c7c8 - 키/사양/리소스/애플리케이션/기술/문서/문의하기
연속 블록 페이스 이미징용 Volumescope 2 주사전자현미경
Thermo Scientific Volumescope 2 주사전자현미경(SEM)은 최첨단 연속 블록 페이스 이미징 시스템입니다. 사용이 간편한 기술로 실험을 컨트롤하고 모든 획득 단계에 대해 테스트하여 검증된 솔루션을 사용하여 광범위한 잠재적 시료를 보호하십시오.
연속 블록 페이스 이미징과 다중 에너지 디콘볼루션의 결합으로 향상된 큰 부피 SEM
자연 상태에서 세포와 조직의 복잡한 3D 구조를 밝히는 것은 생물학적 시스템과 부드러운 물질에서의 구조 기능 상관관계를 위해 매우 중요합니다. 연속 블록 페이스 SEM (SBF-SEM)은 현장 절편 제작과 SEM 진공 챔버 내에서 플라스틱-포매한 조직 블록의 이미징을 결합하여 큰 조직 부피를 자동 3D 재구성합니다. 한때는 최소 섹션 두께로 인해 축 분해능이 제한적이었으나, 이제 다중 에너지 디콘볼루션(multi-energy deconvolution)이 추가되어 실제로 등방성(isotropic) 분해능이 가능해졌습니다.
다이아몬드 칼로 블록 페이스의 현장 절편을 제작한 후, 새롭게 노출된 조직을 증가하는 가속 전압을 사용하여 여러 번 촬영합니다. 이어서 여러 광학적 표면하부 층을 도출하기 위해 디컨볼루션 알고리즘에 이러한 이미지를 적용하여 3D 하위세트를 형성합니다. Volumescope 2 SEM은 이러한 주기의 반복을 통해 10 nm의 Z 분해능을 가진 등방성 데이터세트를 제공합니다.
주사전자현미경
Volumescope 2 SEM
연속 블록 표면 이미징과 다중 에너지 디콘볼루션 기능을 갖춘 큰 부피 시료를 위한 3D SEM.
Mouse brain sample imaged on the Volumescope 2 SEM.
Volumescope 2 SEM으로 생성한 마우스 뇌 시료 이미지. 소포체 및 시냅스 간극과 같은 미세한 특징들을 관찰할 수 있습니다. 이미지 제공: Dr. Gabor Nyiri, Institute of Experimental Medicine, Budapest, Hungary.
Volume reconstruction of a mouse heart muscle.
마우스 심장 근육의 부피 재구성. 높은 진공 모드에서 물리적 슬라이스와 가상 슬라이스의 조합으로 얻은 데이터. 부피 = 16 x 15 x 11μm3, 공칭 분해능 5 x 5 x 10nm. 표본 제공: Dr. Madesh Muniswamy, Temple University, USA.
거대분자의 미세구조 분석
고분자 물질의 미세구조와 특성을 파악하려 할 때 3D 고분해능 이미징은 대단히 중요합니다. Volumescope 2 SEM은 진정한 등방성 3D 분해능으로 큰 부피를 재구성하기 위해 완전 자동화 방식으로 SEM 진공 챔버 내 고분자의 현장 절편화 및 영상화를 결합합니다. 해당 분해능으로 큰 부피를 시각화하는 것은 다른 미세 구조를 가진 영역들이 물질의 전체 특성에 어떤 영향을 미치는지 밝히는데 있어 대단히 중요합니다. 예를 들어, Volumescope 2 SEM은 새로운 필터 설계를 위해 여과막의 거대한 대표적인 부피를 재생성하여 성능 향상이 예상되는 정확한 이송 특성을 제공합니다.
Polymer blend imaged with Volumescope SEM.
폴리머 혼합 시료의 연속 블록 표면 3D 이미징. 여기에서, 전체 데이터 세트(122μm x 122μm x 10μm)의 3D 부피 재구성이 표시되고, 분할된 영역이 삽입되어 매트릭스의 입자 분포가 표시됩니다. 시료 제공: Dr. Armin Zankel (FELMI-ZFE Graz, Austria).
주요 특징
사용이 용이한 기술
사용하기 쉬운 기술로 실험을 제어할 수 있습니다. 작업 및 시스템 설정을 재사용할 수 있으며 작업 획득 과정에서 다수의 관심 영역을 선택할 수 있습니다.
획득 과정에서의 시각화 및 탐색
Thermo Scientific Amira Live Tracker 소프트웨어를 사용하여 획득 과정 시각화와 탐색이 가능하여 결과를 최적화/제어할 수 있으며 대규모 3D 부피의 재구성 뿐만 아니라 획득 과정까지도 자동화할 수 있습니다.
가치 있는 시료의 보호
모든 획득 단계에서 검증된 솔루션 을 사용하여 귀중한 시료 보호: 이물질 유입 방지와 제거 기능이 시료의 질을 보장하며, 저진공 검출기는 높은 전하를 띤 시료의 이미징을 가능하게 합니다.
쉽고 빠른 마운팅 조직절편기 교환
 Thermo Scientific Maps 소프트웨어를 추가하여 보통의 SEM 작동이나 자동화된 어레이 단층촬영을 위한  쉽고 빠른 마운팅 조직절편기 교환이 가능합니다.
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
전자 광학부
  • 고분해능 전계 방출 SEM 컬럼
    • 매우 안정적인 Schottky 전계 방출 건(gun)
    • 복합 최종 렌즈: 정전기와 전계가 없는 자계렌즈 및 유침 자계 대물렌즈
  • 전자기 렌즈와 정전기 렌즈를 결합한 이중 대물렌즈
소스 수명
24개월
자동화
  • 자동 베이크아웃(bakeout)
  • 자동 시작
  • 기계적 정렬 없음
  • 자동 조리개 가열
  • 사용자 지침 및 컬럼 사전 설정
스테이지(stage)
이중 스테이지 스캐닝 편향
전자빔
  • 연속 빔 전류 조절 및 최적화된 조리개
  • 빔 전류 범위: 1pA ~ 400nA
    • 연속 블록 페이스 이미징 SEM의 경우: 50pA ~ 3.2nA
  • 랜딩 에너지 범위: 20eV ~ 30keV
  • 가속 전압 범위: 200V ~ 30kV
    • 연속 블록 페이스 이미징 SEM의 경우: 500V ~ 6kV
  • 최적 작동 거리 및 일상적인 SEM 고진공 이미징에서의 분해능
    • 30keV에서 0.8nm STEM
    • 15keV에서 0.7nm
    • 1keV에서 1.0nm
챔버
  • 내부 폭: 340mm
  • 분석 작동 거리: 10mm
  • 포트: 12
검출기
  • 연속 블록 페이스 이미징 검출기
    • T1 분할된 하부 렌즈내(in-lens) 검출기
    • VS-DBS: LoVac 렌즈 장착 BSED
  • T2 렌즈내(in-lens) 검출기
  • Everhart-Thornley SE 검출기(ETD)
  • IR-CCD
  • 저진공 SE 검출기
  • STEM 3+ – 인입식 분할 검출기
  • 추가 검출기 이용 가능
진공 시스템
  • 완벽한 오일-프리 진공 시스템
  • 1 × 220l/s TMP
  • 1 × PVP-스크롤
  • 2 × IGP
  • 챔버 진공(고진공) <6.3 × 10-6 mbar(72시간 펌핑 후)
  • 비전도성 시료의 전하 보정을 위해 최대 50 Pa의 저진공 모드
  • 배출 시간: ≤3.5분
시료 홀더
  • 표준 다목적 홀더: 스테이지에 직접 장작하는 고유한 방식, 최대 18개의 표준 스터브(Ø12 mm) 접지, 사전 틸트된 스터브 3개, 2개의 수직 및 2개의 사전 틸트된 로우-바(row-bar) 홀더
  • 각 옵션 로우-바(row-bar)는 6개의 S/TEM 그리드를 수용합니다.
  • 웨이퍼 및 맞춤형 홀더
소프트웨어, 액세서리 및 설치 요구 사항 요약에 대한 전체 목록은 데이터 문서를 참고하십시오.
리소스
인장 테스트 후 고분자 혼합물(iPP/EPR 입자)의 파단 영역에 대한 3D 부피 시각화
Volumescope 2 SEM을 사용한 여과 막의 연속 블록-페이스 3D 부피 영상
인장 테스트 후 고분자 혼합물(iPP/EPR 입자)의 파단 영역에 대한 3D 부피 시각화
Volumescope 2 SEM을 사용한 여과 막의 연속 블록-페이스 3D 부피 영상
응용분야
병리학 연구
병리학 연구
투과전자현미경(TEM)은 다른 방법으로는 질병의 본질을 파악할 수 없을 때 사용됩니다. TEM은 나노 생물학적 이미지 생성을 사용하여 특정 병원균에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다.
식물 생물학 연구
식물 생물학 연구
근본적인 식물 생물학 연구가 단백질에 대한 정보(단일 입자 분석 사용), 세포 구조에 대한 정보(단층촬영 사용), 식물의 전반적인 구조(큰 부피 시료 분석)까지 모든 방법을 제공하는 초저온 전자 현미경으로 인해 가능해졌습니다.
Fundamental Materials Research_R&amp;D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
기술
Large Volume 분석
새로운 연속 블록 페이스 이미징(serial block-face imaging, SBFI) 솔루션은 다중 에너지 디컨볼루션 주사전자현미경(MED-SEM)과 현장 절편화를 결합하였습니다. 자동화와 간편한 기능을 통해 큰 부피의 시료에 대한 등방성(isotropic) 분해능이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
Large Volume 분석
새로운 연속 블록 페이스 이미징(serial block-face imaging, SBFI) 솔루션은 다중 에너지 디컨볼루션 주사전자현미경(MED-SEM)과 현장 절편화를 결합하였습니다. 자동화와 간편한 기능을 통해 큰 부피의 시료에 대한 등방성(isotropic) 분해능이 가능합니다.
자세히 알아보기 ›
Contact us
문의하기
Style Sheet to change Applications H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H3 to p with em-h3-header class
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Style Sheet for Komodo Tabs
전자 현미경 서비스