bf5a - 응용분야/기술/제품/리소스/문의하기
나노기술은 우리가 사는 방식을 신속히 재정의하고 있습니다. 섬유 산업에서, 해당 기술은 얼룩, 냄새, 물을 효과적으로 제거해 주는 지능적이고 적응력 있는 의류를 만들어 내고 있습니다. 스마트폰이나 일상적으로 사용하는 기타 장치와 같은 가전 제품은 나노기술에 힘입어 점점 더 작고 빠르며 향상된 트랜지스터에 의해 구동됩니다. 의학 분야의 경우, 차세대 약물과 백신을 제공하기 위해 나노입자가 개발되고 있습니다.  또한 에너지 부문 응용 분야에서도 태양열과 풍력 발전의 효율성을 개선하고 있습니다.
나노입자의 다기능성은, 원자와 분자가 큰 입자 또는 대량의 물질을 형성하기 위해 결합될 때와는 근본적으로 다른 나노 단위의 특성을 가지고 있다는 사실에서 비롯됩니다. 일부는 전기 및 열 전도에서 더 향상됩니다. 일부는 더 강하거나 다양한 자기 속성을 가지거나, 빛을 더 잘 반사합니다. 나노단위 물질은 벌크 물질보다 표면적이 훨씬 더 크므로, 나노입자는 산업 응용 분야 또는 자동차 촉매 변환기에서 화학적 촉매로 작용할 수 있습니다.
나노입자의 구성, 크기 및 형태 정량화는 그 고유 특성에 대한 이해를 높이는 데 있어 중요한 첫 번째 단계입니다. 세계 각지의 연구원들은 직관적인 주사 또는 투과 전자 현미경(S/TEM)을 에너지 분산형 X선 분광학(EDX)과 함께 사용하여 나노입자의 배치와 잠재적 기능에 대한 중요한 통찰력을 얻고 나노미터 이하 단위의 이미지 및 화학적 데이터를 얻고 있습니다.
연구원들이 관측된 내용을 보존하면서 통계적으로 강력한 데이터를 제공할 수 있도록 해 주기 때문에, 고분해능의 넓은 영역 상관관계 이미징의 필요성이 최근 증가하고 있습니다. Thermo Scientific Maps Software를 사용하면 시료 전반에 걸쳐 자동으로 무인 이미지 획득이 가능하며, 이를 서로 연결하여 하나의 대형 최종 이미지를 생성할 수 있습니다. 또한, Thermo Scientific Avizo Software는 나노입자로 된 크기, 표면적, 경계, 분포 및 화학적 구성 등의 통계를 즉석에서 처리할 수 있습니다. 관련 컨텍스트를 유지하기 위해 다양한 현미경 이미지와 화학적 정보가 상호 연관될 수 있습니다.
리소스
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
Style Sheet for Komodo Tabs
기술
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS를 통한 원자 규모 원소 맵핑
원자 분해능 EDS는 개별 원자의 원소적 정체성을 구별함으로써 재료 분석을 위한 탁월한 화학적 정보를 제공합니다. 고분해능 TEM과 함께 사용하면 시료에서 정확한 원자 조성을 관찰할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
EDS 원소 분석
EDS는 전자 현미경 관찰에 있어 중요한 조성 정보를 제공해 줍니다. 특히, 당사의 독자적인 Super-X 및 Dual-X 검출기 시스템은 향상된 처리량 및/또는 감도를 위한 옵션을 제공함으로써 연구 우선 순위에 준하여 데이터 획득을 최적화합니다.
자세히 알아보기 ›
입자 분석
입자 분석은 나노 재료 연구 및 품질 관리에 있어 중요한 역할을 합니다. 분말 및 입자의 신속한 특성 분석을 위해 나노미터 규모의 분해능과 전자 현미경법의 우수한 이미지 생성 기능을 특수 소프트웨어와 결합할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
자동화 입자 워크플로우
APW(Automated NanoParticle Workflow)는 나노입자 분석을 위한 투과전자현미경 워크플로우로, 나노 단위에서 대면적, 고분해능 이미징 및 데이터 획득을 즉석으로 처리할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
Talos F200i TEM
  • 고품질 S/TEM 이미지 및 정확한 EDS
  • 이중 EDS 기술과 함께 사용 가능
  • 최상의 전방위적인 현장(in situ) 기능
  • 고속으로 대형 관측시야 이미징
Talos F200S TEM
  • 정확한 화학적 조성 데이터
  • 동적 현미경법을 위한 고성능 이미징과 정확한 조성 분석
  • 신속하고 용이한 다중 모드 데이터 획득 및 분석을 위한 Velox 소프트웨어 기능
Talos F200X TEM
  • STEM 세포 이미징과 화학적 분석에서 높은 분해능/처리량
  • 동적 실험을 위해, 현장(in situ) 시료 홀더 추가
  • 신속하고 용이한 다중 모드 데이터 획득 및 분석을 위한 Velox 소프트웨어 기능
Talos F200C TEM
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
  • 고대비, 고품질 TEM 및 STEM 이미징
  • Ceta 16Mpixel CMOS 카메라에 의한 넓은 관측시야와 높은 판독 속도 구현
Talos L120C TEM
  • 안정성 향상
  • 4K × 4K Ceta CMOS 카메라
  • 25 ~ 650kX의 TEM 확대 범위
  • 유연한 EDS 분석에 의한 화학적 정보 제공
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
Athena 소프트웨어
이미징 데이터 관리
  • 이미지, 데이터, 메타데이터 및 실험 워크플로우의 추적 가능성 보장
  • 이미징 워크플로우 간소화
  • 협업 개선
  • 데이터 액세스 보안 및 관리
Maps 소프트웨어
  • 넓은 영역에서 고분해능 이미지 획득
  • 관심 영역을 쉽게 발견
  • 자동 이미지 획득 절차
  • 소스가 다른 데이터의 상관관계화
Avizo 소프트웨어
재료 과학
  • 다중 데이터/다중 뷰, 다중 채널, 타임 시리즈, 대량 데이터 지원
  • 고급 다중 모드 2D/3D 자동 등록
  • 아티팩트(artifact) 감소 알고리즘
원소 맵핑
  • 시료 또는 선택한 라인 내의 원소 분포에 대한 신속하고 신뢰할 수 있는 정보
  • 결과의 용이한 내보내기 및 보고
ParticleMetric
  • 온라인 및 오프라인 분석을 위한 ProSuite의 통합 소프트웨어
  • 지름, 원형, 종횡비, 돌출과 같은 입자 특성 상관관계
  • 자동 이미지 맵핑을 통한 이미지 데이터 세트 생성
Velox
  • 처리 창 왼쪽에 있는 실험 패널
  • 실시간 정량 맵핑
  • 재현가능한 실험 제어 & 설정을 위한 상호작용식 검출기 레이아웃 인터페이스
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트