230x195-ah-prionics-cow
OIE 및 FLI에서 인정한 소 결핵 진단 솔루션 포트폴리오
소 결핵(bTB)은 주요 전염성 질병의 일종으로 반추 동물의 폐와 림프절에 영향을 미치며 에어로졸을 통해서, 또는 감염된 동물이 생산한 유제품을 살균하지 않고 섭취하는 경우에 동물에서 인간으로 전파될 수 있습니다. 소 결핵이 발병하면 우유 생산량이 줄어들고 소 무리를 도태시켜야 하며 감염된 지역에서 육류 수출을 제한해야 하므로 중대한 경제적 영향을 미칠 수 있습니다.
당사는 그간 꾸준히 가축의 질병 진단 솔루션을 제공하는 일류 공급업체로 자리 잡기 위해 노력을 거듭한 끝에, BOVIGAM™ 분석과 같은 Prionics™ 솔루션을 신뢰받는 Thermo Fisher Scientific 제품 포트폴리오를 통해 출시하게 되었음을 자랑스러운 마음으로 발표합니다. BOVIGAM 소 결핵 진단 솔루션은 OIE 및 FLI에서 승인된 솔루션입니다. 당사의 포트폴리오는 OIE에서 규정한 모든 공식적인 소 결핵 테스트를 제공하는 유일한 자원입니다. 이 제품은 종합적인 소 결핵 진단 솔루션으로서 소 피부 테스트용 결핵균 항원(PPD)은 물론 인터페론-γ 테스트(BOVIGAM 분석)도 포함되어 있으므로 이를 따로 사용하거나 혹은 피부 테스트와 함께 사용함으로써 객관적이고 신뢰도 높은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 때 Applied Biosystems™ VetMAX™ M. tuberculosis 복합 Real-Time PCR 키트를 사용하면 의심되는 결과를 확인할 수 있습니다.
BOVIGAM™ TB 키트는 OIE에 등록된 유일한 소 결핵, 인터페론-γ 체외 분석 키트이며, OIE에서는 소 결핵 감염 지역에서 검사 및 확진에 사용할 수 있는 기본적, 단독형 테스트로 검증하였습니다.
소 결핵 프로그램의 목표에 부합하도록 당사의 투베르쿨린 PPD 검사, BOVIGAM 키트 및 VetMAX Real-Time PCR과 같은 진단 도구를 적절히 조합, 사용하여 지역별 요구사항에 따른 테스트 감도 및/또는 특이성을 높이면 소 결핵이 없는 세상을 실현할 수 있을지도 모릅니다. 검사 방식을 최적의 형태로 적용하면 불필요한 도태 조치나 장기간의 농장 폐쇄 등을 피할 수 있고, 궁극적으로 소 TB의 발생을 세계적으로 제거하는데 도움이 될 수 있습니다.
  제품 전단지 보기 ›
특별한 소 결핵 테스트 요구 사항에 맞춰 변용가능한 검증된 솔루션
Thermo Fisher Scientific 솔루션은 소 결핵 진단의 최전선에서 활약하는 제품이며, 그 성능은 OIE, FLI 등 전 세계의 다양한 권위 있는 기관에서 인정한 바 있습니다. BOVIGAM 분석, 자극 항원, VetMAX Real-Time PCR 키트 및 피부 테스트용 투베르쿨린 PPD 등을 포함하는 종합적인 소 결핵 진단 포트폴리오로서, 고객의 특별한 테스트 요구 사항에 맞도록 진단 도구들을 특별한 조합으로 구성하여 테스트 감도 및/또는 특이성을 높임으로써 여러 가지 애플리케이션에 활용할 수 있게 합니다.
여러분의 요건에 가장 잘 맞는 테스트 솔루션을 구체적으로 조정하는 방법에 대해 더 자세히 알아보려면, 아래 제품 정보를 검토하여 주시기 바랍니다.
BOVIGAM 키트 -세계동물보건기구(OIE)에서는 BOVIGAM TB 키트를 2015년 판 OIE 육상 동물 진단 검사 및 백신 매뉴얼에 등록하기로 승인하였습니다. 이 제품은 OIE에 등록된 유일한 소 결핵, 인터페론-γ in vitro(체외) 분석 도구이며, OIE에서는 이 제품을 소 결핵에 감염된 지역에서 검진 및 확진에 사용할 수 있는 기본, 단독형 검사로 검증하였습니다. 이 진단 키트는 소, 양, 염소 및 물소에게서 소 결핵균을 검출하는 데 사용되며, 유럽, 북미, 남미, 호주 및 뉴질랜드 등지에서 결핵 감시 프로그램으로 광범위하게 사용되고 있습니다.
이 테스트를 사용하면 다음과 같은 효과가 있습니다.
  • 신속한 진단으로 소 무리 관리 개선
  • 소 결핵 검출에 가장 잘 맞는 최적의 분석 감도
  • 객관적이고 재현 가능한 결과 도출
  • 농장 폐쇄 기간과 비용 손실 경감
  제품 전단지 보기 ›
OIE 등록 소 결핵 검출 키트를 사용해야 하는 중요한 이유와 사용상 이점
아래를 클릭하면 OIE 등록 BOVIGAM 키트를 사용함으로써 어떻게 신속히 결과를 알아내어 살아 있는 가축 거래시 중단 기간이 짧아지며 피부 테스트를 할 때보다 더 신속하게 농장 운영이 정상화되는가를 알아볼 수 있습니다.
  제품 홍보지 보기 › l보도 자료 보기 ›
VetMAX M. tuberculosis 복합 Real-Time PCR 키트—소 결핵을 신속하게 진단해 주는 신뢰성 있는 진단 솔루션.
bTB 프로그램에 소요되는 비용 절감
  • 1회의 PCR 반응으로 M. tuberculosis 복합체의 7개 균주 모두를 검출
  • 단일-웰 듀플렉스 형태(single-well duplex format)
신속하고 간편한 사용
  • 기존 M. bovis 배양에 최대 6주가 소요되는 것과 비교하여 시료 전처리에서 결과까지 약 3시간 소요
  • 하나의 키트에 모든 구성 요소 포함
결과에 대한 확신
  • Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ 내부 양성 콘트롤이 포함되어 비특이적 표적으로부터의 거짓 신호 방지
  • 프랑스 현장 검사 결과 96.6%의 진단 감도와 98.1%의 특이도를 보임
투베르쿨린 PPD 피부 테스트 시약—당사의 투베르쿨린 PPD는 세계 보건 기구(WHO) 참조 기준 제품을 제조하는 데 사용된 제품이며, single intradermal comparative cervical tuberculin(SICCT) 검사용 키트 및 single cervical tuberculin(SCT) 검사용 키트로 구매할 수 있습니다.
  • 독보적인 이중 일치 기능이 있어 소 투베르쿨린 PPD의 실제 역가(potency)가 조류 PPD보다 강하도록 보장하며, 이들 사이의 차이는 500 IU/dose를 넘지 않습니다.
  • 유럽 약전 요건에 부합
  • 생후 0일부터 각종 연령대의 동물에 사용 가능한 것으로 검증됨
  • 세계 최대 규모로 손꼽히는 투베르쿨린 생산 공장에서 제조
  • 편리하고 비용 효율적인 방식으로 배송(+2°C - +37°C에서 최대 14일 내 운송)
자세한 정보를 알아보거나 당사의 투베르쿨린 PPD 피부 검사 시약을 주문하고자 하는 경우, 이메일 orders@prionics.com 또는 전화 +41 44 200 20 00으로 문의하시기 바랍니다.