시료 유도체화 시스템
유도체화(derivatization) 및 기타 소규모 반응 자동화
유도체화와 기타 소규모 반응을 위한 완전한 솔루션으로, 단일 시스템에서 가열, 교반 및 증발을 신뢰성과 편의성을 가지고 수행할 수 있습니다. Thermo Scientific Reacti-Therm 시료 유도체화(Derivatization) 시스템은 종종 실릴화(silylation), 알킬화(alkylation) 및 아실화(acylation)와 같은 소규모 유도체화 반응을 포함하는 기체 크로마토그래피(GC) 시료 전처리를 지원할 수 있습니다.
유도체화를 위한 완벽한 솔루션
이 시스템에는 시료의 균일한 건식 가열을 위한 Thermo Scientific Reacti-Therm 가열/교반(heating/stirring) 모듈이 포함되어 있으며, Reacti-Vap evaporator와 결합하여 가압(pressurized) 가스를 동시에 또는 별도로 전달할 수 있습니다.
  • 신뢰성과 편의성을 가지며 일정한 온도 가능
  • 균일하고 안정적인 건식 가열: 주위 온도보다 10°C ~ 200°C 높은 온도 사이에서 일정 온도로 인큐베이션
  • LED 디스플레이: 디지털 디스플레이를 인블럭(in-block) 온도계에 매치시켜 온도 설정값 보정
  • 모듈형 설계: 알루미늄 블럭과 바이알 교체, 함께 사용가능한 증발기 매니폴드 부착
  • 블럭 웰(block well) 또는 실제 시료 바이알(sample vial)의 온도 조절을 가능하게 하는 옵션 액세서리인 원격 온도 프로브(remote temperature probe)를 이용한 인블럭(in-block) 온도 제어 옵션
  • 여러 개의 바이알에서 시료를 동시에 교반하기 위한 가열/교반 모듈용 자석 교반기(magnetic stirrer)
시스템 맞춤화
Reacti-Vials 및 Cap
Reacti-Septum 및 Disc
Reacti-Septum 및 Disc
비활성, Reacti-Vial과 함께 사용가능
유도체화(derivatization) 가이드
GC 유도체화 시약이 필요하십니까?