Search Thermo Fisher Scientific
유도체화 시약을 사용하여 GC 또는 GC-MS 분석에서 화합물의 분리 및 검출 성능을 향상시키십시오. 당사는 또한 비활성, 발수성(water-repellent) 필름으로 다양한 실험실 소모품을 코팅하기 위해 규소침투법 용액을 제공합니다. 모든 Thermo Scientific GC 시약은 고객이 필요로 하는 다양성, 품질, 신뢰성을 제공합니다.
실릴화(Silylation) 시약 | |
---|---|
GC 애플리케이션에서 가장 널리 사용되는 유도체화 시약 | |
BSTFA 및 BSTFA + TMCS | 우수한 분리 및 실릴화가 어려운 화합물을 위한 것입니다. |
MSTFA 및 MSTFA + 1% TMCS | 최대 휘발성을 제공합니다. GC 및 GC-MS를 위해 휘발성 및 열 안정성 유도체를 제조하는데 이상적입니다. |
BSA | 빠른 실릴화(silylation) 반응을 위한 완벽한 시약입니다. 알코올, 아민, 아미드, 카르복실산, 페놀, 스테로이드, 생체 아민 및 알칼로이드에 이상적입니다. |
MTBSTFA 및 MTBSTFA + 1% TBDMCS 실릴화 시약 | 하이드록실, 카르복실, 티올, 1급 및 2급 아민의 안정적 TBDMS(tert-butyldimethylsilyl) 유도체화를 제공하며 일반적인 수율이 96% 이상입니다. |
TMSI(N-Trimethylsilylimisazole) | 탄수화물과 스테로이드에 대한 가장 강력한 실릴화제이며 하이드록실 및 카르복실산과 신속하고 원활하게 반응하지만 아민과는 반응하지 않습니다. |
HMDS(Hexamethyldisilazane) | GC의 실용 범위를 확장하고 크로마토그래피 결과를 향상시키기 위해 당류 및 관련 물질의 실릴화에 널리 사용됩니다. |
MOX(Methoxamine) | 실릴화에 앞서, 스테로이드 및 케토산의 옥심(oximes) 제조에 유용합니다. |
Tri-Sil HTP(HMDS:TMCS:Pyridine) | 탄수화물, 페놀, 스테로이드, 스테롤, 유기산, 알코올 및 일부 아민의 1-스텝 유도체화를 위한 시약-촉매 혼합물입니다. |
Tri-Sil BP(BSA:Pyridine) | 알코올, 페놀, 유기산, 방향족 아미드 및 아민을 유도체화합니다. |
Tri-Sil TBT(TMSI:BSA:TMCS) | TMSI:BSA:TMCS를 3:3:2로 함유하는 촉매화된 실릴화 시약 조성물입니다. |
Tri-Sil TP(TMSI:Pyridine) | 하이드록실 화합물, 특히 탄수화물을 유도체화합니다. |
TMCS(Trimethylchlorosilane) | 실릴화가 어려운 화합물을 위한 탁월한 촉매제입니다. GC 측정을 위해 트리메틸실릴 에테르(trimethylsilyl ether)를 형성하는 우수한 보조제입니다. |
실릴화 등급 용매 | 실릴화 및 기타 민감한 유도체화 반응을 위한 필요사항에 맞게 제조되었습니다. |
아실화 시약 | |
---|---|
활성 수소를 함유한 화합물을 카르복실산 또는 카르복실산 유도체의 작용을 통해 변형시킵니다. | |
Pentafluoropropanol | GC-MS 애플리케이션용으로 정제되었으며, 불소를 첨가하여 특정 검출기의 감도를 크게 향상시킵니다. |
MBTFA(N-Methyl-bis(trifluoroacetamide) | 1급 및 2급 아민, 하이드록실기 및 티올기, 탄수화물을 트리플루오로아실화(trifluoroacylating) 하기 위한 것입니다. |
Perfluoroacylimidazole(HFBI 및 TFAI) | 하이드록실기와 1급 및 2급 아민의 효과적인 아실화를 제공합니다. |
Perfluoro Acid Anhydride(TFAA, PFAA 및 HFAA) | 플루오로아실 유도체의 최적화된 제조를 위해 고도로 정제되었습니다. |
알킬화(Alkylation) 시약 | |
---|---|
카복실산 및 페놀과 같이 산성 수소를 함유한 화합물에서 활성수소를 지방족 또는 지방족-방향족(벤질)기에 의해 치환하여 변형시킵니다. | |
BF3-메탄올 | 지방산의 편리하고 신속한 정량적 에스테르화 반응을 제공합니다. |
Pentafluorobenzyl Bromide(PFBBr) | 카르복실산, 페놀 및 술폰아미드의 전자 포획 GC 분석용입니다. |
Methylate(DMFDMA) | 지방산과 아미노산으로부터 메틸 에스테르를 쉽고 효과적으로 제조하기 위한 것입니다. |
MethElute(TMPAH) 알릴화(Alylation) 시약 | 정확하고 민감한 온-컬럼(on-column) 메틸화를 제공합니다. |
규소침투법(Siliconizing) 용액 | |
---|---|
불활성 발수성 필름으로 다양한 실험실 소모품을 코팅할 수 있습니다. | |
수용성 규소침투법 용액 | 실란 폴리머, octadecyltrialkosilane을 부착시켜 표면을 비활성으로 만들거나, 중합하여 비활성 필름을 만듭니다. |
탄화수소-가용성 규소침투법 용액 | 짧은 사슬 실란 폴리머를 부착시켜 표면을 비활성으로 만들거나, 중합하여 비활성 필름을 만듭니다. |
실릴화(Silylation) 시약 | |
---|---|
GC 애플리케이션에서 가장 널리 사용되는 유도체화 시약 | |
BSTFA 및 BSTFA + TMCS | 우수한 분리 및 실릴화가 어려운 화합물을 위한 것입니다. |
MSTFA 및 MSTFA + 1% TMCS | 최대 휘발성을 제공합니다. GC 및 GC-MS를 위해 휘발성 및 열 안정성 유도체를 제조하는데 이상적입니다. |
BSA | 빠른 실릴화(silylation) 반응을 위한 완벽한 시약입니다. 알코올, 아민, 아미드, 카르복실산, 페놀, 스테로이드, 생체 아민 및 알칼로이드에 이상적입니다. |
MTBSTFA 및 MTBSTFA + 1% TBDMCS 실릴화 시약 | 하이드록실, 카르복실, 티올, 1급 및 2급 아민의 안정적 TBDMS(tert-butyldimethylsilyl) 유도체화를 제공하며 일반적인 수율이 96% 이상입니다. |
TMSI(N-Trimethylsilylimisazole) | 탄수화물과 스테로이드에 대한 가장 강력한 실릴화제이며 하이드록실 및 카르복실산과 신속하고 원활하게 반응하지만 아민과는 반응하지 않습니다. |
HMDS(Hexamethyldisilazane) | GC의 실용 범위를 확장하고 크로마토그래피 결과를 향상시키기 위해 당류 및 관련 물질의 실릴화에 널리 사용됩니다. |
MOX(Methoxamine) | 실릴화에 앞서, 스테로이드 및 케토산의 옥심(oximes) 제조에 유용합니다. |
Tri-Sil HTP(HMDS:TMCS:Pyridine) | 탄수화물, 페놀, 스테로이드, 스테롤, 유기산, 알코올 및 일부 아민의 1-스텝 유도체화를 위한 시약-촉매 혼합물입니다. |
Tri-Sil BP(BSA:Pyridine) | 알코올, 페놀, 유기산, 방향족 아미드 및 아민을 유도체화합니다. |
Tri-Sil TBT(TMSI:BSA:TMCS) | TMSI:BSA:TMCS를 3:3:2로 함유하는 촉매화된 실릴화 시약 조성물입니다. |
Tri-Sil TP(TMSI:Pyridine) | 하이드록실 화합물, 특히 탄수화물을 유도체화합니다. |
TMCS(Trimethylchlorosilane) | 실릴화가 어려운 화합물을 위한 탁월한 촉매제입니다. GC 측정을 위해 트리메틸실릴 에테르(trimethylsilyl ether)를 형성하는 우수한 보조제입니다. |
실릴화 등급 용매 | 실릴화 및 기타 민감한 유도체화 반응을 위한 필요사항에 맞게 제조되었습니다. |
아실화 시약 | |
---|---|
활성 수소를 함유한 화합물을 카르복실산 또는 카르복실산 유도체의 작용을 통해 변형시킵니다. | |
Pentafluoropropanol | GC-MS 애플리케이션용으로 정제되었으며, 불소를 첨가하여 특정 검출기의 감도를 크게 향상시킵니다. |
MBTFA(N-Methyl-bis(trifluoroacetamide) | 1급 및 2급 아민, 하이드록실기 및 티올기, 탄수화물을 트리플루오로아실화(trifluoroacylating) 하기 위한 것입니다. |
Perfluoroacylimidazole(HFBI 및 TFAI) | 하이드록실기와 1급 및 2급 아민의 효과적인 아실화를 제공합니다. |
Perfluoro Acid Anhydride(TFAA, PFAA 및 HFAA) | 플루오로아실 유도체의 최적화된 제조를 위해 고도로 정제되었습니다. |
알킬화(Alkylation) 시약 | |
---|---|
카복실산 및 페놀과 같이 산성 수소를 함유한 화합물에서 활성수소를 지방족 또는 지방족-방향족(벤질)기에 의해 치환하여 변형시킵니다. | |
BF3-메탄올 | 지방산의 편리하고 신속한 정량적 에스테르화 반응을 제공합니다. |
Pentafluorobenzyl Bromide(PFBBr) | 카르복실산, 페놀 및 술폰아미드의 전자 포획 GC 분석용입니다. |
Methylate(DMFDMA) | 지방산과 아미노산으로부터 메틸 에스테르를 쉽고 효과적으로 제조하기 위한 것입니다. |
MethElute(TMPAH) 알릴화(Alylation) 시약 | 정확하고 민감한 온-컬럼(on-column) 메틸화를 제공합니다. |
규소침투법(Siliconizing) 용액 | |
---|---|
불활성 발수성 필름으로 다양한 실험실 소모품을 코팅할 수 있습니다. | |
수용성 규소침투법 용액 | 실란 폴리머, octadecyltrialkosilane을 부착시켜 표면을 비활성으로 만들거나, 중합하여 비활성 필름을 만듭니다. |
탄화수소-가용성 규소침투법 용액 | 짧은 사슬 실란 폴리머를 부착시켜 표면을 비활성으로 만들거나, 중합하여 비활성 필름을 만듭니다. |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.