Search Thermo Fisher Scientific
간단한 액체 또는 헤드스페이스 GC 자동시료주입기 또는 모든 것(액체, 헤드스페이스, SPME 주입, 자동 샘플 전처리)이 필요한 경우, 액체, 고체, 기체 샘플 핸들링 수행 및 GC/GC-MS로의 주입에 당사의 자동시료주입기를 사용하여 정밀도와 신뢰성을 가지고 한 발 앞서 보십시오.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
유기 휘발성 물질의 분석을 자동화하여 속도를 높여줍니다. TriPlus 500 GC 헤드스페이스 자동시료주입기는 샘플 회전율을 향상시키고 분석당 비용을 감소시킵니다. 또한 밸브-앤-루프(valve-and-loop) 기술에 근거한 이 자동시료주입기는 최고의 데이터 품질과 완전한 규정 준수를 보장합니다.
더 많은 시료를 더 빠르게 처리하고 GC 데이터의 일관성과 품질을 개선합니다. 이 견고하고 편리한 GC 액체 자동시료주입기는 8입식 AI 1310 자동주입기(autoinjector)와 155개 시료 용량의 AS 1310 자동시료주입기(autosampler) 형태로 제공됩니다. 두 제품 모두 QA/QC 및 고처리량 환경에 이상적입니다. 생산성을 향상시키기 위해 이 시스템은 쌍둥이(Gemini) 구성을 통해 두 개의 주입기(injector)를 동시에 운영할 수 있습니다.
첨단 샘플 핸들링, 자동화된 액체 샘플링, 정적 헤드스페이스, In-Tube Extraction (ITEX)를 통한 동적 헤드스페이스, SPME 샘플링, 주입(injection)을 사용하여 실험실의 생산성을 향상시켜 보십시오. Thermo Scientific TriPlus RSH Sampling Workflow Editor 소프트웨어를 사용하여 쉽게 샘플 전처리 방법을 생성하고 검사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 TriPlus RSH 자동시료주입기와 연결하는 경우, 더욱 복잡한 샘플 전처리 절차 뿐만 아니라 일상의 샘플 핸들링 작업 자동화를 이용하여 일반적인 샘플 준비 단계를 신속하게 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 이 소프트웨어는 직관적인 드래그-앤-드랍(drag-and-drop) 인터페이스를 이용하므로 코딩없이 시각적인 프로그래밍이 가능합니다.
이 X-Y-Z 로봇 자동시료주입기를 사용하여 완전하고 신뢰성있게 액체 주입(injection)을 자동화합니다. TriPlus 100 LS는 나노에서 대용량 주입까지 높은 유연성을 가지고 대부분의 액체 주입을 가능하게 하며, 완전히 맞춤화된 주입 파라미터(injection parameter)를 포함합니다.
TriPlus 500 GC 헤드스페이스 자동시료주입기(Headspace Autosampler) 믿을 수 있는 무인 작동은 시간을 최대화하고 확장된 바이알(vial) 기능은 처리량을 최적화합니다.