Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific “탈부착형(Instant Connect)” 주입기 및 검출기는 GC 및 GC/MS 분석의 유연성과 유용성에 대한 개념을 재정립합니다. 이 제품은 특정 워크플로우나 분석법을 위해 모듈을 교체하여 기기를 재구성할 수 있습니다. 이러한 특별한 기능을 통해 연속적인 작업이 가능하며 유지 보수를 위한 가동 중지 시간이 크게 감소합니다. 더러워진 장치를 깨끗한 대체품으로 교체하면 몇 분 이내에 다시 시료를 처리할 수 있습니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
탈부착형 불꽃 이온화 검출기(FID) | 광범위한 선형 동적 범위(linear dynamic range)에 걸쳐 유기화합물을 높은 감도로 검출합니다. |
탈부착형 전자 포획 검출기(ECD) | 이 탈부착형 ECD를 사용하여 전자음성 작용기를 포함한 화합물의 미량 수준 검출과 분석에서 뛰어난 선택성과 감도를 확보할 수 있습니다. |
탈부착형 질소 인 검출기(NPD) | 여러 개의 전용 소스를 사용하여 다중 질소 또는 인을 함유한 유기 화합물 측정 시 뛰어난 선택성과 감도를 제공합니다. |
탈부착형 펄스 방전 검출기(PDD) | 이 PDD는 산소 등 고순도 등급의 기체에서 불순물을 측정하기 위한 현대적이고 효과적인 솔루션입니다. 이 기기는 준안정 헬륨 분자를 이온화 소스로 사용합니다. |
탈부착형 열전도도 검출기(TCD) | TRACE 1300 GC 시리즈용 Thermo Scientific 탈부착형 열전도도 검출기(TCD)를 사용하여 뛰어난 열 안정성과 극도로 빠른 반응을 실현할 수 있습니다. |
탈부착형 불꽃 광도 검출기(FPD) | 까다로운 황, 인 또는 주석 측정을 위한 탁월한 감도 및 반응 안정성을 제공합니다. 넓은 작동 온도 범위 및 이중 파장으로 인해 적용 범위가 넓습니다. |
새롭게 설계된 Thermo Scientific TRACE 1600 및 1610 GC는 소형의 다용도 시스템으로서 QA/QC 및 일상적인 실험실 작업의 생산성을 높이고 비용을 낮춰줍니다.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.