다양한 가스의 안정적인 측정 및 모니터링
Thermo Fisher Scientific의 대기 질 모니터링 솔루션은 입증된 기술, 견고한 장비 설계 및 혁신적인 데이터 전달 시스템을 활용하여 작업자의 안전 및 규정 준수를 보장합니다. 고객이 필요에 따라 공기 질, 기준 오염 물질의 저농도 및 고농도, 다양한 가스 및 독소를 신뢰성 있게 측정하는 다양한 기기를 선택할 수 있습니다.
암모니아(NH₃)
암모니아(NH3)는 도시 폐기물 및 정화조 누수, 비료 유출, 기타 자연 과정 등 다양한 출처에서 방출되는 일반적인 독성 물질로, 수많은 인간 및 환경 건강 문제를 유발할 수 있습니다.
암모니아는 인간, 동물 및 수중 생물에 유해합니다.
NO, NOₓ 및 Nₜ 작동 모드 신뢰성 높은 암모니아 분석기는 화학발광법을 활용하여 정확하고 연속적인 암모니아 모니터링을 수행합니다.
Thermo Scientific Model 17i 암모니아 분석기
이산화탄소(CO₂)
화석연료(석탄, 천연가스, 석유), 고형 폐기물, 나무, 및 기타 물질을 태우는 등의 인간 활동과 일부 화학 반응은 다량의 이산화탄소를 대기 중에 배출할 수 있습니다. 따라서 이산화탄소를 지속적으로 모니터링하는 것은 업계에 대한 정부 규제가 강화될 때마다 이를 준수하는 데 있어 매우 중요한 요소가 되었습니다.
미국 환경보호국(EPA)은 온실 가스 배출을 줄이기 위한 규제 조치를 취하고 있습니다.
배기 가스 내 이산화탄소 측정 CO₂ 분석기는 긴 장비 수명을 위해 신뢰성있는 비분산 적외선(NDIR) 기술과 정확도를 위한 고급 광학 필터를사용합니다.
Thermo Scientific 410iQ 이산화탄소 가스 분석기
Thermo Scientific 410iQ High Level 이산화탄소 가스 분석기
일산화탄소(CO)
일산화탄소는 무색 무취의 가스로, 자연적으로 발생하지만 대기 중에 고농도로 존재할 경우 질병과 사망을 유발할 수 있습니다. 이 가스는 차량과 기계에서 화석 연료 연소의 부산물로 가장 흔히 방출되며, 규제가 엄격한 오염물질입니다. 
일산화탄소(CO)는 EPA의 National Ambient Air Quality Standards(NAAQS)에 의해 제어되는 6가지 공기 오염 물질 중 하나입니다.
유독성 일산화탄소 검출 당사의 일산화탄소 분석기는 첨단 가스 필터 상관 기술(gas filter correlation)을 사용하여 대기 중 일산화가스 가스 농도를 검출하고 측정합니다.
Thermo Scientific 48iQ 일산화탄소 분석기
Thermo Scientific 48iQTL Trace Level 일산화탄소 분석기
Thermo Scientific Model 48i CO 분석기
Thermo Scientific Model 48i-TLE Enhanced Trace Level CO 분석기
에틸렌 옥사이드(C₂H₄O)
에틸렌 옥사이드(EtO)는 의료 기기의 멸균 및 부동액 및 세제와 같은 화학물질 및 소비재 제조에 사용되는 다목적 화합물입니다. 독성 평가로 인해 상업용 살균기와 화학 공장은 엄격한 정부 규정을 준수하기 위해 매우 낮은기준의 EtO를 측정해야 합니다.
진화하는 정부 규정을 준수하고 작업자 안전을 보장합니다.
신뢰성 있는 규정 준수 완전한 자동화 및 통합 지원을 통해 민감한 실시간 공기 중 모니터링으로 규정 준수를 쉽게 탐색할 수 있습니다.
황화수소(H₂S)
황화수소는 인화성이 매우 높고 독성이 매우 강한 가스입니다.  저농도에서도 매우 위험하며 하수구, 분뇨 구덩이, 우물물, 석유 및 가스정에서 자연적으로 발생하지만 많은 제조 및 산업 분야에서도 사용되거나 생산됩니다. 
황화수소(H2S)는 특히 석유 및 가스 생산, 광업, 제지 및 폐수 처리 산업 등에서 작업자의 안전에 심각한 위험을 초래합니다. 
신뢰할 수 있는 데이터 수집 황화수소 및 이산화황 분석기는 펄스 형광법을 활용하여 공기 중 H₂S 및 S0₂ 농도를 정밀하게 검출하고 측정합니다.
Thermo Scientific 450iQ 황화수소 및 이산화황 분석기
Thermo Scientific Model 450 황화수소 - 이산화황 분석기
iQ 시리즈 플랫폼
스마트 대기 모니터링 내장된 예측 진단 및 예방적 유지보수 일정은 문제가 발생하기 전에 이를 식별합니다.
Thermo Scientific 410iQ 이산화탄소 가스 분석기
Thermo Scientific 410iQ High Level 이산화탄소 가스 분석기
Thermo Scientific 48iQ 일산화탄소 분석기
Thermo Scientific 48iQTL Trace Level 일산화탄소 분석기
Thermo Scientific 450iQ 황화수소 및 이산화황 분석기
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 분석기
Thermo Scientific 42iQTL Trace Level NO-NO2-NOx 분석기
Thermo Scientific 49iQ 오존 분석기
Thermo Scientific 49iQ Ozone Primary Standard
Thermo Scientific 43iQ 이산화황 분석기
Thermo Scientific 43iQ Trace Level 이산화황 분석기
Thermo Scientific 43iQ High Level 이산화황 분석기
Thermo Scientific 146iQ 멀티-가스 캘리브레이터
메탄(CH₄) 및 비메탄 탄화수소
메탄은 화석 연료의 생산 및 운송, 가축 및 농업 활동 과정에서 발생합니다. 최근 미국에서 메탄 가스 배출 관련 규제가 강화되고 있으며, 앞으로도 계속 정밀하게 검토될 것으로 예상됩니다.
메탄(CH4)은 인간 활동으로 인한 미국 온실가스 배출량 중 약 11%를 차지합니다.
반복 수집 및 분석 당사의 분석기는 입증된 기체 크로마토그래피 기술을 사용하여 공기 중의 메탄 및 비메탄 탄화수소를 자동으로 측정합니다.
Thermo Scientific Direct Methane & Non-Methane Hydrocarbon Analyzer Model 55i
질소(N₂) 및 이산화질소 종(NO, NO₂, NOₓ NOᵧ)
농업, 토지 용도, 산업 활동, 화석 연료 연소, 고형 폐기물 관리 및 폐수 처리 중에 다양한 질소 및 아산화질소 화합물(NO, NO2, NOY, NOx)이 배출됩니다.  이러한 가스는 다양한 농도로 유해할 수 있으므로 신중하고 정확한 모니터링이 필수적입니다.
N2는 인간 활동으로 인한 전체 미국 온실 가스 배출량 중 약 7%를 차지합니다.
예측 진단 당사의 분석기는 화학 발광 기술을 활용하여 공기 중 질소 및 아산화질소의 양을 ppb 미만 수준에서 최대 1,000ppb까지 측정합니다.
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 분석기
Thermo Scientific 42iQTL Trace Level NO-NO2-NOx 분석기
rmo Scientific Model 42i-TL TRACE Level NOx 분석기
Thermo Scientific Model 42i-Y NOY 분석기
오존(O₃)
삼산소로 알려진 오존은 옅은 파란색 가스로 보이는 무기 분자입니다.  높은 고도에서 이 기체 층은 태양의 자외선으로부터 보호합니다.  지상에서는 강력한 산업용 산화제로 사용되며, 매우 낮은 농도에서도 동물과 인간에게 유해합니다. 
낮은 고도에서 존재하는 오존(O3)은 주요 대기 오염물질이며 스모그로 볼 수 있습니다.
사전예방적 커뮤니케이션 당사의 오존 분석기는 UV 측광 기술을 활용하여 오존을 안정적으로 검출하고 모니터링합니다.
Thermo Scientific 49iQ 오존 분석기
Thermo Scientific 49iQ Ozone Primary Standard
이산화황(SO₂)
이산화황(SO₂)은 에너지 생산 및 산업 운송을 포함한 기타 산업 공정 중 화석 연료의 연소를 통해 상당한 양이 생산됩니다.  이산화황은 인체 호흡계에 해를 끼치거나 환경 오염을 유발할 수 있습니다.
SO₂는 규제 기관에서 가장 우려하는 황산화물입니다.
높은 정밀도 당사의 이산화황 분석기는 펄스 형광 기술을 사용하여 대기 중 최대 100ppm까지 측정합니다.
Thermo Scientific 43iQ 이산화황 분석기
Thermo Scientific 43iQ Trace Level 이산화황 분석기
Thermo Scientific 43iQ High Level 이산화황 분석기
Thermo Scientific Model 450 황화수소 - 이산화황 분석기
작업장 유해 공기 오염 물질
당사의 솔루션이 작업장에서 유해 공기 오염 물질을 모니터링하는 데 어떻게 도움을 주는지 알아보십시오. 광학적으로 강화된 푸리에 변환 적외선(OE-FTIR) 분석이라는 획기적인 새로운 기법은 산업용 가스 분석이 이러한 문제를 해결할 수 있도록 새로운 기능을 제공합니다.
대기 중 저농도 독소에 대한 작업자의 노출에 대한 우려가 증가하고 있습니다
작업장의 유해 대기 오염 물질 측정 광학적으로 향상된 푸리에 변환 적외선(OE-FTIR) 분석은 기존 기체 크로마토그래피(GC)에 필적하거나 이를 능가하는 향상된 가스 검출 감도를 제공합니다. 또한 실시간 결과, 넓은 동적 범위, 낮은 유지보수 및 소유 비용 등 기존 FTIR 분석의 모든 분석적 장점을 제공합니다.
Thermo Scientific MAX-iR FTIR 가스 분석기
Thermo Scientific MAX-iAQ 연속 대기 모니터링 시스템
제로 에어 공급 및 보정
오염물질이 없는 공기 또는 NO, NO₂, O3, SO₂, CO 및 탄화수소와 같은 일상적인 유지보수 중에 주변 공기 분석기에 대한 테스트 및 보정에 사용됩니다.  다른 분석기는 미국 EPA 요구 사항에 따라 영점, 정밀도, 레벨 1 범위 검사, 감사 및 다중 지점 루틴을 수행하는 다중 가스 캘리브레이터를 사용하여 보정할 수 있습니다.
모니터링 및 분석 시스템에 최적의 성능을 보장합니다.
개인 장치 연결 당사는 고객의 시스템이 최고의 성능으로 실행되도록 하는 제로 에어 공급 및 다중 가스 캘리브레이터를 제공합니다.
Thermo Scientific 111iQ Zero Air Supply
Thermo Scientific 146iQ 멀티-가스 캘리브레이터
iQ 시리즈 장비는 주변 공기 모니터링 시스템의 통합, 운영 및 유지관리와 관련된 여러 문제점을보완하는 혁신적인 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다.  이 플랫폼은 대부분의 데이터 관리 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 직렬 및 이더넷 뿐 아니라 아날로그 및 디지털 I/O를 통해 Modbus, 스트리밍 및 VNC 프로토콜을 지원합니다.
iQ 시리즈 플랫폼은 기기 작동을 더욱 효과적으로 제어하고, 조직 내에서 데이터를 훨씬 더 쉽게 사용하고 사용할 수 있습니다.