대기 미립자 제품 선택 가이드
Thermo Scientific 연속 공기 미립자 모니터링 시스템과 수동 대기 미립자 샘플링 장비는 최첨단 기술을 사용하여 대기 중 미립자를 안정적으로 연속 모니터링합니다. 
본 제품 비교 가이드를 확인하여 귀사에 최적인 시스템이 무엇인지 알아보십시오.
애플리케이션 전문가에게 문의하기
 TEOM 1405-DFTEOM 1405-DTEOM 1405-FTEOM 1405
측정 방법
TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance)
베타 감쇠    
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란)    
중량측정 필터 채취    
작동 모드
연속 측정
수동 샘플러    
단일 채널  
이중 채널
규제 승인
FRM US EPA PM-2.5
FRM US EPA PM-10
FEM US EPA PM-2.5
FEM US EPA PM-10
FEM US EPA PM-COARSE
TUV PM-2.5
TUV PM-10
중국 CCEP PM10  
중국 CCEP PM2.5  
 Partisol
2025i
Partisol
2025i-D
Partisol
2000i
Partisol
2000i-D
측정 방법
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance)    
베타 감쇠    
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란)    
중량측정 필터 채취
작동 모드
연속 측정    
수동 샘플러
단일 채널
이중 채널 
규제 승인
US EPA PM-2.5
US EPA PM-10
FEM US EPA PM-2.5    
FEM US EPA PM-10    
FEM US EPA PM-COARSE 
TUV PM-2.5    
TUV PM-10
중국 CCEP PM10    
중국 CCEP PM2.5
 5014i Beta5028i5030i SHARP
측정 방법
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance)   
베타 감쇠
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란)  
중량측정 필터 채취   
작동 모드
연속 측정
수동 샘플러   
단일 채널
이중 채널 
규제 승인
US EPA PM-2.5
US EPA PM-10
FEM US EPA PM-2.5
FEM US EPA PM-10
FEM US EPA PM-COARSE   
TUV PM-2.5
TUV PM-10
중국 CCEP PM10
중국 CCEP PM2.5
 TEOM 1405-DFTEOM 1405-DTEOM 1405-FTEOM 1405
측정 방법
TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance)
베타 감쇠    
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란)    
중량측정 필터 채취    
작동 모드
연속 측정
수동 샘플러    
단일 채널  
이중 채널
규제 승인
FRM US EPA PM-2.5
FRM US EPA PM-10
FEM US EPA PM-2.5
FEM US EPA PM-10
FEM US EPA PM-COARSE
TUV PM-2.5
TUV PM-10
중국 CCEP PM10  
중국 CCEP PM2.5  
 Partisol
2025i
Partisol
2025i-D
Partisol
2000i
Partisol
2000i-D
측정 방법
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance)    
베타 감쇠    
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란)    
중량측정 필터 채취
작동 모드
연속 측정    
수동 샘플러
단일 채널
이중 채널 
규제 승인
US EPA PM-2.5
US EPA PM-10
FEM US EPA PM-2.5    
FEM US EPA PM-10    
FEM US EPA PM-COARSE 
TUV PM-2.5    
TUV PM-10
중국 CCEP PM10    
중국 CCEP PM2.5
 5014i Beta5028i5030i SHARP
측정 방법
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance)   
베타 감쇠
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란)  
중량측정 필터 채취   
작동 모드
연속 측정
수동 샘플러   
단일 채널
이중 채널 
규제 승인
US EPA PM-2.5
US EPA PM-10
FEM US EPA PM-2.5
FEM US EPA PM-10
FEM US EPA PM-COARSE   
TUV PM-2.5
TUV PM-10
중국 CCEP PM10
중국 CCEP PM2.5