Thermo Scientific 소스 가스 모니터링 시스템은 매우 정밀하고 민감한 가스 모니터링을 위해 설계되었습니다.
환경 과제를 위한 산업 솔루션
당사의 스택 배기 모니터링 시스템은 까다로운 모니터링 조건에서 까다로운 규제 요구사항을 준수하도록 도와드립니다. 제조업체와 산업 플랜트의 경우 규정을 준수하려면 첨단 기술과 최고의 신뢰성이 적용된 장비가 필요합니다.
배기 및 소스 가스 모니터링 카테고리와 리소스
HDI-iQ-Series-Generic-270x195
당사의 가스 분석기 제품군으로 단일 가스 배기 모니터링 요구사항을 정확하게 충족합니다.
당사의 스택 배기 모니터링 시스템은 까다로운 모니터링 조건에서 까다로운 규제 요구사항을 준수하도록 도와줍니다. 환경은 중요한 정보를 지속적으로 제공합니다. 새로운 iQ 시리즈 가스 분석기를 사용하여 이를 분석하십시오.
주요 제품
Model 51i는 불꽃 이온화 검출기(FID) 기술을 활용하여 폭넓은 선형 범위와 유기 화합물의 감도 높은 검출을 제공합니다. 고온 및 저온 버전 모두 사용할 수 있습니다.
HDI-Chalkboard-Zero-Air-270x195
당사는 여과된 대기에서 일산화탄소 및 탄화수소를 안정적으로 제거하기 위한 시스템을 제공하며, 분석 및 공정 기기를 위한 초 고순도 제로 공기를 생성하는 시스템을 제공합니다.
HDI-Chalkboard-Gas-Calibrator-270x195
표준 가스를 생성하는 가스 캘리브레이터로 대기 질 모니터링 및 기타 가스 모니터링 기기를 보정합니다. 미국 EPA 요구사항에 따라 제로, 정밀도, Level 1 범위 점검, 감사 및 멀티포인트 루틴을 실행하는 기기를 보정하는 데 사용됩니다.
HDI-Continuous-Emissions-Monitoring-Systems-270x195
연속 배기 모니터링 시스템은 고정 소스 모니터링을 위해 여러 가지 이유로 필요할 수 있습니다. Thermo Scientific은 고객의 특정 규정 준수 및 공정 관리 요구사항을 충족하기 위해 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 당사의 전문가들은 공기 관련 허가에 대한 이해, 솔루션 통합 및 현장 서비스 분야에서 40년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
자세히 알아보기
주요 제품 및 애플리케이션
HDI-Mercury-Freedom-System-270x195
수은 CEMS
 Thermo Scientific Mercury Freedom System 은 수은 모니터링 분야의 글로벌 리더로서 전 세계에 600개 넘는 설치되어 있으며 개별 고객 및 규제 요구사항에 맞는 제품을 보유하고 있습니다. Mercury Freedom System은 연속 작업 현장에 전 세계적으로 설치되어 있으며 최고의 가동 시간과 데이터 가용성을 갖추고 있습니다.
HDI-Total-Reduced-Sulfur-270x195
총 환원 황(TRS, Total Reduced Sulfur)
 Thermo Scientific 총 환원 황 연속 배기 모니터링 시스템 은 애플리케이션에 적합한 연속 배기 시스템에 포함된, 현장에서 입증된 펄스 형광 기술을 사용하여 총 환원 황을 측정합니다. 원래 미국 EPA에서 규정한 40 CFR part 60의 규제 요구사항을 준수하여 펄프 및 제지 산업의 요구사항을 충족하도록 설계된 이 시스템은 TRS를 측정하고자 하는 여러 지역에 있는 고객의 요구사항을 충족합니다.
HDI-Alberta-CEMS-Code-Update-270x195
Alberta CEMS 코드 업데이트
Alberta CEMS 코드는 지속적인 배기 모니터링 시스템의 설치, 운영, 유지 보수 및 인증에 대한 요구사항을 확립했습니다. 원래 Alberta CEMS 코드는 1998년에 만들어졌으며 현재 개정 중입니다. Thermo Fisher Scientific은 규정 준수에 도움을 드릴 수 있습니다.
자세히 알아보기
HDI-Wallingford-Energy-Project-270x195
선택적 촉매 환원(SCR)
Thermo Scientific은 암모니아 슬립 규정을 준수하거나 석탄 및 가스 발전소의 SCR 또는 SNCR에서 De-NOx 공정을 최적화하는 데 도움이 되는 경험과 기술을 보유하고 있습니다.
자세히 알아보기
HDI-iQ-Series-Generic-270x195
당사의 가스 분석기 제품군으로 단일 가스 배기 모니터링 요구사항을 정확하게 충족합니다.
당사의 스택 배기 모니터링 시스템은 까다로운 모니터링 조건에서 까다로운 규제 요구사항을 준수하도록 도와줍니다. 환경은 중요한 정보를 지속적으로 제공합니다. 새로운 iQ 시리즈 가스 분석기를 사용하여 이를 분석하십시오.
주요 제품
Model 51i는 불꽃 이온화 검출기(FID) 기술을 활용하여 폭넓은 선형 범위와 유기 화합물의 감도 높은 검출을 제공합니다. 고온 및 저온 버전 모두 사용할 수 있습니다.
HDI-Chalkboard-Zero-Air-270x195
당사는 여과된 대기에서 일산화탄소 및 탄화수소를 안정적으로 제거하기 위한 시스템을 제공하며, 분석 및 공정 기기를 위한 초 고순도 제로 공기를 생성하는 시스템을 제공합니다.
HDI-Chalkboard-Gas-Calibrator-270x195
표준 가스를 생성하는 가스 캘리브레이터로 대기 질 모니터링 및 기타 가스 모니터링 기기를 보정합니다. 미국 EPA 요구사항에 따라 제로, 정밀도, Level 1 범위 점검, 감사 및 멀티포인트 루틴을 실행하는 기기를 보정하는 데 사용됩니다.
HDI-Continuous-Emissions-Monitoring-Systems-270x195
연속 배기 모니터링 시스템은 고정 소스 모니터링을 위해 여러 가지 이유로 필요할 수 있습니다. Thermo Scientific은 고객의 특정 규정 준수 및 공정 관리 요구사항을 충족하기 위해 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 당사의 전문가들은 공기 관련 허가에 대한 이해, 솔루션 통합 및 현장 서비스 분야에서 40년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
자세히 알아보기
주요 제품 및 애플리케이션
HDI-Mercury-Freedom-System-270x195
수은 CEMS
 Thermo Scientific Mercury Freedom System 은 수은 모니터링 분야의 글로벌 리더로서 전 세계에 600개 넘는 설치되어 있으며 개별 고객 및 규제 요구사항에 맞는 제품을 보유하고 있습니다. Mercury Freedom System은 연속 작업 현장에 전 세계적으로 설치되어 있으며 최고의 가동 시간과 데이터 가용성을 갖추고 있습니다.
HDI-Total-Reduced-Sulfur-270x195
총 환원 황(TRS, Total Reduced Sulfur)
 Thermo Scientific 총 환원 황 연속 배기 모니터링 시스템 은 애플리케이션에 적합한 연속 배기 시스템에 포함된, 현장에서 입증된 펄스 형광 기술을 사용하여 총 환원 황을 측정합니다. 원래 미국 EPA에서 규정한 40 CFR part 60의 규제 요구사항을 준수하여 펄프 및 제지 산업의 요구사항을 충족하도록 설계된 이 시스템은 TRS를 측정하고자 하는 여러 지역에 있는 고객의 요구사항을 충족합니다.
HDI-Alberta-CEMS-Code-Update-270x195
Alberta CEMS 코드 업데이트
Alberta CEMS 코드는 지속적인 배기 모니터링 시스템의 설치, 운영, 유지 보수 및 인증에 대한 요구사항을 확립했습니다. 원래 Alberta CEMS 코드는 1998년에 만들어졌으며 현재 개정 중입니다. Thermo Fisher Scientific은 규정 준수에 도움을 드릴 수 있습니다.
자세히 알아보기
HDI-Wallingford-Energy-Project-270x195
선택적 촉매 환원(SCR)
Thermo Scientific은 암모니아 슬립 규정을 준수하거나 석탄 및 가스 발전소의 SCR 또는 SNCR에서 De-NOx 공정을 최적화하는 데 도움이 되는 경험과 기술을 보유하고 있습니다.
자세히 알아보기
주요 동영상
환경 모니터링 제품 지원 및 예비 부품
제품 지원 및 예비 부품
Thermo Fisher Scientific 서비스 솔루션은 제품 수명을 위해 필수적인 요소입니다. 이 종합 솔루션은 시간과 밀접한 관련을 갖는 기기가 최적의 성능을 발휘하게 할 수 있도록 개발되었습니다.
Thermo Fisher Scientific과 파트너가 되면 사용하고 계신 기기가 제조된 바로 그 공장에서 훈련 받은 엔지니어를 활용할 수 있습니다. 당사에서는 고객의 기기 전용으로 설계된 예비 부품만을 제공합니다. 당사의 전문 서비스 팀은 실질적으로 제품 수명 주기와 분리될 수 없는 부분입니다.