연속 배기 모니터링 시스템
연속 배기 모니터링 시스템 CEMS 분석기는 산업용 스택이 공기로 배출하는 오염물질의 양을 모니터링하고 측정하는 데 사용되는 장비입니다. 일반적으로 모니터링하는 오염물질에는 SO2, NOx 및 NO2, CO, CO2, H2S 및 NH3, HCl, HF, THC, 수은 등이 있습니다.
연속 배기 모니터링 시스템은 고정 오염원 모니터링을 위해 필요합니다. 당사는 고객의 특정 규정 준수 및 공정 관리 요건을 충족하기 위해 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 당사 전문가들은 공기 내 허용치 판독, 솔루션 통합 및 현장 서비스 분야에서 40년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
CEMS 분석기 응용 분야
ThermoFisher의 연속 배기 모니터링 시스템은 다음과 같은 여러 산업 및 산업 분야에서의 오염 물질을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.
CEMS 장비 적용 영역
당사는 모든 공장, 시설 및 고객이 고유한 차이를 가지고 있음을 잘 알고 있습니다. 수은 배출 규제 및 기타 연속 모니터링 솔루션에 대해 당사의 응용 분야 전문가에게 바로 문의할 수 있습니다.
수은 모니터링
Thermo Scientific Mercury Freedom System은 수은 모니터링 분야의 글로벌 리더로서 전 세계적으로 600개 넘게 설치되었으며 개별 고객 및 규제 요건에 맞는 제품을 보유하고 있습니다. Mercury Freedom System은 연속 작업 현장에 전 세계적으로 설치되어 있으며 최고의 가동 시간과 데이터 가용성을 갖추고 있습니다.
수은 배출, 규정 및 모니터링에 대해 알아야 할 사항
새로 발행되는 eBook ‘수은 가스 배출, 규정 및 모니터링에 대해 알아야 할 사항’을 통해 유럽의 규정을 미리 확인하십시오. 미국 EPA, 중국 MEP, 인도 및 유럽 위원회의 최신 및 향후 수은 관련 규정에 관해 알아보십시오.
eBook 다운로드
Cold Vapor Atomic Florescence는 수은 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)에 사용되는 고감도 측정 방법입니다. 이는 미국에서 저농도를 측정하는 데 사용되는 기술 중 하나이며 최근 유럽의 대형 연소 공장 및 폐기물 소각로에 대한 지침과 유사한 점이 많습니다. 미국과 EU의 규제 및 시행에서 볼 수 있듯이, 글로벌 커뮤니티가 향후 이산화탄소 배출량을 최저 수준으로 줄이기 위해 노력함에 따라 저농도 성능과 자격에 대한 필요성이 더욱 증가하고 있습니다.
블로그 게시물 읽기
총 환원 황(TRS, Total Reduced Sulfur)
Thermo Scientific Continuous Emissions Monitoring System for Total Reduced Sulfur는 현장에서 입증된 펄스 형광 기술을 응용 분야 요구에 적합한 연속 배출 시스템에 접목하여 총 환원 황을 측정합니다. 원래 미국 EPA에서 규정한 40 CFR part 60의 규제 요건을 준수하여 펄프 및 제지 산업의 요구를 충족하도록 설계된 이 시스템은 TRS를 측정하고자 하는 여러 지역에 있는 고객의 요구를 충족합니다.
Alberta CEMS Code
Alberta CEMS 코드 업데이트
Alberta CEMS 코드는 지속적인 배기 모니터링 시스템의 설치, 운영, 유지 보수 및 인증에 대한 요구사항을 확립했습니다. 원래 Alberta CEMS 코드는 1998년에 만들어졌으며 현재 개정 중입니다. Thermo Fisher Scientific은 규정 준수에 도움을 드릴 수 있습니다.
자세히 알아보기
Selective Catalytic Reduction (SCR)
선택적 촉매 환원(SCR)
Thermo Scientific은 암모니아 슬립 규정을 준수하거나 석탄 및 가스 발전소의 SCR 또는 SNCR에서 De-NOx 공정을 최적화하는 데 도움이 되는 경험과 기술을 보유하고 있습니다.
자세히 알아보기
광물 분석에서 일체의 벌크 중량 측정 모니터링 및 샘플링 시스템, 정보 처리에 이르기까지 채광 작업을 최적화하고, 석탄, 시멘트 또는 광물 처리 공정을 효율적이고 안전하게 운영하고 수익성을 높이는 데 도움이 되는 최신 장비와 기술을 확인하실 수 있습니다.
eBook 다운로드
환경 모니터링 제품 지원 및 예비 부품
제품 지원 및 예비 부품
Thermo Fisher Scientific 서비스 솔루션은 제품 수명을 위해 필수적인 요소입니다. 이 종합 솔루션은 시간과 밀접한 관련을 갖는 기기가 최적의 성능을 발휘하게 할 수 있도록 개발되었습니다.
Thermo Fisher Scientific의 파트너가 되면, 사용하고 계신 기기가 제조된 바로 그 공장에서 훈련 받은 엔지니어를 활용하실 수 있습니다. 당사에서는 고객의 기기 전용으로 설계된 예비 부품만을 제공합니다. 당사의 전문 서비스 팀은 여러분의 제품 수명 주기동안 지속적인 지원을 제공합니다.