대기 미세입자 모니터링
유해 미세입자 물질이 없는 안전하고 깨끗한 공기 보장
최첨단 공기 샘플링 기술을 사용하여 대기 중 미세입자를 지속적이고 안정적으로 모니터링합니다. PM-10 및 PM-2.5 질량 농도를 포함하여 대기에 존재하는 중요한 규제 매개변수를 측정합니다. 당사의 선도적 기술, TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance), 베타 감쇠 및 광산란 비탁분석법 중 하나를 사용하여 질량 농도를 측정.
Thermo Scientific 연속 공기 미세입자 모니터링 시스템과 수동 대기 미세입자 샘플링 장비는 첨단 기술을 사용하여 대기 중 미세입자를 모니터링합니다. 
어느 시스템이 적합할까요? 이 제품 비교 가이드를 사용하십시오.
가이드 살펴보기
주요 대기 미세입자 모니터링 카테고리 및 리소스
주요 제품
TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance) 기술은 일정한 흐름 속도로 필터를 통해 대기 공기를 흡입하고 지속적으로 필터 중량을 측정하며 입자상물질의 질량 농도를 거의 실시간으로 계산하는 중량측정 솔루션입니다.
당사의 Thermo Scientific Partisol 모니터 제품군은 미국 EPA 국가 샘플링 네트워크의 중추를 형성하며 PM-2.5, PM-10, PM-Coarse 및 TSP 미세입자 물질의 샘플링을 위해 전 세계 공기 모니터링 기관에서 적용되고 있습니다. 극한 기후를 포함한 다양한 대기 조건에서 일상적으로 사용하는 이 Partisol 샘플러는 실험실 분석을 위해 기체 및 미세입자 형태의 대기 종 뿐만 아니라 대기 미세입자 고품질 샘플을 채취하는 편리하고 유연한 수단을 제공합니다. 비이분형(Non dichotomous) 샘플러를 함께 사용하여 PM Coarse를 측정할 수 있습니다.
공기 모니터링의 미래는 기업, 지역 사회 및 지역 주민들이 우리 주변의 공기 질에 대한 명확한 데이터를 얻을 수 있도록 돕는 것입니다.  비용 절감, 보다 컴팩트하고 광범위한 센서 기반 모니터링 솔루션은 필요한 경우 언제 어디서든 지역 사회와 기업이 공기 질 데이터를 수집하도록 돕습니다.
새로운 Thermo Scientific GM-5000 공기 질 모니터를 통해 공기 중 주요 오염물질의 실시간 농도를 얻을 수 있습니다. 이 장치는 미세입자 측정을 위한 레이저 기반 입자 계수와 가스 측정을 위한 전기화학적 감지 및 광이온화 검출기를 포함하고 있으며 중앙 위치 및/또는 내부 메모리로 실시간 데이터 연속 전송을 통해 무인 모니터링을 제공합니다.
자세한 내용은 다음 인포그래픽을 참조하십시오. GM-5000 공기 질 모니터: 모니터링 및 감지
인포그래픽 다운로드
주요 제품
TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance) 기술은 일정한 흐름 속도로 필터를 통해 대기 공기를 흡입하고 지속적으로 필터 중량을 측정하며 입자상물질의 질량 농도를 거의 실시간으로 계산하는 중량측정 솔루션입니다.
당사의 Thermo Scientific Partisol 모니터 제품군은 미국 EPA 국가 샘플링 네트워크의 중추를 형성하며 PM-2.5, PM-10, PM-Coarse 및 TSP 미세입자 물질의 샘플링을 위해 전 세계 공기 모니터링 기관에서 적용되고 있습니다. 극한 기후를 포함한 다양한 대기 조건에서 일상적으로 사용하는 이 Partisol 샘플러는 실험실 분석을 위해 기체 및 미세입자 형태의 대기 종 뿐만 아니라 대기 미세입자 고품질 샘플을 채취하는 편리하고 유연한 수단을 제공합니다. 비이분형(Non dichotomous) 샘플러를 함께 사용하여 PM Coarse를 측정할 수 있습니다.
공기 모니터링의 미래는 기업, 지역 사회 및 지역 주민들이 우리 주변의 공기 질에 대한 명확한 데이터를 얻을 수 있도록 돕는 것입니다.  비용 절감, 보다 컴팩트하고 광범위한 센서 기반 모니터링 솔루션은 필요한 경우 언제 어디서든 지역 사회와 기업이 공기 질 데이터를 수집하도록 돕습니다.
새로운 Thermo Scientific GM-5000 공기 질 모니터를 통해 공기 중 주요 오염물질의 실시간 농도를 얻을 수 있습니다. 이 장치는 미세입자 측정을 위한 레이저 기반 입자 계수와 가스 측정을 위한 전기화학적 감지 및 광이온화 검출기를 포함하고 있으며 중앙 위치 및/또는 내부 메모리로 실시간 데이터 연속 전송을 통해 무인 모니터링을 제공합니다.
자세한 내용은 다음 인포그래픽을 참조하십시오. GM-5000 공기 질 모니터: 모니터링 및 감지
인포그래픽 다운로드
주요 동영상
환경 모니터링 제품 지원 및 예비 부품
제품 지원 및 예비 부품
Thermo Fisher Scientific 서비스 솔루션은 제품 수명을 위해 필수적인 요소입니다. 이 종합 솔루션은 시간과 밀접한 관련을 갖는 기기가 최적의 성능을 발휘하게 할 수 있도록 개발되었습니다.
Thermo Fisher Scientific과 파트너가 되면 사용하고 계신 기기가 제조된 바로 그 공장에서 훈련 받은 엔지니어를 활용할 수 있습니다. 당사에서는 고객의 기기 전용으로 설계된 예비 부품만을 제공합니다. 당사의 전문 서비스 팀은 실질적으로 제품 수명 주기와 분리될 수 없는 부분입니다.