Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 연속 공기 미립자 모니터링 시스템과 수동 대기 미립자 샘플링 장비는 최첨단 기술을 사용하여 대기 중 미립자를 안정적으로 연속 모니터링합니다.
본 제품 비교 가이드를 확인하여 귀사에 최적인 시스템이 무엇인지 알아보십시오.
TEOM 1405-DF | TEOM 1405-D | TEOM 1405-F | TEOM 1405 | ||||
측정 방법 | |||||||
TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
베타 감쇠 | |||||||
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란) | |||||||
중량측정 필터 채취 | |||||||
작동 모드 | |||||||
연속 측정 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
수동 샘플러 | |||||||
단일 채널 | ✓ | ✓ | |||||
이중 채널 | ✓ | ✓ | |||||
규제 승인 | |||||||
FRM US EPA PM-2.5 |
|
| |||||
FRM US EPA PM-10 |
|
| |||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
중국 CCEP PM10 | ✓ | ||||||
중국 CCEP PM2.5 | ✓ |
Partisol 2025i | Partisol 2025i-D | Partisol 2000i | Partisol 2000i-D | ||||
측정 방법 | |||||||
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) | |||||||
베타 감쇠 | |||||||
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란) | |||||||
중량측정 필터 채취 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
작동 모드 | |||||||
연속 측정 | |||||||
수동 샘플러 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
단일 채널 | ✓ | ✓ | |||||
이중 채널 | ✓ | ✓ | |||||
규제 승인 | |||||||
US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-2.5 | |||||||
FEM US EPA PM-10 | |||||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-2.5 | |||||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
중국 CCEP PM10 | |||||||
중국 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ |
5014i Beta | 5028i | 5030i SHARP | ||||
측정 방법 | ||||||
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) | ||||||
베타 감쇠 | ✓ | ✓ | ||||
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란) | ✓ | |||||
중량측정 필터 채취 | ||||||
작동 모드 | ||||||
연속 측정 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
수동 샘플러 | ||||||
단일 채널 | ✓ | ✓ | ||||
이중 채널 | ✓ | |||||
규제 승인 | ||||||
US EPA PM-2.5 |
|
|
| |||
US EPA PM-10 |
|
| ||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
FEM US EPA PM-COARSE | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | ||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
중국 CCEP PM10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
중국 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
TEOM 1405-DF | TEOM 1405-D | TEOM 1405-F | TEOM 1405 | ||||
측정 방법 | |||||||
TEOM(Tapered Element Oscillating Microbalance) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
베타 감쇠 | |||||||
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란) | |||||||
중량측정 필터 채취 | |||||||
작동 모드 | |||||||
연속 측정 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
수동 샘플러 | |||||||
단일 채널 | ✓ | ✓ | |||||
이중 채널 | ✓ | ✓ | |||||
규제 승인 | |||||||
FRM US EPA PM-2.5 |
|
| |||||
FRM US EPA PM-10 |
|
| |||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
중국 CCEP PM10 | ✓ | ||||||
중국 CCEP PM2.5 | ✓ |
Partisol 2025i | Partisol 2025i-D | Partisol 2000i | Partisol 2000i-D | ||||
측정 방법 | |||||||
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) | |||||||
베타 감쇠 | |||||||
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란) | |||||||
중량측정 필터 채취 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
작동 모드 | |||||||
연속 측정 | |||||||
수동 샘플러 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
단일 채널 | ✓ | ✓ | |||||
이중 채널 | ✓ | ✓ | |||||
규제 승인 | |||||||
US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-2.5 | |||||||
FEM US EPA PM-10 | |||||||
FEM US EPA PM-COARSE | ✓ | ✓ | |||||
TUV PM-2.5 | |||||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | |||||
중국 CCEP PM10 | |||||||
중국 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ |
5014i Beta | 5028i | 5030i SHARP | ||||
측정 방법 | ||||||
TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) | ||||||
베타 감쇠 | ✓ | ✓ | ||||
하이브리드(베타 감쇠 + 빛 산란) | ✓ | |||||
중량측정 필터 채취 | ||||||
작동 모드 | ||||||
연속 측정 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
수동 샘플러 | ||||||
단일 채널 | ✓ | ✓ | ||||
이중 채널 | ✓ | |||||
규제 승인 | ||||||
US EPA PM-2.5 |
|
|
| |||
US EPA PM-10 |
|
| ||||
FEM US EPA PM-2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
FEM US EPA PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
FEM US EPA PM-COARSE | ||||||
TUV PM-2.5 | ✓ | ✓ | ||||
TUV PM-10 | ✓ | ✓ | ||||
중국 CCEP PM10 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
중국 CCEP PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ |