다양한 플라스틱 제품
미세 플라스틱 테스트 간소화 및 연구 가속화 
일상 생활에서뿐만 아니라 공장 제조 과정에서 플라스틱의 과다 사용으로 분해 속도가 느린 물질이 쌓여가면서 주변 환경과 식품 공급 사슬이 심각하게 오염되고 있습니다. 플라스틱은 매우 작은 입자(직경 <5mm)로 분해되기 때문에 인간, 동물 및 생태계 건강에 미치는 영향에 대한 연구가 필요합니다.
생명과학 분야의 세계적 리더로서 당사는 고객이 건강하고 깨끗하며 안전한 세상을 만들 수 있도록 지원하고 있으며, 이러한 미션 하에 미세 플라스틱의 식별과 분석이 필요한 고객에게 교육과 컨설팅을 제공합니다. 분광법에 대한 전문가가 아니더라도 다양한 시료 소스(병에 담긴 생수, 해수, 산업 오염물)에서 미세 플라스틱을 쉽게 식별, 특성 분석 및 정량화할 수 있도록 도움을 주는 당사의 FTIR 및 Raman 분광법 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오. 
문의하기
글로벌 미세 플라스틱 심포지엄
이 맞춤형 온라인 이벤트 시리즈에 등록해 보십시오. 저명한 분석 전문가들이 최신 연구 및 분석 도구에 대해 설명한 내용을 확인할 수 있습니다.
  • 미세 플라스틱 연구의 최신 동향 
  • 시료 분석을 위한 기술 및 보정(calibration) 
  • 진화하는 규제 환경 
  • 생체 내 미세 플라스틱의 영향 
지금 등록하기
Global Microplastics Symposium
작은 입자, 큰 영향
해변, 옷, 생수, 어류, 맥주, 공기 및 꿀은 모두 한 가지 공통점이 있습니다. 이들은 모두 미세 플라스틱을 포함하고 있습니다.
작은 입자, 큰 영향
크기가 5mm 미만인[1], 교란을 일으키는 이 미세 입자들은 먹이 사슬에 침입하고 감지되지 않은 채 정화 시스템을 통과하기 때문에 중대한 문제가 될 수 있습니다.  미세 플라스틱은 일상적인 용품에 포함되어 있으며 작은 플라스틱 섬유와 입자입니다. 이러한 미세 플라스틱의 소스[2]로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- 의류
- 페인트
- 타이어 분진
- 플라스틱 쓰레기(비닐 봉지, 병, 빨대)
- 개인 위생 용품(마이크로비드)
전 세계적으로 테스트된 수돗물 중 83%는 1 mm의 10분의 1 정도로 작은 미세 플라스틱 섬유로 오염되어 있습니다[3]. 이러한 섬유는 세탁, 수영, 산책, 세안 등의 일상 활동을 통해 환경에 분산됩니다. 이러한 미립자들은 담수 호수, 강, 상하수도 시설 그리고 궁극적으로는 수돗물에 도달하게 됩니다. 이러한 소스는 바다, 호수, 그리고 샘뿐만 아니라, 이런 환경에 서식하는 유기체의 삶에도 영향을 미칩니다. 그림 1은 베니스 라군의 펠레스트리나 해변에서 채취한 해수 시료의 미세 플라스틱 분석 결과를 보여줍니다. 상자 B에서 식별된 세 개의 입자는 모두 크기가 5 ~ 10 μm입니다. 노란색 미립자는 폴리프로필렌으로 식별되었고 회색 미립자는 PV23 Hoechst 레이저 안료로 식별되었습니다.
Filter-captured microplastics from ocean water
그림 1: 해수에서 필터로 채취한 미세 플라스틱
우리는 편의점에서 판매하는 병에 든 생수에는 유해한 입자가 없을 것이라고 생각합니다. 놀랍게도 병에 든 생수 역시 미세 플라스틱으로 오염되어 있으며 실제로 수돗물보다 높은 오염도를 나타냅니다. 프레도니아 소재 뉴욕주립대학교의 연구 결과에 따르면 테스트된 생수의 93%가 미세 플라스틱으로 오염되어 있었습니다[4]. 이 연구 결과로 인해 세계보건기구(WHO)는 평생 미세 플라스틱을 먹거나 마시는 것이 인간의 건강에 영향을 미칠 수 있는지 여부를 파악하기 위해 미세 플라스틱에 대해 수행한 모든 연구를 평가했습니다. 불행하게도, 미세 플라스틱은 정수 시스템에서 검출되지 않기 때문에 수돗물 소스로부터 비롯될 수도 있고 병 생산 과정에서 기계에서 생성될 수도 있습니다. 음료 회사들은 이로 인한 잠재적 책임 위험에 대비하기 위해 비로소 제품에 포함된 미세 플라스틱을 측정하는 방법을 찾고 있습니다.
건강에 미치는 비정상적 영향
미세 플라스틱은 비교적 최근에 발견되었기 때문에 미세 플라스틱 오염이 인간의 건강에 미치는 영향에 대해 현재 알려져 있지 않습니다. 이는 생물학적, 독성학적 효과뿐만 아니라 미세 플라스틱의 조성 및 관련 질병의 유병률을 연구할 수 있는 방법을 찾아야 한다는 것을 의미합니다.
건강에 미치는 비정상적 영향
플라스틱 폐기물은 분해됨에 따라 점점 더 작은 입자로 분해되어 결국 섬유로 변합니다. 이러한 섬유는 물에 함유된 식물 살충제 또는 상선에서 유래한 오염물질 등의 독성 화학물질을 흡수할 수 있습니다. 그런 다음 생물이 섭취하면서 미세 플라스틱이 먹이 사슬로 유입되어 이러한 독소가 체내로 옮겨옵니다. 이러한 독소는 먹이 사슬의 상층으로 계속 이동하며 결국 인간이 먹는 음식에 포함됩니다. [5]
어류에서 인체에 도달하기까지 미세 플라스틱에서 유래한 독소의 전달이 미치는 영향은 아직 연구되지 않았지만, 독소가 어류와 소생물의 건강에 미치는 영향에 대해서는 알려져 있습니다. 독소를 흡수한 미세 플라스틱을 어류가 섭취하면 그 영향은 두가지 측면에서 나타날 수 있습니다. 이에 대한 노출은 물리적으로 조직 손상을 일으킬 수 있고 화학적으로는 간 독성을 유발하는 생물축적이 일어날 수 있습니다. [2, 7]
미세 플라스틱 분석 문제
이러한 미립자를 식별하기 위해 현재 사용되는 전략은 stereo-microscope를 사용하여 다른 물질과 미세 플라스틱을 분리하는 것입니다. [6] 하지만 유감스럽게도, 이러한 시각적 방법은 매우 작은 미세 플라스틱의 크기(<1 mm), 사람에 의한 오류 및 시료 오염 가능성으로 인해 오류가 발생하기 쉽습니다. 거의 불가능하고 시간이 많이 소요되는 이러한 식별 프로세스로 인해 어려운 문제가 해결되지 않은 채 남아 있습니다.
미세 플라스틱 분석 문제
미 환경보호청(EPA)은 2017년 6월에 미세 플라스틱 전문가 워크숍을 개최하여 미세 플라스틱이 인간의 생명과 생태계에 미치는 위험과 영향을 이해하는 데 필요한 정보를 파악하고 우선 순위를 정했습니다.[6]  미세 플라스틱의 위험을 이해하는 데 필요한 모든 요건 중에서, 전문가 그룹은 미크론 단위(≥1 µm 및 ≤1 mm 크기)에서 시료 채취, 추출, 정량화 및 폴리머의 특성 분석을 표준화해야 한다는 데 동의했습니다. 이러한 방법은 적절한 품질 보증/품질 관리(QA/QC) 절차를 따르는 동시에 재현성, 대표성, 정확성, 정밀성을 갖추고 있어야 합니다. 그 다음 시료에 포함된 미세 플라스틱 형태, 폴리머 유형, 크기, 화학적 조성 및 입자 수에 대한 정보를 통해 인간 및 생태학적 건강에 영향을 미치는 물질을 규명할 수 있습니다. 이 전문가 그룹은 시각적 방법과 보완적 분석 방법을 함께 사용하는 것을 지지했으며 재현성 있는 결과를 보장하기 위해 자동화 및 보정 기능을 갖춘 기기를 권장합니다. [6]
분석 솔루션
Raman 및 적외선 현미경은 환경, 산업별, 지역별 또는 소비재 시료에서 채취한 다양한 미세 플라스틱 입자(직경 1-5000 µm)를 적절히 식별할 수 있습니다.  이러한 기법은 특정 주파수에서 분자를 진동하게 만드는 빛의 특성을 이용합니다. 따라서 스펙트럼(또는 흡수 또는 방출된 주파수의 피크 패턴 - 그림 2)을 통해 미립자 구성 요소의 특성을 식별할 수 있도록 해주는 ‘molecular fingerprint(분자 지문)’을 확보할 수 있습니다.
미립자(> 1μm)의 경우 Thermo Scientific DXR3xi Raman 이미징 현미경은 최소 0.5 µm에 이르는 공간 분해능을 통해 미세 플라스틱을 다른 오염물질과 구분할 수 있도록 하는 분석 성능을 제공합니다. Thermo Scientific OMNIC 소프트웨어의  다변량 분석 알고리즘을 통해 플라스틱 및 폴리머의 스펙트럼 라이브러리에서 스펙트럼 식별을 수행할 수 있습니다. DXR3xi Raman 현미경은 자동 정렬 및 보정 기능을 갖추고 있어 분석을 수행하는 사용자 간에 정확한 측정값과 일관성을 보장하여 EPA 전문가 그룹의 권장 사항을 충족시킵니다. 이 현미경은 시료 필터 전반의 넓은 표면을 빠르게 촬영하므로 다수의 미립자를 비교하고 화학 성분을 식별할 수 있는 빠르고 신뢰할 수 있는 방법입니다. 미세 플라스틱 입자(>10 μm)의 경우에도, Thermo Scientific Nicolet iN10 MX FTIR 이미징 현미경은 유사한 빠르고 효율적인 화학 이미징 기능을 제공합니다.
Raman spectra of the microplastic standards: PE - polyethylene; PE-TiO2 polyethylene-titanium dioxide; PS-DVB – polystyrene-divinylbenzene
그림 2: 미세 플라스틱 표준물질에 대한 Raman 스펙트럼: PE: 폴리에틸렌, PE-TiO2: 폴리에틸렌-티타늄 디옥사이드, PS-DVB: 폴리스티렌-디비닐벤젠
그림 3의 시료 워크플로우 다이어그램은 시료 전처리에서 미세 플라스틱 분석까지의 일반적인 프로세스를 보여줍니다.
Microplastics workflow
그림 3: 미세 플라스틱 워크플로우
문헌
FTIR 및 Raman 분광법을 통해 일반적으로 식별 가능한 플라스틱
이름약어일반 밀도(g/cm3)
Expanded PolystyreneEPS0.02
PolypropylenePP0.89
Low-density PolyethyleneLDPE0.96
High-density PolyethyleneHDPE0.96
Acrylonitrile-butadiene-styreneABS1.05
PolystyrenePS1.06
Polyamide (Nylon)PA1.14
Polymethyl methacrylatePMMA1.18
PolycarbonatePC1.2
Cellulose AcetateCA1.3
Polyvinyl chloridePVC1.39
Polyethylene terephthalatePET1.39
PolytetrafluoroethylenePTFE2.2
인용 문헌
FTIR 및 Raman 분광법을 사용한 미세 플라스틱 분석에 관한 연구자 리뷰 문헌을 확인하십시오.
제목연도문헌 및 링크텍스트 미리보기
Organic pollutants in microplastics from two beaches of the Portuguese coast2010Marine Pollution Bulletin (Volume 60, issue 11, pp 1988-1992)“Identification of polymers was made according to standards in the Nicolet spectrometer database”
Occurrence of microplastics in the coastal marine environment: First observation on sediment of China2015Marine Pollution Bulletin (Volume 98, issue 1-2, pp 274-280)“Microplastics were identified by micro-FTIR (Nicolet iN10, USA) that equipped a nitrogen …”
Sampling, Sorting, and Characterizing Microplastics in Aquatic Environments with High Suspended Sediment Loads and Large Floating Debris2018JOVE“Used the Nicolet iS10 FTIR Spectrometer to analyze suspect microplastics. Used the Nicolet iN5 FTIR microscope to analyze suspect microplastics.”
Evidence of microplastics pollution in coastal beaches and waters in southern Sri Lanka2018Marine Pollution Bulletin (Volume 137, pp 277-284)“Nicolet iS5 FTIR spectrometer collected 16 scans per sample at a resolution of 4.0 cm−1 …”
Microplastics in commercial bivalves from China2015Environmental Pollution (Volume 207, pp 190-195)“Verification of microplastics using μ-FT-IR. The identification was conducted out with a μ-FT-IR microscope (Thermo Nicolet iN10 MX)…”
A comparison of microscopic and spectroscopic identification methods for analysis of microplastics in environmental samples2015Marine Pollution Bulletin (Volume 93, pp 202-209)“Microplastic particles on the filter paper from both the SML water and beach sand samples … each square were selected and immediately identified using the FT-IR (Thermo Nicolet FT-IR spectrometer…”
Microplastics in the benthic invertebrates from the coastal waters of Kochi, Southeastern Arabian Sea2018Environmental Geochemistry and Health (Volume 40, pp1377-1383)“The type of polymer the microplastic particles were made of was identified by the DXR Raman microscope (Thermo Scientific, USA)”
Abundance, size and polymer composition of marine microplastics greater than or equal to 10 μm in the Atlantic Ocean and their modelled vertical distribution2015Marine Pollution Bulletin (Volume 100, pp 70-81)
“Raman spectra were obtained via spectral measurements on a DXR Raman microscope (Thermo …)
Plastics and microplastics on recreational beaches in Punta del Este (Uruguay): Unseen critical residents?2016Environmental Pollution (Volume 218, pp 931-941)“…for polymer identification using a Raman imaging microscope (Thermo Scientific DXRxi Raman Microscope)”
미세 플라스틱의 식별
웨비나 소요 시간: 20분
이 웨비나에서는 미세 플라스틱이 환경 과학자의 중요한 연구 주제인 이유와 식품 및 음료 제조업체가 당면한 문제를 다룹니다. 분광법 기반 분석 방법의 이점과 한계를 설명합니다. 특히 microspectroscopy 기법(Raman 및 FTIR 현미경) 및 감쇠전반사(ATR) 분광법을 사용하면 조성, 크기 및 양을 특성화함으로써 알려지지 않은 입자를 식별할 수 있습니다. 특정 애플리케이션 및 예산에 가장 적합한 시스템을 결정하는 데 도움이 되는 자료를 제공합니다.
어떤 사람이 웨비나를 봐야 합니까?
  • 환경 및 생물학 연구자
  • 정부 기관 실험실 관리자
  • 식품 및 음료 QC 과학자
  • 개인 용품 QC 과학자
  • 분석 테스트 서비스 제공자
지금 시청하기
웨비나 발표자:
웨비나 발표자: Simon Nunn 박사
Simon은 영국 Durham 대학교에서 물리화학 박사학위를 받았습니다. 그는 애플리케이션, 제품 개발 및 마케팅 분야에서 25년 이상의 경험을 가지고 있으며 분광법으로 분석 문제를 해결하고자 하는 열정을 가지고 있습니다.
웨비나 미리보기
웨비나: 환경 내 미세 플라스틱
환경 내 미세 플라스틱의 식별 및 정량화
웨비나 소요 시간: 27분
이 웨비나에서는 환경 연구자인 이탈리아 소재 Institute of Polar Sciences Venice, CMR-ISP 소속 Fabinana Corami 박사가 물, 퇴적물 및 생물군 등의 환경 시료를 통해 미세 플라스틱 오염을 어떻게 분석하는지 설명합니다.
지금 시청하기
웨비나: 담수 생태계 내 미세 플라스틱
담수 생태계 내 미세 플라스틱
웨비나 소요 시간: 25분
이 웨비나에서는 Elke Fischer 박사가 자신의 팀이 어떻게 담수 생태계 내 미세 플라스틱을 분석하고 식별하는지 설명합니다.
지금 시청하기
웨비나: 해수 및 퇴적물 내 미세 플라스틱(<100 μm): micro-FTIR을 사용한 새로운 분석 접근법
해수 및 퇴적물 내 미세 플라스틱(<100 μm)
웨비나 소요 시간: 37분
이 웨비나에서는 이탈리아 소재 Institute of Polar Sciences Venice, CMR-ISP 소속 환경 연구자인 Fabinana Corami 박사가 해수 내 미세 플라스틱 섬유의 정제, 특성화 및 정량 분석을 다룹니다.
지금 시청하기
Yutaka Kameda 박사
Yutaka Kameda 박사는 일본 나라시노에 위치한 Chiba 공과대학교의 부교수입니다. 그는 물공학 석사 학위와 환경 및 자원 공학 박사 학위를 취득하였으며 물에 초점을 맞춰 환경 영향을 평가하는 여러 민간 및 공공 자금 지원 조직과 협력해왔습니다.
이 인터뷰에서는 그의 환경 연구와 이 연구 영역의 현재와 미래에 대한 그의 생각을 들을 수 있습니다.
Kameda 박사 약력
현 미세 플라스틱 오염 문제에 대한 의견은 무엇이며 문제의 범위를 더 잘 이해하기 위해 얼마나 많은 작업이 필요합니까?
미세 플라스틱 문제는 올해 전 세계적으로 조사가 본격적으로 시행되는 단계에 와 있습니다. 통합 분석 솔루션을 위해 측정을 표준화하고 미세 플라스틱을 규명하기 위한 대규모 프로젝트가 이미 시작되었습니다. 또한, 환경에서의 기존 플라스틱의 분해 또는 생분해성 플라스틱에 관한 연구도 시작되었습니다. 아마도 관련 보고서가 수 년 내에 출판될 것이며, 그 다음에 전 세계적으로 특정 규제가 시행될 것으로 예상합니다.
중점 연구 사항은 무엇입니까?
  • 환경 내 미세 플라스틱(0.1 μm ~ 20 μm) 분석 솔루션 개발 및 모니터링 환경
  • 생태학적 영향 평가를 포함한 해수 내 글로벌 미세 플라스틱의 소스, 이동 매커니즘 및 세계적 풍화 현상 규명
어떤 물(호수/바다 등)을 평가하고 계십니까?
대상 시료: 수돗물, 해수, 해변, 식품, 생분해성 플라스틱 및 생활 배수
구체적으로 무엇을 이해하려고 합니까?
저는 다음 사항에 관심이 있습니다.
  • 0.1-20 μm 크기 범위의 미립자를 포함한 해수 내 미세 플라스틱의 농도 규명 그리고 향후 농도 및 입자 크기 분포 예측
  • 풍화된 미세 플라스틱의 정도 규명
시료 채취 및 분석 워크플로우는 어떻게 됩니까? 환경 시료 내 미세 플라스틱을 분석하려고 할 때 발생하는 주요 문제는 무엇입니까?
현재 미세 플라스틱(>20 μm) 시료를 채취하고 분석하기 위한 솔루션 개발이 완료되어 상용화 단계에 있습니다. 자세한 방법은 곧 발표될 예정이지만, 간단히 설명하면 다음과 같습니다.
  • 플라스틱이 없는 장비를 사용한 시료 채취
  • 과산화수소, 요오드화나트륨, 효소를 사용한 전처리
  • Thermo Scientific Nicolet iN10 MX 적외선 이미징 현미경과 automatic particle analysis 소프트웨어를 사용한 자동 분석 미립자 크기가 <20 μm인 경우는 현재 제가 중점적으로 연구하는 부분입니다. 메서드(Method) 개발과 관련되어 겪는 문제들은 해결될 가능성이 높습니다. 현재 개발 협력사로 Raman 공급업체를 찾고 있습니다. Raman을 사용한 분석 메서드(Method)를 2021년 내에 개발할 계획입니다.
어떤 종류의 기기를 사용하고 있습니까? 미세 플라스틱 위치 규명 및 식별을 위한 보다 자동화된 솔루션을 제공하는 것이 얼마나 유용합니까?
저는 입자 크기, 식별 및 정량화를 규명하기 위해 Nicolet iN10MX 현미경과 OMNIC Picta 소프트웨어를 함께 사용하고 있습니다.
현 규제에 대한 의견은 무엇입니까? 규제 기관과 협력하고 있습니까? 미세 플라스틱 오염 및 모니터링에 대한 국가 및 국제 규제에 대해 어떤 점을 예측하고 있습니까?
  • 미세 플라스틱 오염과 그 특성은 아직 알려지지 않았습니다. 때때로 주요 규제 기관과 협력하기도 합니다.  향후 미세 플라스틱에 대한 조사와 미세 플라스틱 오염 통제에 관한 정책이 다음과 같이 시행될 것으로 예측합니다.
  • 미세 플라스틱에 대한 환경 조사는 20 또는 0.2 μm의 입자 크기 한계값까지 수행될 것입니다(현재 한계값은 >300 μm).
  • 환경 내 독성이 매우 강하며 미립자로 존재할 가능성이 높은 폴리머는 사용이 금지될 수 있습니다.
  • 생분해성 플라스틱을 사용하고 채택하는 것이 권장될 것입니다. 그 시점에, 입자 크기 분포를 측정하기 위해 환경 분해 시험 절차가 개정될 것이고 이로 인해 새로운 정의 하에서 기존의 생분해성 플라스틱은 요구 사항을 충족하지 못할 수도 있습니다.
  • 생필품에 사용되는 미세캡슐의 폴리머 역시 새로운 물질로 대체될 가능성이 높습니다.
문의하기
약력: Yutaka Kameda 박사 | Chiba Institute of Technology | 부교수
교육
1998 ~ 2000: Hokkaido 대학교, 환경 및 자원 공학 박사
1995 ~ 1997: Tohoku 대학교, 물공학 석사
1991 ~ 1994: Tohoku 대학교, 토목공학 학사
근무 이력
2012 ~ 현재: Chiba 공과대학 creative engineering 부교수
2007 ~ 2012: Center for Environment Science in Saitama 물환경 연구원
2006 ~ 2007: 일본 정부 공공 연구소 연구원
1992 ~ 2005: Yokohama 국립대학교 환경 위험 연구소 COE 펠로우
연구 프로젝트
  • 서태평양에서의 미세플라스틱 모니터링 및 환경행동 분석. (Grants‐in‐aid for Scientific Research, Japanese government)
  • micro-FTIR 분광학(Thermo Fisher Scientific)에 의한 미세플라스틱 측정을 위한 새로운 분석방법 수립
  • 미세플라스틱 모니터링, 환경행동분석 및 일본하천 시뮬레이션 모델 구축. (Japanese River Fund)
  • 신흥 유기화학물질이 해안 환경 및 유기체에 미치는 환경영향 평가를 위한 새로운 도구 개발. (The Foundation for Australia-Japan Studies)
  • 일본 벌집 및 꿀에 대한 Neonicotinods 피폭 경로 분석 (Actbeyond Foundation)
최근 논문
  1. D. Ueno, H. Mizukawa, O. Inanami, H. Nagasaka, N. Tatsuta, Y. Narazaki, T. Fujino, I. Watanabe, Y. Kameda, K. Nakai:“Caddisfly watch”, a biomonitoring program using Stenopsyche larvae to determine radioactive cesium contamination in rivers following the Fukushima nuclear disaster, Landscape and Ecological Engineering, January 2018, Volume 14, Issue 1, pp29-35
  2. M. Allinson, Y. Kameda, K. Kimura and G. Allinson: Occurrence and assessment of the risk of ultraviolet filters and light stabilizers in Victorian estuaries, Environmental Science and Pollution Research, April 2018, Volume 25, Issue 12, pp12022-12033
  3. Y. Tashiro, Y. Kameda: Pesticide Contamination Monitored by Passive Sampling in Environmental Water of Japanese Coral Island, Journal of Water Resources and Ocean Science; 2015;4(2):39-43 (Mar, 2015)
시료 전처리 키트/소모품
미립자 분석을 위해 소모품과 시료를 준비하는 과정은 번거로울 수 있습니다. 이 미립자 분석 시료 전처리 키트는 시료 유형에 관계없이 프로세스를 간소화하는 데 도움을 줍니다.
자세히 알아보기
기기 구성
 FTIR + ATRFTIR + Small Spot ATRPoint-and-Shoot FTIR 현미경FTIR 이미징 현미경Raman 현미경Raman 이미징 현미경
구성Nicolet Summit FTIR Spectrometer and Everest ATR AccessorySurveyIR Microspectroscopy Accessory + Nicolet Summit FTIR SpectrometerNicolet iN5 IR Microscope + Nicolet iS20 FTIR SpectrometerNicolet iN10 MX IR Imaging MicroscopeDXR3 Raman MicroscopeDXR3xi Raman Imaging Microscope
 Nicolet Summit FTIR 분광분석기Everest ATR 액세서리SurveyIR Microspectroscopy 액세서리 + Nicolet Summit FTIR 분광분석기Nicolet iN5 IR 현미경 + Nicolet iS20 FTIR 분광분석기
Nicolet iN10 MX IR 이미징 현미경DXR3 Raman 현미경DXR3xi Raman 이미징 현미경
측정 가능한 입자 크기
5 mm     
1mm    
500 μm    
100 μm   
10 μm  
1μm    
수동 시료 적재 전용아니오아니오아니오
필터 자동 분석아니오아니오아니오
시료 형광물질에 대한 내성아니오아니오
HDI-analytical-instruments-microplastics-270x195
인쇄 가능한 PDF 다운로드
미세 플라스틱 분석용 분석 장비
연구원 Jennifer M. Lynch 박사와의 인터뷰
미국 국립표준기술원(National Institute of Standards and Technology)과 하와이태평양대학교(Hawaii Pacific University) 소속 Jennifer Lynch 박사가 태평양 연안 플라스틱 오염물질 연구 경험에 대해 들려드립니다. 그녀는 미세 플라스틱 오염, 즉 지역 경제에 미치는 영향, 부족한 자금, 미세 플라스틱 식별과 관련된 기술적 문제 등에 대한 자신의 관점을 제시합니다. 미세 플라스틱과 중형 플라스틱 식별을 위한 FTIR 및 FTIR 현미경 사용과 관련된 연구진의 연구 절차도 공유합니다.
인터뷰 보기
Interview with Jennifer Lynch, PhD
포스터 - 환경 내 미세 플라스틱 분석
적외선 분광법을 통해 플라스틱 입자의 기원, 흡착된 화학물질 그리고 환경에서 발견되는 잠재적 독성에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.
포스터 다운로드
Microplastics in the environment