금속 오염물질
미량 금속 분석의 속도 향상
금속 중에서도 특히 독성 중금속은 우리의 공기와 물, 토양을 오염시키고 공중 보건에 해악을 끼칠 수 있습니다. 규정을 준수하고 음용수에 독성 중금속이 없다는 것을 확인하는 데 도움을 주는 미량 금속 분석 기능을 제공하는 것 뿐만 아니라 제품 개발, 품질 관리, 부식 관리, 기타 응용 작업을 위한 금속 분석 솔루션을 제공하는 것이 곧 더욱 밝은 미래를 보장하는 것입니다.  
전문가에게 문의하기커뮤니티 가입하기
금속 오염물질 솔루션
다양한 금속 분석 작업에는 다양한 규정, 농도 범위, 검출 한계에 따라 서로 다른 장비가 필요합니다. AA와 GFAA는 몇 가지 원소의 분석을 위한 이상적이고 경제적인 장비인 반면, ICP-OES와 ICP-MS는 특히 처리량이 많은 다중 원소 분석에 사용됩니다. ICP-OES는 최대 30%의 높은 총 용존 고형물에도 견딜 수 있기 때문에 거친 매트릭스에 적합합니다. 반면 ICP-MS는 충돌 셀 기술을 사용하여 다원자 간섭을 없애 검출 한계를 PPM 수준까지 낮췄습니다. 삼중 사중극자 ICP-MS 및 고분해능 ICP-MS를 이용하면 첨단 환경 및 지구과학 응용 작업을 정확하게 해결할 수 있습니다. 자세한 애플리케이션 및 문제 해결 관련 팁은 금속 분석 정보 학습 센터 페이지를 읽어보십시오.
환경 미량 원소 분석의 문제를 극복할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
금속 오염물질 분석 워크플로우를 위한 솔루션
분석 기능(검출 한계, 감도, 분석 속도)
금속 오염물질 분석에 대한 최근의 혁신적 결과에 대해 알아보기
hdi-environmental-analysis-metals-analysis-230x195
리소스
웨비나