영향에 대한 이해
수압 파쇄(hydraulic fracturing) 또는 프래킹(fracking) 산업이 발전함에 따라 환경적 영향에 대한 고찰도 함께 커져 왔습니다. 시민 사회와 정부 관료들은 프래킹이 식수원을 훼손하는지 여부에 대해 의문을 가져왔습니다.
Thermo Scientific은 광범위한 제품과 서비스를 통해 다음과 같이 오일 및 가스 탐사 기업, 수처리 기업, 식수 및 폐수 처리 시설과 같은 사업체를 지원합니다.
  • 지하수에 대한 환경적 영향의 최소화
  • 프래킹(fracking) 공정 개선
  • 폐수, 드릴 절삭물, 폐기전 염수의 처리
커뮤니티 가입하기
지구를 위한 더 건강하고, 깨끗하고 안전한 분석 솔루션
추가적인 에너지원에 대한 전세계적 수요는 셰일 오일 및 가스 추출 기술을 주도하고 있습니다. 그러나 수압 파쇄 또는 프래킹 산업이 발전함에 따라 환경적 영향에 대한 고찰도 함께 커져 왔습니다. 공정에 사용되는 화학물질에는 위험한 화합물이 포함될 수 있으며 여기서 생기는 폐수에는 고농도의 염, 금속, 때로는 지표면 아래에서 발생하는 미량의 방사성 동위원소가 포함될 수 있습니다.
브로셔 다운로드 ›
개요: 환류수 및 생산수 분석
수압 파쇄 공정 중에 높은 압력을 사용해 셰일(shale)에 균열을 가하면 환류수 또는 생산수와 같은 폐수가 표면으로 흘러나옵니다. 폐수를 처리하는 방법과 폐수의 오염물질을 분석하는 방법에 대해 알아보려면 이 백서를 다운로드 하십시오.
백서(white paper) 다운로드 ›
추가 정보
브롬화물, 스트론튬 및 바륨 분석
브롬화물(Br-), 스트론튬(Sr2+) 및 바륨(Ba2+)은 환류수의 흔적입니다. 브롬화물은 음용수 소독 중 브롬화된 소독 부산물의 형성을 증가시킬 수 있기 때문에 특히 중요합니다. 브롬화물 분석 방법에 대해 알아보려면 이 백서를 다운로드하십시오.
 백서(white paper) 다운로드 ›
추가 정보
금속 분석
프래킹 환류 용액을 분석할 때 기반암에서 스며 나온 염과 같은 고농도 용존 고형물이 문제가 될 수 있습니다. 이러한 용액을 직접 분석하면 종종 주요 분석물이 억제될 수 있습니다. 따라서 미량 분석물을 정확히 분석하기 위해 종종 시료 희석이 필요합니다. 또한 고농도 농축물은 특정한 분석물에 대해 선형 보정 범위의 밖에 있을 수 있습니다. ICP-OES와 ICP-MS는 넓은 동적 범위 내에서 수행되기 때문에 여러 금속의 분석에서 선호되는 도구입니다.
애플리케이션 노트 다운로드 ›
추가 정보
음이온 및 유기산 분석
프래킹 환류수에서는 음이온 및 유기산이 발견됩니다. 이러한 물질은 파쇄수의 점성을 변화시켜 수압파쇄 공정에 영향을 미칩니다. 또한 지표와 잠재적인 식수원인 지하수의 품질에 해악을 미칠 수 있습니다. 이온 크로마토그래피는 물 속에 있는 이러한 오염물질을 검사하는 데 사용할 수 있는 강력한 분석 도구입니다.
기술 노트 다운로드 ›
추가 정보
메탄 규제
US EPA의 첫 번째 메탄 규제
2015년 1월 14일 미국 EPA는 오일 및 가스 산업에서 발생하는 메탄과 스모그 유발 휘발성 유기 화합물 방출에 대한 계획을 발표했습니다. 천연가스의 주요 성분인 메탄 방출을 규제하는 것은 이것이 처음입니다. EPA는 이번 여름 후반에 초안 규칙을 발의하고 2016에 최종 규칙을 만들 계획입니다.
수압 파쇄법은 천연가스 생산을 위한 독특한 주요 기술입니다. 공정이 진행되는 동안 발생한 메탄은 공기 중에 방출되거나 파쇄수에 용해됩니다. 다음 자료는 물에 용해된 메탄을 검출하는 방법에 대해 설명하고 있습니다.
Share