Search Thermo Fisher Scientific
당사의 강력한 ICP-OES 시스템은 사용이 간편한 소프트웨어를 제공하며 단일 원소 AAS와 다중 원소 마이크로파 플라즈마 기술에 비해 매우 뛰어난 다중 원소 검출 기술을 제공합니다. 이 시스템은 시료 처리량이 적은 실험실과 해당 기술을 처음 사용하는 사용자나 다중 원소 분석을 위한 간단한 솔루션이 필요한 실험실에 이상적입니다.
민감한 다중 원소 검출로 데이터 요구 사항을 충족시키는 고매트릭스 미량 원소 시료를 분석하십시오. 이 기기는 한 번의 측정에서 전체 파장 범위를 측정하는 iFR 분석 모드 또는 더 높은 감도로 스펙트럼의 UV 영역을 측정하는 EUV 분석 모드를 모두 포함합니다.
iCAP PRO 시리즈 ICP-OES 시스템의 내부를 3D 투어로 자세히 살펴보세요. 주요 기능의 동영상, 관련 문서, 악세서리 정보까지 모두 확인하실 수 있습니다.
iCAP PRO ICP-OES | iCAP PRO X ICP-OES | iCAP PRO XP ICP-OES | iCAP PRO XPS ICP-OES | ||
---|---|---|---|---|---|
플라즈마 뷰(plasma view) | 수직 방사형 또는 수직 듀오 | ||||
시작 시간 | 1시간(꺼진 상태에서) | 15분(대기 상태에서) | 5분(대기 상태에서) | ||
파장 범위 | iFR 모드 167.021 nm - 852.145 nm | iFR 모드 167.021 nm - 852.145 nm eUV 모드 167.021 nm - 240.063 nm | |||
분해능 @ 200nm | 7 pm | ||||
측정 모드 | iFR | iFR 및 eUV | |||
카메라 기술 | CID821 | ||||
전체 스펙트럼 포착 | 예 | ||||
RF 소스 방사형 | 1150 W | 750 W, 1150 W 또는 1350 W | 750 ~ 1600 W | ||
RF 소스 듀오 | 1150 W | 750 W, 1150 W 또는 1350 W | 750 ~ 1600 W | ||
가스 유량 조절 | 최적화된 MFC | 변형된 MFC | |||
플라즈마 가스 | 12.5 L/분으로 고정 | 고정 및 최적화: 8.5, 12.5 또는 14.5 L/분 | 0 ~ 20 L/min | ||
보조 가스 | 0.5 L/분으로 고정 | 선택 가능 0.5, 1 또는 1.5 L/분 | 0 ~ 2 L/min | ||
네뷸라이저 가스 | 0.3 ~ 0.8L/분 | 0 ~ 1.5 L/min | 0.0 ~ 1.5 L/분 | ||
추가 가스 | — | 0 ~ 0.25 L/min |
유도 결합 플라즈마 분광 분석법(ICP-OES) 또는 유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광법(ICP- AES)은 환경, 금속 가공, 지질학, 석유화학, 제약, 식품 분야 등 다양한 응용에 활용되는 분석 기술입니다. 수성 및 유기 액체, 고체와 같은 다양한 시료 유형 내 무기 원소를 분석할 수 있습니다.
ICP-OES 기기의 원리, 시료 전처리 방법 등 더 많은 정보를 보시려면 ‘학습 센터’를 방문하세요.
* 필수 항목