Search Thermo Fisher Scientific
이 ICP-OES 시스템은 사용이 간편한 소프트웨어를 제공하며 단일 원소 AAS와 다중 원소 마이크로파 플라즈마 기술에 비해 매우 뛰어난 다중 원소 검출 기술을 제공합니다.
여러 가지 최적화된 설정이 표준으로 정의되므로 이 기기는 해당 기술을 처음 사용하는 사용자 또는 다중 원소 분석을 위한 간단한 솔루션이 필요한 사용자에게 이상적입니다.
새로운 수직 토치 설계는 다양한 시료 유형에 대해 높은 매트릭스 내구성을 보장하고, 지능형 전체 범위(iFR) 분석 모드는 하나의 측정에서 전체 파장 범위를 측정하여 감도 또는 정확도 저하 없이 분석법 개발 및 분석을 단순화합니다.
Thermo Scientific iCAP PRO 시리즈 ICP-OES는 항상 최고의 정확도와 생산성의 미량 분석을 보장하며 가장 빠른 시간 내에 분석을 제공합니다. iCAP PRO 시리즈 ICP-OES 정보 팩을 다운로드하여 그 방법을 알아보십시오.
iCAP PRO ICP-OES | iCAP PRO X ICP-OES | |
---|---|---|
플라즈마 뷰(plasma view) | 수직 방사형 또는 수직 듀오 | |
시작 시간 | 1시간(꺼진 상태에서) | 15분(대기 상태에서) |
파장 범위 | iFR 모드 167.021 nm ~ 852.145 nm, 전체 스펙트럼 포착 포함 | |
200 nm에서의 분해능 | 7 pm | |
RF 소스 방사형 및 듀오 | 1150 W | 750 W, 1150 W 또는 1350 W |
가스 유량 조절 | 최적화된 MFC | |
플라즈마 가스 | 12.5 L/분으로 고정 | 8.5 L/min, 12.5 L/min 또는 14.5 L/min에서 고정 및 최적화 |
보조 가스 | 0.5 L/분으로 고정 | 0.5 L/min, 1 L/min 또는 1.5 L/min 선택 가능 |
네뷸라이저 가스 | 0.3 ~ 0.8L/분 | 0 ~ 1.5 L/min |
AAS에 의한 신뢰할 수 있고 자동화된 단일 원소 분석을 수행합니다. 당사는 불꽃 및 퍼니스 AAS와 이중 애터마이저 시스템을 제공합니다.
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS) 소프트웨어는 워크플로우를 간소화하고 자동화합니다.
세상은 과학이 더 빠르게 진보하기를 원합니다. 지금은 이전 어느 때 보다 더욱 그렇습니다. 그렇기 때문에 더 많은 과학자들이 최신 과학 장비에 접근할 수 있게 되면 우리 모두에게 이익이 됩니다. 이것이 Lab-Forward Trade-In 프로그램의 유일한 목적입니다. 한정 기간 동안 귀하의 크로마토그래피 및 질량분석법 장비를 트레이드인(trade-in) 하여 비용을 절약해 보십시오!
* 필수 항목