Search Thermo Fisher Scientific
높은 광 처리율 광학부와 전하 주입 장치 검출기, CID821이 결합되어 최단 분석 시간을 보장해 줍니다. iFR 분석 모드를 사용할 경우, 전체 스펙트럼을 하나의 측정으로 캡처하므로 분석 시간이 더욱 단축됩니다.
수은, 안티몬 및 납과 같은 원소 파악을 위한 스펙트럼의 UV 영역에 대해 최고의 감도를 요구하는 가장 까다로운 응용 분야의 경우, EUV 분석 모드가 감도를 향상시킴으로써 독성 물질에 대한 규정을 쉽게 준수할 수 있습니다.
Thermo Scientific iCAP PRO XPS ICP-OES를 사용하여 빠르게 미량 원소 시료 분석을 수행할 수 있습니다. 이 제품은 탁월한 처리량과 다기능성으로 사용자의 특정 규정 요구 사항을 충족합니다.
Thermo Scientific iCAP PRO 시리즈 ICP-OES는 항상 최고의 정확도와 생산성의 미량 분석을 보장하며 가장 빠른 시간 내에 분석을 제공합니다. iCAP PRO 시리즈 ICP-OES 정보 팩을 다운로드하여 그 방법을 알아보십시오.
iCAP PRO XP ICP-OES | CAP PRO XPS ICP-OES | |
---|---|---|
플라즈마 뷰(plasma view) | 수직 방사형 또는 수직 듀오 | |
시작 시간 | 5분(대기 상태에서) | |
파장 범위 | iFR 모드 167.021 nm - 852.145 nm eUV 모드 167.021 nm - 240.063 nm | |
200 nm에서의 분해능 | 7 pm | |
RF 소스 방사형 및 듀오 | 750 ~ 1600 W | |
가스 유량 조절 | 변형된 MFC | |
플라즈마 가스 | 0 ~ 20 L/min | |
보조 가스 | 0 ~ 2 L/min | |
네뷸라이저 가스 | 0.0 ~ 1.5 L/분 | |
추가 가스 | 0 ~ 0.25 L/min | |
시료 처리량 | 중간 ~ 높음 | 매우 높음 |
Thermo Scientific iCAP PRO 및 iCAP PRO X ICP-OES 시스템으로 강력하고 간단하게 미량 원소를 분석할 수 있습니다.
AAS에 의한 신뢰할 수 있고 자동화된 단일 원소 분석을 수행합니다. 당사는 불꽃 및 퍼니스 AAS와 이중 애터마이저 시스템을 제공합니다.
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS) 소프트웨어는 워크플로우를 간소화하고 자동화합니다.
세상은 과학이 더 빠르게 진보하기를 원합니다. 지금은 이전 어느 때 보다 더욱 그렇습니다. 그렇기 때문에 더 많은 과학자들이 최신 과학 장비에 접근할 수 있게 되면 우리 모두에게 이익이 됩니다. 이것이 Lab-Forward Trade-In 프로그램의 유일한 목적입니다. 한정 기간 동안 귀하의 크로마토그래피 및 질량분석법 장비를 트레이드인(trade-in) 하여 비용을 절약해 보십시오!
* 필수 항목