Search Thermo Fisher Scientific
신원감식(HID)용 Applied Biosystems™ Precision ID NGS System 은 난해한 샘플에 대한 더 많은 정보를 제공하여 어려운 사건을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이제 실험실에 NGS를 그 어느 때보다도 쉽게 도입할 수 있게 되었습니다. 즉, Ion Chef™ System과 Ion S5™ 또는 Ion S5™ XL System을 Ion AmpliSeq™ 기술을 활용하는 법의학 관련 Precision ID 패널과 간단히 결합하기만 하면 되기 때문입니다.
1ng의 DNA 샘플만으로도 단 5단계의 피펫팅과 hands-on 시간 45분을 거쳐 난해한 사건 작업 샘플을 빠르고 쉽게 분석할 수 있습니다.
법의학적 DNA 분석을 위한 표적 시퀀싱
Construct library | Prepare template | Run sequence | Analyze data |
Precision ID panels and Ion AmpliSeq Community panels | Ion Chef System
| Ion GeneStudio S5 System
| Converge Software |
Application | Panel |
Body fluid identification | Ion AmpliSeq Body Fluid Identification DNA and RNA Research Panels |
Victim Identification, DVI, Missing Persons | Precision ID mtDNA Whole Genome Panel |
Investigative leads | Precision ID Ancestry Panel |
Externally visible traits | Ion AmpliSeq PhenoTrivium Panel |
Bio Geographic Ancestry | Precision ID Ancestry Panel |
Number of contributors, | Ion AmpliSeq MH-74 Plex Research Panel |
카테고리 | 패널 | Ion S5 Chips | Ion PGM Chips | |||
|
| Ion 520 Chip | Ion 530 Chip | Ion 314 Chip | Ion 316 Chip | Ion 318 Chip |
SNP | Precision ID Ancestry Panel* | 48 | 192 | 4 | 24 | 48 |
Precision ID Identity Panel** | 64 | 264 | 6 | 32 | 64 | |
mtDNA | Precision ID mtDNA Whole Genome Panel† | 16 | 64 | 2 | 8 | 16 |
Precision ID mtDNA Control Region Panel‡ | 96 | 384 | 8 | 64 | 96 | |
STR | Precision ID GlobalFiler NGS STR Panel§ | — | — | 2 | 8 | 16 |
* 평균 594배의 적용 범위.
** autosomal SNP에서 평균 738배의 적용 범위이고 Y SNP에서는 236배의 적용 범위.
† 1,750배 적용 범위의 미토콘드리아 게놈.
‡ 1,750배 적용 범위의 대조군 영역.
§ 최소 500배의 적용 범위.
Applied Biosystems™ Precision ID mtDNA Whole Genome Panel 은 법의학 어플리케이션용으로 특별히 개발된 혁신적인 mtDNA(mitochondrial DNA) 시퀀싱 방법을 사용합니다. 이 mtDNA 틸링 접근법에는 각 pool에서 작은 amplicon 81개로 구성되어 있는 primer pool 2개가 포함되고, 평균 크기는 163bp이므로 털줄기, 치아, 골과 같이 크게 손상되고 분해된 샘플에서 최적의 미토콘드리아 게놈 적용 범위 데이터를 확보하는 데 도움이 됩니다.
1ng의 DNA 샘플, Ion Chef System을 사용한 자동 라이브러리 준비, Ion S5 System에서의 시퀀싱을 사용해 고대 치아와 골 샘플로 구성된 샘플 4개의 전장 유전체 적용 범위를 생성했습니다. Precision ID mtDNA Whole Genome Panel에서 작은 amplicon을 설계하고 변성 primer를 포함하여 저용량으로 시작하여 분해된 DNA로 성공률을 높여 줍니다.
Applied Biosystems™ Precision ID GlobalFiler™ NGS STR Panel 은 GlobalFiler DNA 증폭 키트에 속해 있는 Y-indel 및 amelogenin 성별 표지자와 더불어 동일한 autosomal STR 21개를 포함하고 있습니다. 이 패널은 SE33을 사용하는 대신 추가 복대립유전자 STR 표지자 9개(총 33개 표적 대상)를 포함하여 복잡한 사건별 작업 샘플의 종합적인 해석에 유용합니다. 최소 용량인 1ng의 DNA 샘플을 사용하는 이 표적 법의학 표지자 패널을 통해 HID STR Genotyper 플러그인을 사용해 샘플 추출부터 유전형 확인까지 2일 이내에 가능합니다.
Precision ID GlobalFiler NGS STR Panel은 각 반복 구조별 대립유전자 개수와 염기서열을 알려주므로, 종합적인 해결책을 강화하고 동일개체 확률(PI) 추정치를 높여 줍니다. Precision ID GlobalFiler NGS STR Panel은 현재 수동 라이브러리 준비, Ion OneTouch™ 2 System에서의 템플릿 준비, Ion PGM™ System에서의 시퀀싱과 함께 사용할 수 있습니다.
Ion AmpliSeq 기술은 다중 PCR을 사용해 수백 개의 SNP에서 표적을 빠르고 간편하게 선택하도록 해줍니다. 단일 튜브에서 수천 개의 primer pair 쌍을 사용해 표적을 증폭한 후 Applied Biosystems™ Precision ID NGS System에서 NGS(next-generation sequencing)를 실행할 수 있습니다. 신원감식(HID) 어플리케이션에서 이 기술을 활용하는 Precision ID Ancestry Panel 은 생물지리적 가계 정보를 알려주고 조사 과정을 안내할 수 있습니다. 또는, 연구 프로젝트 대상을 식별하거나 계층화할 수 있습니다.
즉시 사용 가능한 이 패널에는 생물지리적 가계 정보를 제공하는 autosomal 표지자 165개가 포함되어 있습니다. 이 표지자 중 55개는 Kenneth Kidd 박사의 논문[1]을 기준으로 선택했고, 123개 표지자는 Michael Seldin 박사의 논문[2]을 기준으로 선택했습니다. Ion AmpliSeq 기술 덕분에 단 1ng의 DNA를 함유한 단일 튜브에서 다중 165회 PCR 반응이 가능합니다. amplicon 크기가 작기 때문에 이 패널은 분해된 DNA 샘플에 최적화되어 있습니다.
24 samples of known genotype were analyzed after one run on the Ion PGM System using the Ion 318™ Chip v2. The sequencing reads were analyzed using Torrent Suite™ Software, Variant Caller 4.0, and the HID SNP Genotyper™ plug-in. Results from the study demonstrated a concordance rate of 99.77% for the 55 SNPs from Dr. Kenneth Kidd at an average read depth of ~1,250x per SNP.
단일 핵산 다형성(SNP)은 STR(short tandem repeat) 외에 신원감식(HID) 용도에 적합한 새로운 핵심 정보를 다수 제공합니다. 시퀀싱에 필요한 amplicon이 더 짧기 때문에 SNP는 분해된 샘플(대규모 재난의 희생자 등)에서 정보를 많이 회수하도록 해줍니다.
The Applied Biosystems™ Precision ID Identity Panel 은 autosomal 표지자 124개를 포함하며, 법의학 분석에서 사용하는 STR 유전형 일치 확률(1 x 10-31~6 x 10-35)과 유사한 방법으로 개인을 감별할 수 있습니다. 높은 감별력을 확보하기 위해 이형접합성이 높고 고정 지수(Fst)가 낮은 상위 Y-clade SNP 34개와 autosomal SNP 90개를 사용합니다. 이에 대한 설명은 예일대학교 Kenneth Kidd의 논문[3]과 SNPforID Consortium 논문[4,5]에 잘 나와 있습니다.
32 samples were analyzed after one run on the Ion PGM System using the Ion 318 Chip v2. The sequencing reads were analyzed using Torrent Suite Software, Variant Caller 4.0, and the HID SNP Genotyper plug-in. A set of 46 SNPs (all 43 unlinked SNPs from Dr. Kenneth Kidd and 3 additional SNPforID SNPs) were evaluated in a concordance study with results demonstrating a concordance rate of 99.99% at an average read depth of ~750x per autosomal SNP and ~350x per Y SNP.
The Applied Biosystems Precision ID Library Kits are specifically designed for rapid generation of targeted sequencing libraries from Precision ID panels. The kits are built on Ion AmpliSeq chemistry, which enables scalable multiplex PCR reactions from tens to thousands of amplicons in a single well using as little as 125 pg of starting DNA. These kits also enable the preparation of barcoded libraries using Ion Xpress Barcode Adapters 1-96 Kits or the IonCode Barcode Adapters 1-384 Kit. The barcoded libraries can be combined and loaded onto a single Ion chip to minimize the sequencing run time and costs, and allow for accurate sample-to-sample comparison. Precision ID Library Kits are for use with manual procedures or with high-throughput robotics platforms.
The Precision ID DL8 Kit is designed for use with the Ion Chef System for automation of Ion AmpliSeq library construction. Leveraging the automation capabilities of the Ion Chef System, this kit enables the reproducible preparation of Precision ID amplicon libraries, with less than 15 minutes of hands-on time and only 3 liquid transfer steps. Compatible with 1- and 2-pool panel designs, the kit automates the preparation of libraries from 8 samples in a single run, delivering a single tube of pooled libraries ready for downstream templating and sequencing.
The Ion S5 Precision ID Chef & Sequencing Kit is fully optimized for templating and sequencing of all available HID NGS panels (STR, SNPs, and mitchondrial DNA) on the Ion GeneStudio S5 Systems. The kit is available in two formats: two runs per initialization for higher-throughput labs and one run per initialization for less frequent analyses.
실험 시간을 줄여주고, 실험실 생산성을 개선하고, 결과를 표준화합니다. 신원감식(HID)용 Ion Chef System 은 복잡한 로봇과 혼란스러운 스크립트 없이도 반복적인 실험실 작업을 실행합니다. Ion Torrent™ NGS(next-generation sequencing) 플랫폼과 함께 사용하는 Ion Chef System은 간단히 누름 버튼만 누르면 Precision ID 라이브러리 준비, 템플릿 생성, 칩 로딩을 자동으로 실행하므로, DNA부터 데이터 확보까지 단 45분의 Hands-on 시간만으로 충분합니다.
법의학적 신원감식(HID)을 실시하는 과학자와 연구자에게 적합한 Ion Chef System을 통해 실험실 효율을 높여 주는 자동 workflow가 가능합니다. 신원감식(HID)용 Precision ID Panel에서 사용되는 Ion AmpliSeq 기술과 연계하여, Ion Chef System 자동화 기능과 Precision ID NGS System의 강력한 기능을 모두 활용할 수 있습니다.
월요일에는 SNP 패널, 수요일에는 mtDNA 패널, 목요일에는 STR 패널에서 시퀀싱을 해야 합니까? Precision ID NGS System 의 필수적인 부분인 Ion S5 System또는 Ion PGM™ System을 사용하면 단일 벤치톱 장비를 활용해 어플리케이션과 처리량 요구사항을 확장할 수 있습니다. Ion S5 및 Ion S5 XL System은 업계 최고 속도와 부담 없는 가격으로 표적 시퀀싱의 데이터 워크플로우에 가장 간단한 DNA를 더해 줍니다, and the flexibility to multiplex and optimize the number of samples and panels on a single chip.
| Ion S5 System | Ion S5 XL System | |||
Ion 520 Chip | Ion 530 Chip | Ion 520 Chip | Ion 530 Chip | ||
판독 |
| 300–500만 개 | 1500–2000만 개 | 300–500만 개 | 1500–2000만 개 |
실행 시간 | SNP 패널 | 2.5 시간 | 2.5 시간 | 2.5 시간 | 2.5 시간 |
Precision ID mtDNA Whole Genome Panel | 2.5 시간 | 2.5 시간 | 2.5 시간 | 2.5 시간 | |
Precision ID mtDNA Control Region Panel | 2.5 시간 | 2.5 시간 | 2.5 시간 | 2.5 시간 | |
분석 시간(정렬된 BAM) | SNP 패널 | 5 시간 | 8 시간 | 1 시간 | 2.5 시간 |
Precision ID mtDNA Whole Genome Panel | 5 시간 | 8 시간 | 1 시간 | 2.5 시간 | |
Precision ID mtDNA Control Region Panel | 5 시간 | 8 시간 | 1 시간 | 2.5 시간 |
New to next-generation sequencing? Watch the demos for each step of the Ion Torrent next-generation sequencing workflow.
플러그인은 현재 온보드 소프트웨어의 기능을 확장함으로써 전범위의 HID 어플리케이션을 관리해 주는 효과적인 수단입니다. Torrent Suite Software를 사용하면 Ion Community에서 받을 수 있는 다른 플러그인을 사용해 각 실행이 끝날 때마다 분석을 사용자 지정할 수 있습니다.
법의학에 맞게 NGS(next-generation sequencing)를 조정하는 것은 패러다임의 전환이 아니다 —Bruce Budowle 박사, 노스 텍사스 대학교 건강과학센터
NGS 기술을 사용하는 미토콘드리아 DNA 시퀀싱 소개 —Walther Parson 박사, 인스브루크 의과대학 법의학 연구소
Ion Torrent NGS 자동화 기능을 사용해 법의학적 DNA 분석 가속화 —Joseph Chang, Thermo Fisher Scientific
For Research Forensic or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures. For licensing and limited use restrictions visit HIDlicensing.
연구, 법의학, 친자 확인에만 사용 가능합니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.