플레어 스택 모니터링
플레어 가스 발열량의 실시간 측정
플레어 스택은 재활용되어 사용 할 수 없는 탄화수소 가스를 방출합니다. 이러한 가스들은 주입된 증기 또는 공기와 혼합되어 플레어 시스템에서 연소되고 수증기와 이산화탄소를 생성합니다. 점점 더, 국가 및 지방 정부들은 대기 중으로 유입되는 오염물질의 양을 감소시키기 위해 공정 회사들로 하여금 플랜트 스택과 플레어에서 나오는 다양한 배기 물질을 모니터링하도록 요구하고 있습니다.
미국 환경보호청(EPA)은 플레어에 영향을 미치는 정유 산업 규칙(RSR) 40 CFR Part 63 개정안을 발표하였고, 정유사들은 플레어가 새로운 규칙 §63.670 '플레어 관리 기기에 관한 요건'을 준수하도록 해야합니다.
새로운 규정은 다음의 5가지 사항에 대해 정의 및 제한을 두고 있습니다:
  1. 연소 영역 순 발열량 (NHVCZ)
  2. 희석 순 발열량 (NHVdil)
  3. 플레어 팁 출구 속도
  4. 파일럿 화염 존재
  5. 15 분의 차단 기간을 기준으로 NHVCZ 최소 작동 제한을 270 BTU/scf로 지정하는 가시 방출
플레어 스택으로 유입된 폐가스의 순 발열량 (NHVVG)을 측정하여 플레어 연소구간의 총 발열량(NHVCZ)를 계산할 수 있어 폐가스 성분 분석은 규정 준수 전략의 핵심이 됩니다. 스탬 보조방식인 경우에는 플레어 연소구간의 총 발열량(NHVCZ)이 270 BTU/scf에 도달하면 프로판 또는 천연 가스와 같은 추가 연료 가스를 주입해야 합니다. 또한 불완전 연소를 방지하기 위해 플레어에 증기를 추가해야 할 수도 있습니다. 플레어 폐가스 성분 분석은 정유 등 폐가스를 배출하는 생산공정이 있는 산업에서 대기환경보전법을 준수 할 수 있는 해결책을 제시합니다.
플레어 스택 방출 모니터링을 위한 주요 공정 질량 분석기
공정 질량 분석법에 의한 플레어 가스 스트림 측정:
Thermo Scientific Prima PRO 공정 질량 분석기는 열악한 생산 환경에서 안정적으로 작동하도록 설계된 세계 최고의 공정 질량 분석기입니다. 공정 질량 분석법은 정확하고 빠른 다 성분 분석을 제공하기 때문에 플레어 가스 모니터링 및 측정에 매우 적합합니다.
  • 빠르고, 유연하고, 정밀한 다중 성분 분석을 위한 스캐닝 마그네틱 섹터 기술. 수초 내로 플레어 가스 스트림의 전체 조성의 농도 측정.
  • 플레어 또는 공정 스트림의 여러 샘플 포인트를 빠르고 안정적으로 모니터링 하기 위한 32 또는 62 포트 신속 멀티스트림 샘플러(Rapid Multistream Sampler, RMS)
  • 세계적으로 알려진 검사 실험실 Effectech UK에 의해 독립적으로 성능이 평가되었습니다.
  • 마그네틱 섹터 기술은 오염에 강하며 완전 자동화된 보정 사이에서 몇 개월 동안 작동합니다.
플레어 가스 스트림 총 황 분석기:
SOLA II Sulfur On-line Analyzer에서 변형되었고 펄스 초음파 형광(PUVF) 기술을 기반으로 하는 SOLA iQ 온라인 황 분석기 (SOLA iQ Flare Analyzer) 는 황 가스 농도를 측정하는 신뢰성 있는 분석 방법을 제공합니다.
  • 2개의 폭넓게 변화하는 개별 측정 범위를 사용하는 2개의 개별 보정 범위를 제공하며, ppm에서 100% 농도까지 총 황 측정을 가능하게 합니다.
  • 플레어 발생시 지속적인 측정을 보장하는 자동 범위 전환
  • 연소를 위해 공기만 사용하기 때문에 운용비 절감
  • 현장에서 입증된 SOLA II Flare는 플레어 피드의 총 황 함유량을 지속적으로 모니터링하여 연구실 분석으로 인한 지연 없이 즉시 보정 활동을 실행할 수 있습니다.
이 무료 eBook을 다운로드하여, 플레어 작동 제한을 준수하기 위해 공정 질량 분석기 및 황 분석기의 가스 분석을 통해 플레어 누적 방출을 모니터링하는 방법에 대해 알아보십시오. 
eBook 다운로드
플레어 가스 분석은 공정 산업에서 일련의 과제가 되고 있습니다. 첫째, 배기 가스는 일반적으로 무기 및 유기 화학종의 복잡한 혼합물로 만들어지며, 공정 조건이 변화하면서 조성 및 농도가 시간에 따라 크게 달라지기 때문입니다. 또한 많은 규제 기준이 총 발열량, 총 황 또는 총 탄화수소 값만을 기록하도록 요구하고 있기는 하나, 개별 성분의 농도를 측정하면 배출원을 식별하고 공장의 특정 부분에서 문제를 파악해 내는 데 도움이 됩니다. 공정 질량 분석기는 정확하고 빠른 다중 성분 분석을 제공하므로 플레어 가스 스트림 측정에 특히 적합합니다.
블로그 보기
Prima PRO 공정 질량 분석기를 사용한 플레어 가스 모니터링
Prima PRO 공정 질량 분석기는 플랜트 스택에 대한 빠르고 정확한 다중 성분 분석을 제공합니다.
환경 모니터링 제품 지원 및 예비 부품
제품 지원 및 예비 부품
Thermo Fisher Scientific 서비스 솔루션은 제품 수명을 위해 필수적인 요소입니다. 이 종합 솔루션은 시간과 밀접한 관련을 갖는 기기가 최적의 성능을 발휘하게 할 수 있도록 개발되었습니다.
Thermo Fisher Scientific과 파트너가 되면 사용하고 계신 기기가 제조된 바로 그 공장에서 훈련 받은 엔지니어를 활용할 수 있습니다. 당사에서는 고객의 기기 전용으로 설계된 예비 부품만을 제공합니다. 당사의 전문 서비스 팀은 실질적으로 제품 수명 주기와 분리될 수 없는 부분입니다.