Search Thermo Fisher Scientific
궁금한 점이 더 있으신가요?
금속 및 코일 코팅 라인용 비접촉 코팅량 측정기 페이지를 방문하십시오.
RM310EC-LE | RM310EC | RM310EH | RM315EC | RM300EL | PROSIS | |
애플리케이션 | ||||||
아연(측면당 300 gsm 또는 G200 미만) 용융 아연도금 라인 전기 아연도금 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
아연도금(측면당 500 gsm 또는 G400 미만) 충돌 장벽용 두꺼운 코팅 | ✓ | ✓ | ||||
아연 합금(갈바닐 제외) Zn/Al, Zn/Ni, Zn/Al/Mg, Al/Si | ✓* | ✓ | ||||
갈바닐(철 함량[%]) | ✓ | |||||
주석 | ✓ | ✓ | ||||
알루미늄 도금 코팅 | ✓ | |||||
크롬 | ✓ | |||||
페인트 | ✓ | ✓ | ||||
패시베이션 코팅 | ✓ | |||||
오일 필름 | ✓ | |||||
*전체 코팅만 해당 |
100 ~ 7000 gsm |
| LE X-선 | 25kV | 45kV | Kr-85 | Pm-147 | Prosis |
XRF | XRF | XRF | 베타 후방산란 | 베타 후방산란 | NIR 분광법 | |
애플리케이션 | ||||||
아연(측면당 300 gsm 또는 G200 미만) 용융 아연도금 라인 전기 아연도금 라인 | ✓ | ✓ | ||||
아연도금(측면당 500 gsm 또는 G400 미만) 충돌 장벽용 두꺼운 코팅 | ✓ | |||||
아연 합금(갈바닐 제외) Zn/Al, Zn/Ni, Zn/Al/Mg, Al/Si | ✓* | ✓ | ✓ | |||
갈바닐(철 함량[%]) | ✓ | ✓ | ||||
주석 | ✓ | ✓ | ||||
알루미늄 도금 코팅 | ✓* | ✓ | ||||
크롬 | ✓ | |||||
페인트 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
패시베이션 코팅 | ✓ | |||||
오일 필름 | ✓ | |||||
*전체 코팅만 해당 |
100 ~ 7000 gsm |
O-프레임 또는 단일 빔 스캐너 사용 가능
RM310EC-LE | RM310EC | RM310EH | RM315EC | RM300EL | PROSIS | |
애플리케이션 | ||||||
아연(측면당 300 gsm 또는 G200 미만) 용융 아연도금 라인 전기 아연도금 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
아연도금(측면당 500 gsm 또는 G400 미만) 충돌 장벽용 두꺼운 코팅 | ✓ | ✓ | ||||
아연 합금(갈바닐 제외) Zn/Al, Zn/Ni, Zn/Al/Mg, Al/Si | ✓* | ✓ | ||||
갈바닐(철 함량[%]) | ✓ | |||||
주석 | ✓ | ✓ | ||||
알루미늄 도금 코팅 | ✓ | |||||
크롬 | ✓ | |||||
페인트 | ✓ | ✓ | ||||
패시베이션 코팅 | ✓ | |||||
오일 필름 | ✓ | |||||
*전체 코팅만 해당 |
100 ~ 7000 gsm |
| LE X-선 | 25kV | 45kV | Kr-85 | Pm-147 | Prosis |
XRF | XRF | XRF | 베타 후방산란 | 베타 후방산란 | NIR 분광법 | |
애플리케이션 | ||||||
아연(측면당 300 gsm 또는 G200 미만) 용융 아연도금 라인 전기 아연도금 라인 | ✓ | ✓ | ||||
아연도금(측면당 500 gsm 또는 G400 미만) 충돌 장벽용 두꺼운 코팅 | ✓ | |||||
아연 합금(갈바닐 제외) Zn/Al, Zn/Ni, Zn/Al/Mg, Al/Si | ✓* | ✓ | ✓ | |||
갈바닐(철 함량[%]) | ✓ | ✓ | ||||
주석 | ✓ | ✓ | ||||
알루미늄 도금 코팅 | ✓* | ✓ | ||||
크롬 | ✓ | |||||
페인트 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
패시베이션 코팅 | ✓ | |||||
오일 필름 | ✓ | |||||
*전체 코팅만 해당 |
100 ~ 7000 gsm |
O-프레임 또는 단일 빔 스캐너 사용 가능
| LE X-선 | 25kV | 45kV | Kr-85 | Pm-147 | Prosis |
XRF | XRF | XRF | 베타 후방산란 | 베타 후방산란 | NIR 분광법 | |
RM310EC-LE | ✓ | |||||
RM310EC | ✓ | ✓ | ||||
RM310EH | ✓ | ✓ | ||||
RM 315 EC | ✓ | ✓ | ||||
RM300EL | ✓ | ✓ | ||||
PROSIS | ✓ | |||||
RM 115 (lab) | ✓ | ✓ | ✓ |
100 - 7000 gsm |