Search Thermo Fisher Scientific
궁금한 점이 더 있으신가요?
금속 코팅량 및 두께 측정기 페이지를 방문해 보십시오.
RM 100 PL | RM 100 PL | RM 100 PL | RM 100 PL | Laser TX | SIPRO | RM 200 CM | RM 210 CM | RM 215 HM | RM 302 ES | RM 200 EG | RM 316 EG | |
센서 | 동위원소 | X-선 | 동위원소 | X-선 | 광학 | X-선 | 동위원소 | X-선 | X-선 | 동위원소 | 동위원소 | X-선 |
공정 라인 | ||||||||||||
코팅 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
슬리팅 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
검사 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
컷-투-길이(cut-to-length) 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
피클링 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
텐션 레벨링 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
콜드 밀 | ||||||||||||
리버싱 콜드 밀 | ✓ | ✓* | ||||||||||
탠덤 콜드 밀 | ✓ | ✓* | ||||||||||
PLTCM | ✓ | ✓* | ||||||||||
Z-밀/ 기타 밀 | ✓ | ✓* | ||||||||||
핫 밀 | ||||||||||||
멀티 스탠드 HM | ✓* | ✓ | ||||||||||
스테켈 밀 | ✓* | ✓ | ||||||||||
플레이트 밀 | ||||||||||||
러핑 밀 | ✓ | ✓ | ||||||||||
시어 라인 | ✓ | ✓ | ||||||||||
*선호 제품 |
100 - 7000 gsm |
RM 100 PL | RM 100 PL | RM 100 PL | RM 100 PL | Laser TX | SIPRO | RM 200 CM | RM 210 CM | RM 215 HM | RM 302 ES | RM 200 EG | RM 316 EG | |
센서 | 동위원소 | X-선 | 동위원소 | X-선 | 광학 | X-선 | 동위원소 | X-선 | X-선 | 동위원소 | 동위원소 | X-선 |
공정 라인 | ||||||||||||
코팅 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
슬리팅 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
검사 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
컷-투-길이(cut-to-length) 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
피클링 라인 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
텐션 레벨링 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ||||||
콜드 밀 | ||||||||||||
리버싱 콜드 밀 | ✓ | ✓* | ||||||||||
탠덤 콜드 밀 | ✓ | ✓* | ||||||||||
PLTCM | ✓ | ✓* | ||||||||||
Z-밀/ 기타 밀 | ✓ | ✓* | ||||||||||
핫 밀 | ||||||||||||
멀티 스탠드 HM | ✓* | ✓ | ||||||||||
스테켈 밀 | ✓* | ✓ | ||||||||||
플레이트 밀 | ||||||||||||
러핑 밀 | ✓ | ✓ | ||||||||||
시어 라인 | ✓ | ✓ | ||||||||||
*선호 제품 |
100 - 7000 gsm |
동위원소 | 동위원소 | X-선 | X-선 | X-선 | X-선 | 광학 | |
Am-241 | Cs-137 | <50 kV | 50–90 kV | 90–160 kV | 225 kV | 레이저 | |
RM 100 PL | ✓ | ||||||
RM 110 PL | ✓ | ✓ | |||||
RM 200 PL | ✓ | ||||||
RM 210 PL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
LaserTX | ✓ | ||||||
RM 200 CM | ✓ | ||||||
RM 210 CM | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
RM 215 HM | ✓ | ✓ | |||||
RM 302 ES | ✓ | ||||||
RM 200 EG | ✓ | ||||||
RM 316 EG | ✓ | ||||||
SIPRO | ✓ | ||||||
RM 210 AF | ✓ | ||||||
RM 210 AS | ✓ | ||||||
RM 210 AH | ✓ | ✓ |
100 - 7000 gsm |