Search Thermo Fisher Scientific
당사는 수십 년 동안 철강 제조 업계와 협력해왔으며, 원자재 소싱부터 스트립 프로세싱에 이르기까지 생산 공정의 모든 단계에서 고객의 과제를 해결할 수 있는 제품 포트폴리오를 제공합니다. 당사 제품은 철강 제조 공정을 개선하기 위한 모든 범위의 솔루션으로 구성되어 있습니다.
금속 및 광산 산업에서 공정 관리, 실험실 효율, 궁극적으로 높은 품질의 최종 제품은 원소 분석에서 얻을 수 있는 정보로부터 시작됩니다. Thermo Fisher는 탁월한 실험실 정보 처리 기능을 제공하는 다양한 기술과 검증된 제품을 제공합니다.
강력하고 효율적인 분석기는 원료의 조성을 더 잘 이해하고 다운스트림 생산 공정을 더 잘 제어할 수 있도록 합니다.
당사의 제품은 시료 분석 비용을 더욱 절감하고 시료 처리량을 증가시키며 응용 분야에 대한 더 나은 재현성과 더 높은 품질 결과를 제공하기 위해 철강 제조업체를 위해 특별히 개발되었습니다.
고품질 Sinter 생산은 환원제를 적게 소비하고 일관되고 안정적인 퍼니스(furnace) 생산성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 비균질한 원료 물질 혼합이 투과성에 영향을 미치고 연료 소비를 증가시킬 수 있으므로 Sinter 품질은 원료 물질을 적절하게 선택하고 혼합하는 것부터 시작합니다.
다양한 소결 피드(sinter feed) 물질의 특성이 완벽하게 분석되지 않고, 이 물질의 화학적 구성이 배치(batch) 내에서 그리고 배치(batch) 간에 다르기 때문에 소결 피드의 조성 제어가 중요합니다.
원료 피드 물질의 화학 변화 첨가제 공급 속도는 Sinter 스트랜드 피드 화학에서 이러한 변화를 부드럽게 하도록 조정되어야 합니다. 소결 피드 물질의 염기도는 소결 및 철 제조 공정의 효율적인 운영에 있어 중요한 파라미터이며 염기도의 안정화는 소결 작업 뿐만 아니라 다운스트림 철 제조 공정에도 이점을 제공합니다.
정확한 멀티-구성요소 용광로(Multi-component Blast Furnace) 가스 분석은 철 생산을 최대화하고 코크(coke) 소비를 최소화합니다.
하루에 5,000톤을 생산하는 용광로의 경우, 생산되는 철 1톤당 10 kg의 코크 소비 감소는 일일 $10,000 이상을 절약합니다.
Thermo Scientific 공정 질량분석기는 전 세계의 많은 철 및 철강 회사에서 용광로의 오프 가스를 성공적으로 모니터링합니다. 사용자들은 가스 효율성, 열 및 질량 균형, 수소 분석을 위한 빠르고 정확한 MS 가스 분석 기능을 최첨단 공정 제어 및 수학적 모델링과 결합하여 코크스 소비량을 톤당 최대 100kg까지 줄이고 철 생산량을 증가시킬 수 있습니다.
재활용 시설에서 발견되는 스크랩 금속은 orphan sources로부터의 방사선으로 오염되었을 수 있습니다. 견고한 드라이브 쓰루(drive-through) 검출기와 모니터링 장치는 민감도 높은 방사선 검출을 위해 차량 로드(load) 전체에 대한 수직 커버리지를 제공합니다.
스크랩 금속 재활용 프로세스에는 정확하고 신뢰성 있는 방사능 검출 및 모니터링 기기가 필요하며, 이를 통해 스크랩 금속에서 흔히 발견되는 방사선을 검출할 수 있습니다.
이 기술은 입고되는 원료 물질의 컨베이어 모니터링에 맞게 조정할 수 있습니다. 적재물에서 국소화된 “열점”을 자세히 검사할 수 있도록 휴대용 방사선 검출기를 통해 오염 종류를 확인하고 시설로 들어오기 전에 분리시킬 수 있습니다.
기술 및 기기 설계의 발전에 따라, 휴대용 시스템에서 낮은 검출 한계를 사용하여 매우 정확하고 사용하기 쉬운 분석이 가능합니다.
현장에서 실험실 수준의 결과를 제공하도록 설계된 휴대용 원소 분석기는 생산성을 크게 향상시키고 비용을 절감하며 품질 관리를 개선할 수 있습니다.
당사의 다양한 휴대용 LIBS 및 XRF 분석기는 현장에서 금속 및 합금 검증, 물질 ID, 최종 제품의 코팅 및 두께 측정을 위한 비파괴 현장 검사, 공정 요건 충족을 위한 맞춤형 응용에 사용할 수 있습니다.
당사의 발광 분석기는 턴키 분석 솔루션과 함께 제공되므로 여러 금속 및 합금의 모든 관련 원소를 빠르고 동시에 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific 에너지 분산 및 소형 파장 분산 X선 형광 모델은 고체, 액체 및 분말의 신속한 비파괴 원소 분석을 제공합니다.
미량 수준에서 퍼센트 원소 농도까지 정확하고 정밀하게 분석하므로, 신뢰할 수 있는 당사의 기기로 철강 회사에 필요한 모든 분석 작업을 수행할 수 있습니다.
당사의 열간 및 냉간 압연기용 두께 게이지는 강판 및 시트의 고속 생산 과정에서 정밀한 실시간 측정을 수행하여 엄격한 공차 기준을 충족시킵니다.
Thermo Scientific 온라인 측정 시스템을 사용하면 높은 제품 품질과 최대한의 생산성 달성에 필요한 빠르고 정밀한 비접촉, 비파괴 두께 및 코팅 중량 측정을 수행할 수 있습니다.
플랫 시트 게이징 금속 및 코일 코팅 라인용 코팅 중량 게이지는 교차 프로파일 측정을 제공하여 더 나은 품질과 낭비를 감소시키기 위한 균일성을 보장합니다.
규정 준수 파트너로서 당사의 시스템은 고객의 모니터링 보고서가 정확하고 액세스 가능하도록 보장하는 프로토콜을 사용하여 설계되었습니다.
당사의 시스템 솔루션은 미국 EPA Part 60 또는 Part 75 성능 표준 뿐만 아니라, 기타 미국 및 국제 대기 및 소스 가스 모니터링표준도 준수하도록 설계되었습니다.