프로세스 전반에 적용되는 고급 기술을 통해 효율성 향상, 품질 및 비즈니스 성과 향상
철강 제조 방법 및 프로세스는 시장 수요, 경쟁 압력, 새로운 경제 현실과 정부 규제를 수용할 수 있도록 속도를 높여 발전해야 합니다. Thermo Fisher Scientific은 수익성 증가에 초점을 맞춰 철강 제조 공정을 개선하는 기술을 개발하고 응용하는 데 있어 가장 믿을 수 있는 파트너입니다.
PGNAA/PFTNA(Prompt Gamma Neutron Activation Analysis/Pulsed Fast Thermal Neutron Activation)
공정 최적화에서 실시간 품질 관리에 사용된 PGNAA/PFTNA는 전체 원료 물질 공정 스트림에 대한 고주파 온라인 원소 분석을 제공합니다. PGNAA/PFTNA를 사용하는 분석기는 컨베이어 벨트에 직접 배치되며 전체 원료 물질 단면을 투과하여 시료 뿐만 아니라 전체 물질 흐름을 분 단위로 균일하게 측정합니다.
PGNAA/PFTNA는 제한된 깊이와 표면만 측정할 수 있어 벨트 상의 물질 전체를 분석할 수 없는  X선 형광(XRF), X선 회절(XRD), 스펙트럼 분석 기술 등의 다른 표면 분석 기술에 비해 장점을 제공합니다.  철강 제조업체는 이 기술을 활용하여 품질 관리를 개선하고 공정 효율을 개선할 수 있습니다.
PGNAA(Prompt Gamma Neutron Activation Analysis) 및 PFTNA(Pulsed Fast Thermal Neutron Activation)의 원리는 저에너지 중성자와 원자 핵 간의 아원자(subatomic) 반응입니다. 열 또는 저에너지 중성자(<0.025eV)가 원자 핵에 충분히 근접하거나 원자 핵과 충돌하면 중성자와 핵 간의 상호 작용이 발생합니다. 중성자의 에너지는 핵으로 전달되고 일시적으로 여기된 에너지 상태로 높아집니다. 그런 다음 이 에너지는 거의 즉시 감마선 형태로 방출됩니다.
CB Omni Agile 온라인 원소 분석기
Thermo Scientific CB Omni Agile 온라인 원소 분석기는 PGNAA/PFTNA 기술을 사용하여 전체 원료 공정 스트림에 대한 실시간 온라인 원소 분석을 제공하며 혼합, 분류 및 계속적인 샘플링 없이도 제품 품질 모니터링 기능을 제공합니다. 이 시스템은 소결 피드 염기도(sinter feed basicity)를 제어하고 소결 스트랜드(sinter strand)에 보다 일관된 피드(feed)를 제공합니다.
공정 질량 분석법
철강 생산의 핵심 요건은 용광로(blast furnace)가 최대의 효율로 작동하도록 보장하는 것입니다. 용광로에서 배출되는 가스를 분석하는 것은 일산화탄소와 이산화탄소의 변환을 제어하고 최적화하기 위한 공정 제어 전략의 중요한 부분입니다. 공정 질량분석기는 용광로 제어 시스템 및 동적 제어 모델에 실시간 오프 가스(off-gas) 분석 데이터를 제공하여, 상당한 공정 상의 이점을 제공합니다.
최첨단 보정, 데이터 전송, 자가 진단 소프트웨어와 연결된 단일 분석기에서 광범위한 성분을 측정할 수 있기 때문에 현대식 질량 분석기는 플랜트로 통합하기에 이상적입니다. 용광로에서의 우수한 가스 분석은 프로브 분석을 통해 가스 효율, 질량 및 열 균형, 열 프로파일을 계산하는 데 사용되며 냉각수 누출과 시료 시스템 고장을 조기에 검출하는 데 필수적인 도구입니다.
Prima PRO 공정 질량 분석기
Thermo Scientific Prima PRO 공정 질량 분석기는 종합 가스 분석을 제공하므로 통합형 강철 밀과 미니 밀을 1차 및 2차 변환 방법으로 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. Prima PRO 공정 질량 분석기는 배치(batch) 프로세스의 엔드 포인트(end point)를 결정하거나 연속 공정에서 제어 매개변수를 신속하게 업데이트하는 등 오늘날의 현대식 제철소의 특정 요구를 충족하도록 제작되었습니다.
방사선 검출
철강은 종종 스크랩 금속을 통해 생산되는데, 이때 방사능 물질이 스크랩 금속 재활용 스트림을 오염시키지 않도록 주의 깊게 스크리닝해야 합니다. 스크랩 금속 재활용에 사용되는 방사선 검출 기술에는 입고 원료 물질용 포털 모니터링 시스템과 시설의 스크랩 더미를 모니터링하는 무선 그래플 장착(grapple-mounted) 방사선 검출 시스템 등이 있습니다. 휴대용 방사능 검출 장치는 정확한 선량률 측정을 통해 감마 방사선을 실시간으로 검출하고, 방사능 발견을 검증하고 방사능이 자연 방사능인지 인공(man-made) 유래 방사능인지 여부를 평가합니다. 고감도 중성자 반응 및 알람 임계값이 높은 휴대용 장치를 착용하여 감마 감도 및 에너지 보상 선량률 측정을 모니터링할 수 있습니다.
RadEye GR Grapple 모니터링 시스템
Thermo Scientific RadEye GR Grapple 모니터링 시스템은 스크랩 금속을 모니터링하기 위해 그래플(grapple)에 설치할 수 있도록 설계된 무선 방사선 검출 시스템입니다. 배터리 전원 수신기는 현재 측정값을 표시하고 알람을 공지하며 작업자가 크레인(crane)의 캐빈(cabin)에 있든, 그래플(grapple) 근처에 있든 무선으로 데이터를 기록합니다. 여러 대의 장치가 하나의 그래플(grapple) 검출기로부터 데이터를 수신할 수 있습니다.
RadEye SPRD 개인용 방사선 검출기
Thermo Scientific RadEye SPRD 개인용 방사선 검출기는 허위 경보를 증가시키지 않으면서 더 먼 거리에서도 잠재적인 방사선 노출 가능성을 작업자에게 경고합니다. 검출기 감도와 지능형 경보의 고유한 조합으로 허위 경보를 제거하면서 가장 까다로운 경우에도 확실한 검출을 보장합니다. 또한, SPRD는 간단한 인공 대 자연(artificial vs. natural) 구분에서 산업, SNM 및 의료 분류에 이르기까지 운영 또는 사용자 기술에 맞는 구성 가능한 방식으로 발견된 물질의 특성을 식별합니다.
ASM IV 시리즈 자동 스크랩 모니터링 시스템
Thermo Scientific ASM-IV 자동 스크랩 모니터링 시스템은 고비용의 공장 오염제거와 셧다운을 초래하는 스크랩 금속 및 금속 공정 워크플로우로의 방사성 물질 유입을 방지하기 위한 구성 가능한 플랫폼입니다. 높은 감도와 신뢰성을 제공하는 ASM-IV 시스템은 가능한 최저 수준의 알람 임계값이 필요한 포털 모니터링 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
X선 형광법
X-선 형광(XRF) 분광학은 물질의 원소 조성을 파악하는 데 사용되는 비파괴 분석 기법입니다. XRF 분석기는 1차 X선 선원에 의해 여기(excited) 될 때 시료에서 방출되는 형광(또는 2차) X선을 측정함으로써 작동합니다. 시료에 존재하는 각 원소는 특징적인 형광 X-선 또는 고유한 "지문(fingerprints)”을 생성합니다. 이러한 지문은 각 원소마다 뚜렷하게 다르기 때문에 XRF 분석은 정량적 및 정성적 측정을 하는 데 뛰어난 도구입니다. 철강 제조에서 XRF는 원료, 슬래그 및 합금의 분석에 사용됩니다.
Niton XL5 휴대용 XRF 분석기
Thermo Scientific Niton XL5 휴대용 XRF 분석기는 스크랩 금속 분류, 제품 출고, 제조 공정에서 금속 및 합금 검증을 위한 정확한 금속 분석을 제공합니다. 혁신적인 설계를 통해 실행 가능한 데이터를 즉시 제공하여 중요한 상황에서 신속한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 사용이 간편한 인터페이스를 갖춘 휴대용 분석기는 거의 모든 위치, 현장 환경, 날씨에 관계없이 언제 어디서든 신속하고 신뢰성 있는 화학물질 식별 및 물질 확인을 제공합니다.
Twin OES 또는 XRF용 ARL SMS-3500 자동화
Twin OES 또는 XRF용 ARL SMS-3500 자동화는 주입을 자유롭게 해주는 매거진 스토리지(magazine storage) 기능을 통해 모든 시료에 대해 단일한 투입 위치를 제공하여 시료 취급을 간소화합니다. 이 솔루션은 생산 제어가 매우 중요한 환경에서 반응 시간을 단축하고, 시료 처리 속도를 높이고, 자동 시료 전처리의 가용성을 높여줍니다.
Thermo Scientific ARL X900 동시 순차형 XRF 시리즈 분광분석기
Thermo Scientific ARL X900 분광기는 금속, 시멘트, 광업 등의 응용 분야에서 공정 제어를 위해 설계된 강력하고 신뢰할 수 있는 XRF 분석기로 XRD 기능을 함께 갖추고 있습니다. 다양한 공정 제어 요구를 충족시키기 위해 정확하고 빠른 원소 분석 결과를 제공합니다. 견고한 설계로 혹독한 산업환경에서도 안정적으로 작동합니다. ARL X900은 안전한 '튜브 상부 배치' 설계와 넓은 진공 챔버가 특징으로, 이는 안정적인 분석 조건을 보장하고, 불필요한 유지보수 필요성을 줄이며, 뛰어난 단기 및 장기 안정성을 통해 정확한 결과를 보장합니다.
ARL QUANT’X EDXRF 분광분석기
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 분광분석기는 채광 광석 및 금속 가공 슬래그를 위한 대량, 소량, 미량 원소 정량화를 제공합니다. 이 제품은 원소 분석에서 탁월한 성능, 다용도성 및 신뢰성을 제공합니다. 소형 데스크탑 디자인, 근접 결합 광학(close-coupled optics) 및 고급 전기 냉각 검출기는 ppm 부터 퍼센트 원소 농도에 이르는 넓은 동적 범위에서 높은 분석 정밀도를 제공합니다.
ARL PERFORM’X WDXRF 분광분석기
첨단의 물질 특성 분석을 위한 Thermo Scientific ARL PERFORM'X 순차형 X선 형광 분광분석기는 대량 원소 분석 기능과 맵핑 및 국소 분석을 통합하여 거의 모든 고체 또는 액체 시료에서 최대 90가지 원소를 분석할 수 있는 솔루션을 제공합니다. ARL PERFORM'X 분광분석기를 사용하면 다양한 크기, 코팅, 레이어(layer), 비균질성 및 함유물을 가진 물질이나 넓은 원소 분석범위, 넓은 농도 범위 및 다양한 시료 기질을 요하는 분석을 원하는 정밀도와 검출 한계에서 달성할 수 있습니다. 원료 물질의 대량, 소량 및 미량 원소 분석에 권장됩니다.
ARL OPTIM'X WFXRF 분광분석기
ARL OPTIM'X는 놀라운 성능을 갖춘 저전력 WDXRF 분석기입니다. 철강 시트 상의 코팅 뿐만 아니라 불소 측정 등 원료 물질, 철-합금, 슬래그 분석에 적합합니다.
두께 및 코팅 측정
높은 제품 품질과 최대의 생산성을 달성하려면 비접촉 및 비파괴적인 두께 및 코팅 중량 측정이 필요합니다. 열간 및 냉간 압연용 온라인 두께 게이지는 철강 플레이트 및 시트의 고속 생산에서 정밀한 실시간 측정 성능을 제공합니다. 아연 코팅 철강 시트의 경우, 온라인 핫 코팅 중량 게이지는 잘 정립된 X선 형광(XRF)을 사용하여 코팅 제어를 위한 빠른 피드백을 제공합니다. 폐쇄 루프형 코팅 중량 제어 시스템과 결합하여 사용할 경우, 아연 원자재 소모를 최소화하여 상당한 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
핫 스트립 밀용 SIPRO 동시 프로파일 게이지
Thermo Scientific SIPRO 동시 프로파일 게이지는 오프 게이지 제품의 bar 보정을 가능하게 하는 고속, 치수 측정 게이지입니다. 게이지는 열간 압연 밀의 출구에서 강철 스트립의 중심선과 횡방향 두께, 온도, 프로파일, 폭, 에지 드롭 및 형태를 동시에 측정하여 처리량 품질 관리를 개선합니다.
RM 310 EH 핫 코팅 중량 게이지
Thermo Scientific RM 310 EH 핫 코팅 중량 게이지는 에어 나이프와 측정 사이의 데드 타임(dead time)을 줄여 코팅 중량 제어를 크게 개선합니다. 이 게이지는 Galvanized Steel (Zn), Galvalume steel (Zn/Al), 2원 코팅 (Zn/Ni), Aluminized steel (Al), Tin 코팅 강철 (Sn), Terne 코팅(Pb/Sn) 및 강철 상의 기타 금속 코팅에 효과적입니다.
RM 210 CM 두께 게이지
Thermo Scientific RM 210 CM 스트립 두께 게이지를 사용하면 금속 스트립 애플리케이션에 적합한 맞춤식 센서를 구성할 수 있습니다. AGC(Automatic Gauge Control)로 보다 엄격한 허용 오차로 압연하여 전체 제품 품질 및 생산성을 개선하고, 피클링 라인/탠덤 밀, 리버싱 콜드 밀, 텐덤 콜드 밀, 연속 아연도금 라인, 전해 티닝(tinning) 라인, 슬리팅 라인 및 리코일링 라인에서 다양한 표준 합금 보상 기능과 함께 작동합니다.
Optical Emission Spectroscopy (OES)
Optical Emission Spectroscopy(OES)는 아크/섬광(Arc/Spark) 여기법을 사용하여 미량 원소 농도부터 퍼센트 원소 농도까지 고체 금속 시료의 원소 분석을 신속하게 수행합니다. 이 기술은 금속 산업 및 분석 실험실, 생산 관리부터 R&D, 입고 자재 검사부터 폐기물 분류에 이르기까지 대부분의 까다로운 분석 요구 사항을 만족합니다. OES 금속 분석기는 또한 비금속 마이크로-개재물의 신속한 온라인 평가에 사용할 수 있습니다.
ARL iSpark Optical Emission Spectrometer
Thermo Scientific ARL iSpark Optical Emission Spectrometer는 생산 중인 철 및 강철의 관리 분석에 최적화된 고성능 금속 성분 분석기입니다. 이 기기는 시료에 존재하는 모든 원소에 대해 미량 수준에서 퍼센트 수준까지 정밀하고 정확한 원소 분석을 제공합니다. 또한, 비금속 마이크로 개재물 분석을 원소 분석과 동시에 수행할 수 있어, 철강 플랜트에 개재물에 관련된 품질 문제와 비용을 최소화하기 위한 고유한 방법을 제공합니다. 
ARL easySpark 금속 분석기
Thermo Scientific ARL easySpark 금속 분석기는 철, 철강 또는 기타 금속의 원소 분석을 위한 소형 탁상용 발광 분석기입니다. 이 기기는 주조업체, 금속 가공업체, 기타 금속 가공 산업 및 실험실에서 금속 가공의 품질 및 생산성 향상을 위해 경제적인 솔루션입니다. 이를 통해 넓은 원소 범위로 품질 관리, 입고/출고 물질 분류 또는 공정 중 생산 제어가 가능합니다. 
실험실 자동화
철강 제조업체는 실험실 자동화 기술을 통해 공정 관리 및 효율성을 한층 더 높일 수 있습니다. OES와 XRF 분석기 모두 완전히 자동화하여 처리량을 높이고, 분석 정확도를 개선하며, 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 수준의 자동화는 완벽한 실험실 워크플로우 솔루션을 제공하며, 매우 중요한 생산 관리 환경에서 반응 시간을 단축하고, 시료 처리 속도를 높이고, 자동 시료 전처리의 가용성을 높일 수 있습니다. 
OES 또는 XRF용 ARL SMS-2300 로보틱스-기반 자동화 솔루션
OES or XRF 기기와 결합된 Thermo Scientific ARL SMS-2300 시스템은 철강 생산 공정을 최적화하는 품질 관리 자동화 솔루션입니다. 고성능 ARL SMS-2300 시스템을 사용하면 복잡한 시료도 작업자의 개입 없이 재현성 있게 준비하고 분석할 수 있어, 사람으로 인한 변수와 주관적인 요소가 배제됩니다. 그 결과 생산량이 증가하고 결과도 신뢰할 수 있으며 비용이 낮아지고 투자 회수가 빨라집니다.
Single/Twin OES 또는 XRF용 ARL SMS-3300 자동화 솔루션
완벽한 실험실 워크플로우 자동화 솔루션인 단일 또는 이중 OES 또는 XRF용 Thermo Scientific ARL SMS-3300 자동화 솔루션으로 공정 관리 실험실의 효율성을 높여 보십시오. ARL SMS-3300 시스템을 사용한 단일 또는 이중 분광계 및 전처리 장치의 자동화는 보다 종합적이고 통합된 자동화 솔루션을 필요로 하는 사용자를 위해 시료 분석 비용을 낮추고, 시료 처리량을 높이고, 재현성을 개선하며 결과의 품질을 높여줍니다.
XRF용 ARL SMS-XY 자동화
XRF용 Thermo Scientific ARL SMS-XY 자동화는 Thermo Scientific ARL 9900 시리즈 X선 Spectrometer를 지속적으로 무인 운영할 수 있도록 합니다. 자동화의 증가로 분석 품질이 향상되고 분석 비용이 절감되며 예측 가능하고 재현성 있는 반응 시간과 짧은 투자 회수 기간을 통해 더욱 지속 가능한 분석을 제공합니다.
Thermo Scientific ARL OEM-XY 자동 시료 로더를 사용하면 Thermo Scientific ARL PERFORM'X 또는 ARL 9900 시리즈 X선 Spectrometer를 완전 자동 전처리 장치에 연결할 수 있습니다. 준비된 시료는 일반적으로 압착된 펠렛이며, 운반용 벨트로 프레스에서 분광계까지 전달됩니다. 엔지니어링 회사 소프트웨어의 감독을 통해 지속적인 무인 작동이 보장됩니다.
배기 가스 분석
CEMS(Continuous Emission Monitoring Systems) 시스템은 다음과 같은 다양한 생산 단계에서 전체 공정 가스 스펙트럼을 모니터링합니다. SO2, NOx, CO, CO2, H2S, TRS, THC, Hg, O2, HCl 및 총 황 화합물에 대해 원소 검출 및 측정 요구에 따라 여러 가지 기술을 결합하여 사용합니다.  이러한 기술에는 일산화탄소, 이산화탄소, HCI 및 기타 적외선 흡수 가스를 측정하는 데 사용되는 비분산 적외선(NDIR), 질소 기반 화합물의 측정을 위한 화학 발광, SO2의 측정을 위한 펄스 형광, USEPA Method 25A 및 25B를 충족하는 탄화수소 측정을 위한 불꽃 이온화 검출(FID), 원자 형광, 불투명도 모니터링용 트랜스미소미터, 가스 흐름의 측정을 위한 크로스 스택 및 인스택 초음파 모니터, 완전 추출 및 희석 추출 프로브 등이 있습니다. 이러한 기술을 조합하여 사용하면 고객의 특정 공기 품질 모니터링 요구 사항을 충족하면서 규제 지침을 준수할 수 있습니다. 이 시스템은 US EPA 40CFR Part 60 및 75 표준에 따라 제작되었고 최고의 민감도, 정확도 및 안정성을 제공합니다.
연속 배기가스 모니터링 시스템
Thermo Scientific CEMS(Continuous Emissions Monitoring System)는 규정 지침을 준수하고 고객의 특정 공기 품질 모니터링 요구 사항을 충족시키는 맞춤형 솔루션입니다. 이 시스템은 US EPA 40CFR Part 60 및 75 표준에 따라 제작되었고 최고의 민감도, 정확도 및 안정성을 제공합니다.