전하 변형체 분석 정보
단백질 전하 변형체의 구조에 대한 이해
전하 변형체 분석은 바이오 치료 단백질에 대한 규제 요구 사항입니다. 이러한 큰 이질적(heterogeneous) 분자는 제조 중에 글리코실화(glycosylation) 및 라이신 절단(lysine truncation)과 같은 다양한 효소적 번역후 변형(post-translational modification)이 발생할 수 있습니다. 또한 정제 및 저장 중에 산화나 탈아미노화 같은 화학적 변형이 발생할 수 있습니다. 이온 교환 전하 변형체 분석은 이러한 변형체 분석에서 매우 유용한 것으로 증명된 고분해능 기법입니다. 단백질 전하 변형체 프로파일링은 ICH Q6B와 같은 규정에서 필수 사항입니다.
이온 교환 크로마토그래피를 통한 단백질 전하 변형체 분석
단백질 전하 변형체는 항체 또는 기타 단백질의 전하 특성에 기반한 물리화학적 분획법을 사용해 분리할 수 있습니다. 전통적으로 단백질 분리는 염(salt) 기반의 그래디언트를 이용한 이온 교환 크로마토그래피와를 사용하여 수행되었습니다. 염(salt)-기반 그래디언트의 핵심 과제는 각각의 개별 타겟 단백질 분자에 대해 고유한 그래디언트를 개발해야 한다는 것입니다. 더군다나 염(salt)-기반 그래디언트는 재현성이 떨어져 방법의 반복성 및 확실성이 부족하고 방법 개발에 많은 시간이 소모되었습니다.
2009년에 Genentech는 최초로 염(salt) 그래디언트가 아닌 pH 그래디언트를 사용한 전하 변형체 분리를 발표했습니다. pH 기반 그래디언트의 장점은 방법 개발을 크게 간소화하여 단클론 항체(mAb)에 폭넓게 적용할 수 있다는 것입니다. 이 회사는 pH 기반 용리 모드에서 작동하는 양이온 교환 컬럼을 사용했을 때 약 7~9의 범위에서 등전점(isoelectric point)을 가진 mAb를 잘 분리할 수 있다는 점을 발견했습니다. 더불어 이 접근법은 더욱 포괄적이어서 한 가지 방법으로 다양한 항체의 서로 다른 전하 변형체를 분리하는데 쉽게 사용할 수 있으며, pH 그래디언트(30분)을 사용하면 기존 이온 강도 염(salt) 그래디언트(90분)보다 시간을 크게 줄일 수도 있습니다.
새로운 컬럼과 기기 기술은 실행 시간을 더욱 단축할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다.
더 짧은 소립도(small particle size) 컬럼과 선형 pH 그래디언트를 결합하면 이러한 분석을 진정한 UHPLC의 영역으로 끌어올릴 수 있습니다.
이러한 기술에 있어 어려운 점은 완벽한 선형 pH 그래디언트를 만들어 내는 것입니다. 각 버퍼의 완충 용량이 서로 일치하도록 pH 범위 전체를 커버하는 여러 버퍼를 사용해야 합니다. 컬럼 자체가 pH 변화에 대한 완충 작용을 하므로 고분해능/저용량 컬럼을 선택할 때 신중함이 요구됩니다. 선형 pH 그래디언트를 만들기 어렵다는 사실은 아래의 그림에서 명확히 확인할 수 있습니다. 여기서 선명한 곡선 그래디언트는 프로그래밍된 선형 그래디언트에 대응하여 산출된 것입니다. 이는 시판 중인 그래디언트 버퍼를 올바른 컬럼을 함께 사용하여 극복할 수 있으며, 선형 그래디언트를 만들어낼 수 있습니다. 이를 통해 쉽고 논리적으로 분석법(method) 최적화를 달성하고 작업자와 실험실 간에 확실성과 일관성을 얻을 수 있습니다.
대체 기술이 존재하는가?
전하 변형체 분석을 위한 고속 범용 방법으로 모세관 전기영동(CE)을 이용한 등전점 전기영동도 사용됩니다. 이 방법은 장래성이 있지만 평형 시간이 길고 작업자 간에 불일치가 발생하기 쉽습니다. HPLC 또는 UHPLC pH 그래디언트는 이제 CE보다 더 빠르고 더욱 재현성이 높습니다. HPLC/UHPLC는 또한 모든 바이오 제약 실험실에서 넓은 응용성과 친숙성을 갖고 있습니다. 더불어 HPLC/UHPLC를 활용하면 감지된 새로운 변형체 피크를 분획하여 추가적인 분석을 통해 명백하게 식별할 수 있습니다.
단백질 전하 변형체 분석을 위한 제품 및 기술에 대한 자세한 내용은 전하 변형체 제품 페이지를 방문하십시오.
주요 전하 변형체 프로파일링 학습 콘텐츠
웨비나 시리즈
동영상
5분이면 빠르고 확실한 치료 단백질 분리를 위해 특허 받은 pH 그래디언트 버퍼 키트를 사용하여 쉽게 선형 pH 그래디언트를 얻는 방법을 학습할 수 있습니다.
애플리케이션
이 연구는 ProPac SCX-10 컬럼의 강력한 pH 그래디언트 기반 양이온 교환 크로마토그래피가 MAb 전하 변형체에 대해 뛰어난 분리능을 제공하는 것을 보여줍니다. 변형체는 부분적으로 시알산화 변형체로 식별되었습니다. 일상적인 IEF 방법과 비교해 이 방법은 단백질 품질 관리에 있어 더욱 편리하고 직관적입니다.
단백질 전하 변형체 프로파일링 문헌 라이브러리
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형제목제품 분야연도
애플리케이션 요약번역후 변형-탈아미드화 모니터링(Deamidation Monitoring)에 대한 고염(high salt) 그래디언트 분석HPLC / UHPLC2015년
애플리케이션 노트단클론 항체(mAb) 전하 변형체 분석을 위한 빠르고 확실한 선형 pH 그래디언트 분리 플랫폼HPLC / UHPLC2013년
애플리케이션 노트단클론 항체(mAb) 전하 변형체 분석을 위한 빠르고 확실한 선형 pH 그래디언트 분리 플랫폼HPLC / UHPLC2014년
애플리케이션 노트단클론 항체(mAb) 전하 변형체 분석을 위한 새로운 pH 그래디언트 분리 플랫폼HPLC / UHPLC2013년
애플리케이션 노트선형 pH 그래디언트 분리 플랫폼을 사용하여 가장 많이 판매되는 단클론 항체 치료제의 고분해능 전하 변형체 분석화학 제품 및 소모품2015년
애플리케이션 노트원형(intact) 단클론 항체 아이소형(isoform)의 고분해능 분리화학 제품 및 소모품2014년
애플리케이션 노트소립도(small particle size) HPLC 컬럼을 사용한 고처리량, 고분해능 단클론 항체 분석화학 제품 및 소모품2014년
애플리케이션 노트pH 그래디언트 이온 교환 크로마토그래피에 의한 원형(intact) 단클론 항체 시알릴화(Sialylation) 아이소형(Isoform)의 분리화학 제품 및 소모품2016년
애플리케이션 노트전하 변형체의 감도 높은 검출을 위한 단클론 항체의 자연 형광(native fluorescence) 활용HPLC / UHPLC2016년
애플리케이션 노트융합(fusion) 단백질의 고분해능 분리HPLC / UHPLC2016년
애플리케이션 노트역상 C4 폴리머 모노리스(monolith) 컬럼에서의 단클론 항체 분석화학 제품 및 소모품2015년
애플리케이션 노트고분해능 HIC 컬럼에서의 단클론 항체(mAb) 산화(oxidation) 변형체 분리화학 제품 및 소모품2014년
애플리케이션 노트pH 그래디언트 이온 교환 크로마토그래피에 의한 원형(intact) 단클론 항체 시알릴화(Sialylation) 아이소형(Isoform)의 분리화학 제품 및 소모품2014년
애플리케이션 노트NISTmAb 참조 표준물질을 사용하여 전하 변형체 분석에 대한 간단한 접근법 시연HPLC / UHPLC2017년
포스터자동 mAb 워크플로우: 세포 배양 수확부터 변형체의 원형 질량 분석까지워크플로우2012년
포스터 노트새로운 소수성 상호반응 크로마토그래피(HIC) 컬럼을 사용한 단클론 항체 및 항체 약물 콘주게이트의 분석화학 제품 및 소모품2015년
포스터 노트단클론 항체(mAb) 전하 변형체 분석을 위한 빠르고 확실한 선형 pH 그래디언트 분리 플랫폼HPLC / UHPLC2013년
포스터 노트단클론 항체 분석 시 고분해능 분리 매질(media)의 장점HPLC / UHPLC2013년
포스터 노트단클론 항체 분석 시 소립자 고분해능 분리 매질(media)의 장점화학 제품 및 소모품2013년
포스터 노트양이온 교환 pH 그래디언트 분리 플랫폼의 개발화학 제품 및 소모품2013년
포스터 노트선형 pH 그래디언트 분리 플랫폼을 사용하여 가장 많이 판매되는 단클론 항체 치료제의 고분해능 전하 변형체 분석화학 제품 및 소모품2015년
포스터 노트선형 pH 그래디언트를 사용하여 분리된 단클론 항체(mAb) 전하 변형체의 원형 질량 분석화학 제품 및 소모품2013년
포스터 노트단클론 항체 (MAb) 분석을 위한 MAbPac SCX 3 및 5 µm 입자상(Particle Phases)화학 제품 및 소모품2012년
포스터 노트양이온 교환 컬럼을 사용한 단클론 항체 이질성 특성 분석화학 제품 및 소모품2011
포스터 노트고처리량, 고분해능 단클론 항체 분석을 위한 소립자 매질(media)화학 제품 및 소모품2014년
포스터 노트바이오 제약 단백질의 전통적인 염(salt) 기반의 크로마토그래피인 크기 배제 및 이온 교환 크로마토그래피를 고분해능 질량분석법에 도입하는 새로운 방법워크플로우2017
발표 자료전하 변형체 프로파일링, 원형 mAb 분석 및 DAR 측정을 위한 새로운 크로마토그래피 워크플로우워크플로우2016년
제품 사양pH 그래디언트 버퍼화학 제품 및 소모품2013년
기술 자료단클론 항체 전하 변형체 분리를 위한 초고속 pH 그래디언트 이온 교환 크로마토그래피의 개발HPLC / UHPLC2014년
백서(white paper)치료용 단클론 항체의 특성 분석HPLC / UHPLC2016년
사례 연구바이오시밀러 치료제의 시장 도입 가속화 - CRO 사례 연구화학 제품 및 소모품2017
Share