글라이칸(glycan) 분석 정보
글라이칸(glycan) 및 당단백질(glycoprotein) 분석
글라이칸은 막 단백질과 분비 단백질에서 다양한 구조적 및 기능적 역할을 담당하며, 대부분의 단백질은 합성 과정에서 어느 정도의 당화(glycosylation) 과정을 거치게 됩니다. FDA와 EMA를 포함한 전세계 규제 기관에서는 제약사들에게 치료제의 당화(glycosylation)를 포괄적으로 분석하고 제약 공정이 글라이칸 조성에 미치는 영향을 입증하도록 관련 요건을 점차 강화하고 있습니다.
단백질 바이오치료제에서 당화(glycosylation) 패턴의 변화는 약물의 반감기, 안정성, 안전성 및 약효에 영향을 주는 것으로 알려져 있습니다. 일반적으로 글라이칸은 O-결합 및 N-결합 글라이칸과 같이 두 가지 종류의 주요 그룹으로 구분됩니다. O-결합 당화(glycosylation)는 산소 원자를 매개로 올리고당이 세린 또는 트레오닌 아미노산 잔기에 결합하는 과정에 관여하며, N-결합 당화(glycosylation)는 질소 원자를 매개로 올리고당이 아스파라긴 아미노산 잔기에 결합하는 과정에 관여합니다.
60% 이상의 치료제용 단백질은 N-결합 또는 O-결합 글라이칸 추가에 의한 생합성에 따라 번역 후(post translationally) 변형됩니다. 바이오치료제의 당화는 pH, 탄소원, 용존 산소, 제조 과정의 온도와 같은 여러 공정 관련 인자를 비롯하여 발현 시스템의 선택에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
당화(glycosylation)는 단백질의 가장 흔한 번역후 변형(post-translational modification) 과정이지만 분석적 관점에서는 가장 분석이 까다로운 분야이기도 합니다. 바이오치료제의 일관된 당화(glycosylation) 패턴을 유지하기 위해서는 효율적인 제조 공정과 효과적인 글라이칸 특성화가 필수적입니다. 당단백질에 대한 포괄적인 분석은 서로 다른 다양한 분석적 접근법을 사용하여 올리고당의 일차 구조 및 개별 당화 부위에서의 변이형에 대한 정보를 제공합니다.
글라이칸 분석 관련 제품 및 워크플로우에 대한 정보는 글라이칸(glycan) 분석 제품 페이지에서 확인하십시오.
당화(glycosylation) 패턴 확인을 위한 것은 무엇입니까? 무손상 원형(intact) 당단백질(glycoprotein) 분석
general-intact-mass-and-intact-glycopretein-workflow-740x220
무손상 원형(intact) 당단백질(glycoprotein) 프로파일링은 당화(glycosylation) 패턴과 정도를 확인하는 데 사용합니다. 결합된 글라이칸 성분의 이질성으로 인해 무손상 원형(intact) 당단백질 프로파일링은 크로마토그래피 분리를 결합한 고분해능 정밀질량(HRAM) 질량분석법(MS)을 사용하여 가장 효과적으로 수행할 수 있으며 단백질 또는 바이오치료제에 존재하는 다양한 당형(glycoform)에 대한 종합적인 통찰력을 제공합니다.
글라이칸이 존재하는 위치에서 글리코펩티드 프로파일링
general-glycopeptide-workflow-740x220
또한 글라이칸 분석은 당화 부위에서 글라이칸 조성 및 펩타이드 서열을 모두 얻기 위해 펩타이드 수준에서 수행할 수 있습니다.
생산 중인 약물에 포함된 글라이칸의 종류는 어떤 것이며 농도는 어떻게 됩니까? 글라이칸 구조 분석
general-labeled-glycans-workflow-740x220
특정 글라이칸 화학종 모니터링 또는 특정 글라이칸 세트의 상대적 양 측정은 바이오치료제의 개발을 위한 중요한 정보를 제공합니다. 글라이칸 구조의 복잡성으로 인해 단백질에서 글라이칸이 분리된 직후에 정량 분석과 식별이 수행됩니다. N-결합 글라이칸은 효소 처리를 통해 분리하며, O-결합 글라이칸은 분리를 위한 효소가 존재하지 않기 때문에 화학적 방법을 통해 분리합니다. 글라이칸에는 발색단이 없기 때문에 기존 LC-UV 검출법에 잘 반응하지 않습니다. 따라서 많은 경우 LC-형광 검출법을 통한 고감도 분석에 앞서 형광 태그로 라벨링(labeling)합니다. 이 때 가장 자주 사용되는 라벨은 2-아미노벤자미드(2-AB)입니다. MS는 글라이칸 구조 규명을 위한 가장 강력한 도구로 부상하고 있습니다. 하지만 대부분의 글라이칸은 효과적으로 이온화가 되지 않기 때문에 감도를 개선하기 위해 2-AB 라벨링(labeling)도 함께 수행할 수 있습니다.
AppsLab 분석법 라이브러리의 표지된(labeled) 글라이칸 프로토콜
치료제용 단백질에서 2-AA, 2-AB로 표지된 N-글라이칸에 대한 수십 가지의 IC 및 UHPLC 분석법(Method)에 간편하게 액세스할 수 있습니다. 또는 UHPLC-FLD 및 MS 확인을 통한 바이오치료제 항체의 N-글라이칸 집단에 대한 고속 프로파일링과 관련하여 NIBRT 아일랜드에서 제공한 당사의 최신 애플리케이션에 액세스해 보십시오.
 표지된 N-글라이칸 AppsLab 분석법
 주요 NIBRT 애플리케이션
생산 중인 약물의 당 조성 확인을 위한 단당류 및 시알산(sialic acid) 분석
general-monosaccharides-and-sialic-acids-workflow-740x220
프룩토스, 갈락토사민, 글루코사민, 갈락토스, 글루코스 및 만노스 등으로 구성되는 단당류 조성은 일상적으로 단백질에 결합된 당 단위의 개수와 조성으로 결정되며 바이오치료제의 효능에 영향을 줄 수 있습니다. 단당류는 약산이기 때문에 기본 조건 하에서 음이온 교환 크로마토그래피를 사용하여 분리할 수 있습니다. 시료는 단당류 분리를 위해 산으로 가수분해되며 크로마토그래피 분리 후 펄스 전기화학 검출과 결합한 고성능 음이온 교환 크로마토그래피(HPAE-PAD)를 사용하여 분석됩니다.
주요 글라이칸 분석 정보 학습 콘텐츠
애플리케이션 개요서
백서(White Paper)
탄수화물 분석은 당화(glycosylation) 분석, 글라이칸(glycan) 분석 또는 간단하게 당분(sugar) 분석으로도 불리며 제약 개발, 암 연구, 줄기세포 연구 및 바이오연료 개발에 이르는 다양한 과학 분야에서 중요성이 점점 증가하고 있습니다.
 백서(White Paper) 다운로드
주요 동영상
모든 글라이칸 분석 관련 정보 리소스 검색
검색 조건에 맞는 기록을 찾을 수 없습니다.
유형제목제품 분야연도
애플리케이션 개요서HPAE-PAD를 사용한 바이오시밀러의 단당류 및 시알산 측정이온 크로마토그래피2015년
애플리케이션 노트치료용 항체의 탈당화(deglycosylation)를 통한 리간드 결합 질량분석학적 면역분석(LB-MSIA™) 워크플로우MSIA2015년
애플리케이션 노트HILIC – 글리코펩티드용 대안적 분리 기법HPLC / UHPLC2017년
애플리케이션 노트생물정보학 도구를 사용하여 자동화된 글라이칸의 구조적 이성질체 감별생명과학 질량 분석2011년
애플리케이션 노트HILIC UHPLC 분석을 통한 혁신적 단클론 항체와 후보 바이오시밀러에 대한 포괄적 단백질 당화(glycosylation) 비교HPLC / UHPLC2017년
애플리케이션 노트제한된 양의 시료에서 HPAE-PAD를 통한 단백질 당화(glycosylation) 평가이온 크로마토그래피2015년
애플리케이션 노트UHPLC-FLD 및 MS 확인을 통한 바이오치료제 항체의 N-글라이칸 집단에 대한 고속 프로파일링HPLC / UHPLC2017년
애플리케이션 노트펄스 전기화학 검출과 결합한 고성능 음이온 교환 크로마토그래피(HPAE-PAD)를 이용한 Mannose-6-Phosphate 분석이온 크로마토그래피2010년
애플리케이션 노트새로운 혼합 모드 컬럼 및 Q Exactive 질량분석기를 사용하여 단백질에서 표지된(labeled) 비변성 N-글라이칸을 분석하기 위한 통합 LC/MS 워크플로우워크플로우2014년
애플리케이션 노트하전 에어로졸 검출과 결합한 UHPLC를 통한 전하, 크기, 이성질 구조별로 분리된 글라이칸의 무표지 분석HPLC / UHPLC2015년
애플리케이션 노트고분해능 혼합 모드 컬럼을 사용하여 당단백질에서 2AA-표지 N-결합 글라이칸의 분리화학 및 소모품2013년
애플리케이션 노트고분해능 혼합 모드 컬럼을 사용하여 인간 IgG에서 2AA-표지 N-결합 글라이칸의 분리화학 및 소모품2013년
애플리케이션 노트새로운 초고분해능 혼합 모드 컬럼을 사용하여 소 페투인(Bovine Fetuin)에서 2AB-표지 N-결합 글라이칸의 분리화학 및 소모품2013년
애플리케이션 노트아미노글리코시드계 항생제 분리를 위한 pH 안정성 특수 컬럼을 사용한 겐타마이신(Gentamicin) 분석화학 및 소모품2015년
애플리케이션 노트아미노글리코시드계 항생제 분리를 위해 pH 안정성 특수 컬럼을 사용한 스펙티노마이신(Spectinomycin) 분석화학 및 소모품2015년
애플리케이션 노트발효 배지에서 탄수화물, 알코올 및 글리콜 측정이온 크로마토그래피2013년
애플리케이션 노트단클론 항체 당화의 초고속, 배치 간(batch-to-batch) 비교HPLC / UHPLC2017년
애플리케이션 노트통합 글라이칸 라벨링 솔루션을 사용한 치료제 항체 오리지네이터(Originator)와 바이오시밀러의 당화(glycosylation) 비교HPLC / UHPLC2018
애플리케이션 노트북펄스 전기화학 검출과 결합한 고성능 음이온 교환 크로마토그래피(HPAE-PAD) - 탄수화물 분석 애플리케이션 노트북이온 크로마토그래피2014년
애플리케이션 업데이트HPAE-FLD를 통한 분석을 위한 인간 α1 산-당단백질의 아미노벤자미드(2-AB)-표지 N-글라이칸 분리 개선이온 크로마토그래피2016년
애플리케이션 업데이트HPAE-PAD를 통한 당단백질의 시알산(sialic acid) 고속 스크리닝이온 크로마토그래피2011년
AppsLab친수성 상호반응 UHPLC를 통한 바이오시밀러 후보에 대한 단백질 당화(glycosylation) 심층 비교화학 및 소모품2016년
AppsLab다클론 인간 혈청 IgG에서 2-AB 표지 N-글라이칸의 고속 분리화학 및 소모품2016년
AppsLab상용 키메라 IgG1 단클론 항체((Infliximab)에서 2-AA 유도 N-글라이칸의 고분해능 분리화학 및 소모품2016년
AppsLab단클론 항체(mAbs)의 2-AA 표지 N-글라이칸에 대한 초고속 친수성 상호반응 UHPLC 분석화학 및 소모품2016년
관련 문헌당생물학 도구생명과학 질량 분석2016년
브로셔HPAE-PAD를 사용한 탄수화물 분석이온 크로마토그래피2013년
브로셔Thermo Scientific 바이오치료제용 글라이칸 분석: 바이오제약 분야의 혁신에 참여하십시오.워크플로우2015년
eBook바이오치료제용 글라이칸 분석 워크플로우워크플로우2015년
논설새로운 혁신 - Jonathan Bones, NIBRT 편집자 인터뷰HPLC / UHPLC2015년
논설Glycopioneer기타2015년
인포그래픽질량분석법을 통한 글라이칸 분석 관련 4가지 주요 정보생명과학 질량 분석2013년
포스터단클론 항체 변이 및 탈당화에 대한 중간-하향식(Middle-down) 접근법화학 및 소모품2016년
포스터 노트항체 글라이칸을 통해 생성된 항체 약물 콘주게이트에 대한 Orbitrap 기반 질량분석학적 특성화생명과학 질량 분석2015년
포스터 노트올리고당의 2-아미노벤자미드 표지(labeling): 시알산 손실량이온 크로마토그래피2014년
포스터 노트표지된 N-결합 글라이칸의 이성질체 분리 및 구조 식별을 위한 초고분해능 컬럼과 질량분석기의 사용화학 및 소모품2014년
포스터 노트치료 항체용으로 높은 신뢰성의 고속 N-글라이칸 프로파일링 분석법 개발을 위한 UHPLC와 CE의 사용기타2016년
포스터 노트고성능 액체 크로마토그래피와 하전 에어로졸 검출을 사용하여 당단백질에서 분리된 시알산의 직접 측정HPLC / UHPLC2016년
포스터 노트인간 α1 산-당단백질 및 소 페투인(Bovine Fetuin) 2-아미노벤자미드(2AB)-표지 올리고당의 분리를 위한 HPAE-FLD 분석법이온 크로마토그래피2016년
포스터 노트하전 에어로졸 검출과 결합한 UHPLC를 통한 전하, 크기, 이성질 구조별로 분리된 글라이칸의 무표지 분석HPLC / UHPLC2015년
포스터 노트하전 에어로졸 검출과 결합한 UHPLC를 통한 O-결합 글라이칸의 비표지 프로파일링HPLC / UHPLC2016년
발표 자료바이오 약품의 당화(glycosylation) 연구를 위한 분석 전략워크플로우2016년
발표 자료바이오 약품의 당화(glycosylation) 연구를 위한 6가지 분석 전략워크플로우2016년
기술 노트용리액 생성 기능을 가진 HPAE-PAD를 통한 당단백질(glycoprotein) 단당류 분석이온 크로마토그래피2016년
기술 노트수동으로 준비된 용리액을 사용하는 HPAE-PAD를 통한 당단백질 단당류 분석이온 크로마토그래피2017년
기술 노트IgG에 대한 HPAE-PAD N-결합 올리고당 프로파일링이온 크로마토그래피2017년
기술 노트전기화학적 반응을 평가하는 HPAE-PAD 당단백질(glycoprotein) 올리고당 분석 관련 동료평가 연구 문헌 검토이온 크로마토그래피2013년
기술 노트2-AB-표지 덱스트란 래더(ladder)의 UHPLC 분석 및 미확인 글라이칸에 글루코스 단위 할당크로마토그래피 데이터 소프트웨어2014년
기술 노트Vanquish Flex 시스템을 통한 2-아미노벤자미드 표지 글라이칸의 UHPLC 분석HPLC / UHPLC2015년
웨비나이온 크로마토그래피2013년
웨비나생명과학 질량 분석2015년
웨비나글리코믹스(glycomics) 및 글리코프로테오믹스(glycoproteomics) 분야의 도전 과제생명과학 질량 분석2015년
웨비나생명과학 질량 분석2015년
웨비나워크플로우2015년
웨비나워크플로우2015년
백서(White Paper)탄수화물 분석을 위한 HPAE-PAD이온 크로마토그래피2013년
백서(White Paper)글라이칸 및 글리코펩타이드 분석을 위한 Orbitrap Fusion MS생명과학 질량 분석2015년
애플리케이션 노트단클론 항체의 푸코스 당화(Fucosylation) 수준 측정을 위한 소단위체 분석 방법HPLC / UHPLC2018
애플리케이션 노트바이오시밀러 및 오리지네이터(originator) 바이오 치료제에 대한 간편하고 정확한 비교HPLC / UHPLC2018
Share