Search Thermo Fisher Scientific
시료 전처리가 거의 또는 전혀 필요하지 않은 비파괴적 방법인 Raman은 광범위한 과학 연구를 위한 초고속 화학 이미징에 이상적인 기법입니다. 약물 개발 및 품질 관리부터 배터리 구성 요소 범주화, 환경을 오염시키는 미세 플라스틱 식별에 이르기까지 Thermo Scientific Raman 분광분석기를 사용하면 Raman 전문가가 아니어도 분자 구조를 쉽게 특성 분석할 수 있습니다.
제약 분야 고객은 약물 제형 및 개발에서 품질 관리에 이르는 여러 워크플로우 단계에서 Raman을 활용할 수 있습니다. Raman은 시료의 화학적 구조를 빠르게 식별하여 결함 및 오염 물질을 찾아내어 제약 회사가 제품 일관성을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
소비재 시장의 요구사항은 끊임없이 진화하고 있으므로 연구자와 제조업체는 세 걸음 앞서 나가야 합니다. 따라서 폴리머 화합물 연구자들은 복잡한 화합물의 실패 모드, 물질 분포 및 물질 특성을 신속하게 식별할 수 있는 도구가 필요합니다. Raman 분광법은 층상 물질을 비파괴적으로 조사하여 연구자에게 화합물의 구조와 결정화도를 알려주고 1μm 미만의 공간 분해능을 제공합니다.
여러 장비 또는 공유 실험실을 사용하는 연구원들은 특정 분야의 전문가가 되어야 하지만 분석 기법 전문가가 되기에는 시간이 부족합니다. 학술 연구자들은 DXR3 Raman 장비 제품군을 사용하여 새로운 과학 기법을 습득하지 않고도 Raman 분광법, 현미경, 이미징을 사용하여 자신의 연구 분야에서 지식과 명성을 쌓을 수 있습니다. 이 장비 제품군을 사용하면 장비를 설정하고 데이터를 수집하거나 결과를 해석하는 데 전문 지식이 필요하지 않습니다.
반도체 소재의 Raman 분석을 통해 연구자들과 제조업체는 새로운 구성 요소 및 물질의 거동을 신속하게 분석할 수 있습니다. 물질의 응력을 검출하는 Raman의 기능을 통해 신속하고 효과적인 결함 분석이 가능합니다. 이는 제품의 수율과 신뢰성을 개선하려는 전자 제품 제조업체에 매우 중요합니다. DXR3 Raman 제품군은 초기 단계의 연구에서 품질 관리에 이르기까지 전자 제품 연구원 및 제조업체의 요구를 지원하기 위해 광범위한 옵션을 제공합니다.
배터리의 복잡성으로 인해 전기 화학 분석과 물질 특성 분석 기법의 다면적인 조합이 필요합니다. Raman 분광법은 다양한 배터리 구성 요소의 특성 분석에 사용할 수 있는 중요한 분석 기법으로 부상했습니다. 배터리 연구자와 개발자는 속도 성능, 충전 거리, 방전, 안전성을 최적화하기 위해 배터리 구성 요소의 구조 및 물질 변화를 이해할 수 있어야 합니다.
일상 용품과 제조 공정에 플라스틱을 사용하면서 서서히 분해되는 환경과 먹이사슬에 유입되고 있습니다. 학계와 산업계 연구자들은 새로운 분석 기법을 활용하여 환경과 소비재에서 발견되는 미세 플라스틱의 위험성을 평가하고 있습니다. Raman 현미경법을 활용하면 분광학 전문가가 아니더라도 병에 담긴 생수, 해수, 산업 폐기물 등 다양한 출처의 시료에서 미세 플라스틱을 식별, 특성 분석, 정량하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그래핀과 같은 특수 소재의 특성을 파악하려면 비침습적 방법이 필요합니다. 따라서 Raman이 최고의 선택입니다. Raman 스펙트럼과 다양한 물리적 조건 하에서의 거동을 통해 무질서, 가장자리 및 결정립 경계, 두께, 도핑, 변형률, 열전도도와 같은 다양한 물질 특성을 알 수 있습니다.