Search Thermo Fisher Scientific
이미 익숙한 Raman용 Thermo Scientific OMNIC 및 OMNICxi 이미징 소프트웨어를 통해 사용자는 즉시 분석을 시작할 수 있습니다. 사용자 중심 기능을 통해 복잡한 시료에서도 워크플로우를 간단하게 설정하고 실행할 수 있습니다. FTIR 및 Raman 분광분석기용 Thermo Scientific ValPro System Qualification을 사용하여 모든 스펙트럼 참조 및 규정 준수 요구사항을 해결하십시오. Aldrich Raman Condensed Phase Library 및 Cayman Chemical Raman Library를 포함한 Thermo Scientific 라이브러리는 법의학 분석가와 조사관이 일반적인 약물 및 관련 화합물을 빠르게 식별하는 데 도움을 드립니다.
OMNIC 소프트웨어 | 모든 기능을 갖춘 분자 분광법 수집 및 분석 소프트웨어 |
OMNIC 시리즈 소프트웨어 | 시간 기반 데이터 수집 지원 |
OMNIC Array 자동화 소프트웨어 | 마이크로 웰 플레이트 및 유사한 어레이 형식에서 자동화된 데이터 수집 및 수집 후 데이터 분석 |
OMNIC Atlus Particle Analysis 소프트웨어 | 이미지 지향 입자 위치 및 분석 |
OMNIC Atlµs 소프트웨어 | 소프트웨어 제어 방식의 하이퍼스펙트럼 맵핑 및 이미지 분석을 제공 |
OMNIC Spectra | 효율적인 데이터 관리, 데이터 처리 간소화, 강력한 스펙트럼 식별 제공 |
OMNIC Macros\Pro 소프트웨어 | 고급 Visual Basic 프로그래밍용 인터페이스 |
OMNICxi 3D Visualization 소프트웨어 | 공초점 Raman 데이터의 3D 이미지 렌더링 |
OMNICxi Advanced Particle Analysis 소프트웨어 | 자동 입자 식별과 시각적 및 화학적 이미지 분석 |
OMNICxi Raman Imaging 소프트웨어 | 시각적으로 구동되는 화학 이미징 및 분석 소프트웨어 |
ValPro System Qualification 소프트웨어 | 장비 성능 검증을 위한 모든 기능을 갖춘 시스템 적격성 평가 패키지 |
모든 기능을 갖춘 이 분자 분광법 및 분석 소프트웨어를 사용하면 작업 중 선명한 시각적 데이터를 빠르게 수집할 수 있습니다. OMNIC 소프트웨어를 사용하면 미지 시료와 다성분 시료를 자동으로 식별할 수 있습니다. 고급 분석 및 데이터 프레젠테이션에 유용한 다양한 후처리 기능을 제공합니다. 또한 Thermo Scientific OMNIC Atlus Software 솔루션을 사용하면 자동화된 분석을 위한 강력한 맵핑 도구로 시간을 절약할 수 있습니다.
Thermo Scientific DXR3xi Raman Imaging Microscope를 위해 제작된 OMNICxi 소프트웨어는 시각 중심의 화학 이미징 및 분석을 제공합니다. 공초점 Raman 데이터의 3D 이미지를 렌더링하는 옵션도 이용할 수 있습니다. 또한 데이터 사후 처리 및 보고 옵션을 통해 고급 입자 분석을 위한 완전히 자동화된 워크플로우를 선택할 수 있습니다. 당사의 OMNICxi Advanced Particle Analysis 소프트웨어를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
가장 완벽하고 비용 효율적인 방법의 하나인 FTIR 및 Raman 분광분석기용 Thermo Scientific ValPro System Qualification을 사용하여 모든 규정 준수 요구사항을 자신 있게 해결하십시오.
Thermo Scientific Aldrich Raman Condensed Phase 스펙트럼 라이브러리는 법의학자 및 조사관들에게 유용하게 사용되도록 설계되었습니다.
Cayman Chemical Raman 참조 라이브러리에는 Cayman Chemicals에서 획득한 순수 참조 물질을 기반으로 하는 합성 정신활성 물질의 스펙트럼이 포함되어 있습니다.