DXR3 Raman 현미경 개요
사용이 간편한 이 새로운 Raman 현미경을 통해 Raman 데이터에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Thermo Scientific DXR3 Raman 현미경은 고급 이미징 기능을 통해 더 빠르고 안정적인 성능을 제공합니다. 자동 X축 보정을 통해 신뢰성 및 안정성을 개선하여 사용자는 더욱 자신 있게 Raman 데이터를 사용할 수 있습니다. DXR3 Raman 현미경은 새로운 레이저 및 격자(grating)를 통해 속도와 유연성을 제공하며, 제약, 학술, 첨단 폴리머, 미세 플라스틱 등 다양한 분야의 사용에 적합합니다.
DXR3 Raman 현미경 기능
DXR3 Raman 현미경은 견고한 통합 설계로 고성능 공초점 Raman 현미경법을 제공하여 미세 입자를 신속하게 식별하고 분석할 수 있는 새로운 입자 분석 기능을 지원합니다. 자동 정렬 및 보정을 통해 도구 또는 수동 절차 없이 과학적으로 정확한 측정을 보장하며, 움직이는 부품이 없는 고급 분광분석기 설계로 사용이 간단하고 검출 시스템 및 보정이 견고합니다.
DXR3 Raman 현미경은 실시간 미리보기, 자동 형광 보정, 자동 노출, cosmic ray rejection 기능을 제공합니다. 시스템 상태표시기는 시스템이 최적화되어 데이터를 수집할 준비가 되었음을 사용자에게 한눈에 보여줍니다. 또한 세 개 경로의 미세 빔 자동 정렬은 최고 성능과 샘플링 무결성을 유지하며, 레이저 출력 조절은 레이저 수명 동안 일관된 시료 여기를 보장합니다.
다른 기능은 다음과 같습니다.
  • 사전 정렬되어 제 위치에 고정된 각 부품은 자동 인식 및 저장된 정렬 정보를 사용하여 어떤 사용자도 수초 내로 기기 재구성 가능
  • DXR3 Raman 제품군의 모든 장비와 교환 및 공유할 수 있는 레이저 및 기타 부품
  • 선택 사양인 자동 편광 Raman 기능은 화학 정보를 보완하는 구조적 정보 제공
  • 별도의 도구 또는 서비스 엔지니어의 방문 없이도 새로운 파장을 추가할 수 있는 기능
DXR3 Raman 현미경에서의 레이저 안전성
DXR3 Raman 현미경은 개별적으로 class-1 레이저 안전 인증을 받았습니다. (참고: 옵션 사항인 광섬유 액세서리와 기타 일부 옵션 액세서리는 레이저 안전 주의 사항을 지키고 레이저 보안경 착용이 필요한 Class IIIb 레이저 장치입니다.) 레이저를 눈으로 볼 수 있는 경로가 물리적으로 차단되어 있어 레이저 장치를 볼 때 눈이 레이저에 노출되지 않습니다.
DXR3 Raman 현미경을 사용한 DQ/IQ/OQ/PQ 검증
다양한 문서 및 자동 소프트웨어 프로토콜을 포함하여 DQ/IQ/OQ/PQ 검증을 위한 완전한 패키지를 제공합니다. 또한 Omnic D/S 소프트웨어는 21 CFR Part 11을 준수합니다.
DXR3 Raman 현미경 성능 개요
DXR3 Raman 현미경은 이상적인 시료에서 540nm의 분해능의 미세한 공간 분해능과 1.7μm의 미세한 공초점 깊이 분해능을 제공합니다. CCD의 단일 노출로 캡처된 3,500~50cm-1의 전체 스펙트럼 범위로 스티칭 아티팩트(stitching artifacts)를 방지합니다. 532nm 레이저의 경우 스펙트럼 범위를 6,000cm-1까지 확장할 수 있습니다.
DXR3은 다음과 같은 다양한 여기 레이저를 지원합니다. 455nm, 532nm 고휘도, 532nm 고출력, 633nm 고휘도, 633nm 고출력, 785nm 고휘도, 785nm 고출력. 모든 여기 레이저에 대해 자동 형광 교정 기능 제공.
이 현미경은 또한 연구 품질의 Olympus 관측 광학부를 제공합니다. 또한 자동 강도 보정은 장비 간 또는 서로 다른 여기 레이저 간 비교할 수 있는 스펙트럼을 생성하며, 다차원 파장 보정은 전체 스펙트럼 범위에서 정확한 파장 보정을 제공합니다.
DXR3 Raman 현미경의 독점적인 삼중 분광기는 탁월한 피크 형상을 제공하며 모든 파장에서 초점을 유지합니다. 사용자는 공초점 모드와 고에너지 수집 모드 간에 소프트웨어로 제어되는 전환 기능을 활용할 수 있습니다. 자동 우주선(cosmic ray) 차단을 위한 독점 알고리즘과 고품질 레이저 라인 필터가 아티팩트 없는 스펙트럼을 보장합니다.
기타 성능 특징에는 다음이 포함됩니다.
  • 레이저 편광 소멸로 혼란을 줄 수 있는 시료 방향 효과 방지
  • 레이저 출력을 능동적으로 모니터링하고 레이저 수명 동안 그리고 레이저 교체 후에도 재현 가능한 레이저 여기 출력을 보장하는 레이저 출력 조절기
  • 여러 여기 레이저의 격자(grating)를 공유하는 시스템의 성능 저하를 방지하기 위해 각 여기 레이저에 최적화된 격자(grating)
  • 시스템을 새것과 같은 상태로 유지할 수 있는 독점적인 자동 정렬 기능
  • 독점적인 Smart 백그라운드로 CCD 암흑 에너지(dark energy) 프로파일을 자동으로 제거
법의학
법의학 — 미세 증거물 및 불법 약물 식별
제약
제약 — 다형체, 미립자 오염물, 확산 연구
태양광
태양광 — 실리콘 결정화도 분석 및 광전지 소재의 특성 분석
폴리머
폴리머 — 이물질 및 젤 결함, 풍화 효과, 래미네이트의 결합층, 결정화도
나노 기술
나노 기술— 그래핀, CNTs, DLC 코팅 및 기타 나노 구조 특성 분석
보석학
보석학 — 유색 보석의 신속한 식별, 천연 및 합성 다이아몬드의 구별, 이물질 및 불순물 특성 분석”
학술 연구
DXR3 Raman 현미경은 재료 과학, 생물학 연구 및 다양한 응용 연구 분야에 유용합니다.
DXR3 Raman 현미경에 대한 추가 응용 분야는 다음과 같습니다. 안료, 수지, 유약, 잉크를 식별하고 특성 분석하는 예술품 복원 및 보존, 뿔, 껍질, 뼈, 도자기 유물을 특성 분석하는 고고학, 표면의 미립자 및 작은 특징을 특성 분석하는 고장 분석 등입니다.
DXR3 Raman 현미경 리소스