Search Thermo Fisher Scientific
Raman 분광법의 기본 원칙과 이 기술을 연구, 분석, QA/QC 작업에 적용하는 방법을 알아보십시오. 기초 Raman 튜토리얼, 시료 응용 분야에 대한 고급 Raman 웨비나, Raman 스펙트럼 분석에 대한 자신감을 키우기 위한 유용한 장비 가이드를 찾아보십시오.
Raman 분광법에서 미지의 물질 시료에 단색(단일 파장 또는 단일 주파수) 레이저 광을 비추면 레이저 광이 흡수, 투과, 반사 또는 산란할 수 있습니다. 시료에서 산란되는 빛은 시료의 분자와 광선의 탄성 충돌(Rayleigh 산란) 또는 비탄성 충돌(Raman 산란)로 인해 발생합니다. Rayleigh 산란광의 주파수(파장)는 입사 레이저 광선과 동일하지만, Raman 산란광은 시료 내 분자 결합의 진동 주파수에 해당하는 서로 다른 주파수로 시료에서 반환됩니다.
여기에서 당사의 Mike Bradley 교수의 동영상 튜토리얼을 확인할 수 있습니다.
Raman 분광법의 원리를 살펴보십시오. 에너지 수준부터 시작하여 여기, 산란, 간섭에 관해 살펴봅니다.
여러 레이저를 제공하는 이유와 FT-Raman이 형광을 방지하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.
쌍극자 대 분극도를 포함한 Raman의 기본 원칙을 살펴보십시오.
편광 레이저 및 분석기를 사용하여 분자에 대해 더 많은 것을 알 수 있는 방법을 알아보십시오.
지금까지 학습한 내용을 결합하여 이제 Raman 분광분석기를 만들 수 있습니다!
이제 특정 Raman 응용 분야에 관한 웨비나를 시청하여 Raman 스펙트럼 분석을 어떻게 활용할 수 있는지 알아보십시오.