Search Thermo Fisher Scientific
금을 비롯한 기타 귀금속의 높은 가격 및 변동성으로 인해 구매, 판매 또는 재활용된 제품의 가치 판정에 있어 기존 귀금속 검사 방법에 소요되는 시간 또는 잠재적 부정확성이 미치는 영향을 고려해야 합니다. 정확하고 신뢰성 있는 검사 결과는 귀금속의 가치 판정에 변동성(및 주관성)을 제거하여 공정한 거래를 보장해 줍니다. 이제는 많은 업체에서 자신들의 매장에서 유통되는 귀금속을 위해 빠르고 정확하면서 가장 중요하게는 비파괴적 분석을 실행하는 Thermo Scientific Niton 휴대용 x-선 형광(XRF) 분석기를 사용합니다. Niton 금(gold) 분석기는 귀금속에 포함된 모든 성분의 정확한 캐럿 중량 및 비율을 신속하게 제공하고 불꽃시험(fire assay)에 비견되는 정확도로 비표준, 기준 캐럿 미만 또는 고도로 위조된 금도 쉽게 식별해 줍니다.
Niton DXL 및 Niton XL2 귀금속 분석기는 당사가 소유권을 가진 Thermo Scientific AuDIT 금도금 검출 기술을 적용합니다. AuDIT(Au/gold Detection & Identification Technology(금(Au) 감지 및 식별 기술)) 소프트웨어의 몇 가지 독립적이면서 상호 보완적인 방법은 동시에 작동하면서 도금된 표층의 금 농도에 상관없이 해당 금 제품이 도금되었을 가능성을 알려 줍니다. AuDIT 기술은 금도금한 은을 비롯하여 금도금한 구리, 강철, 텅스텐 및 기타 금이 아닌 모든 기질에 적용됩니다.
비파괴적 귀금속 순도 분석에 대해 자세히 알아보십시오.
American Jewelry and Loan의 Seth Gold(2013년 올해의 NPA 전당포 업자상 수상자이면서 리얼리티 TV쇼 등장 인물)가 전당포 업자에게 왜 금 검사기(gold tester)가 반드시 필요한지에 대해 설명합니다.
금 검사가 얼마나 쉬워졌는지 확인하십시오. 금을 비롯한 모든 귀금속의 즉석 분류와 평가를 위해 x-선 금속 분석기의 버튼을 한 번만 누르거나 간단하게 트리거를 당기기만 해도 정확한 순도 분석 결과를 얻을 수 있습니다.