Search Thermo Fisher Scientific
금속 분야를 위한 업계 표준 분석 솔루션인 OES(광학 방출 분광학)는 광범위한 금속 및 합금(Ag에서 Zn까지) 분석을 위해 폭넓게 사용되고 있습니다. 이 기술은 금속 생산의 공정 및 품질 관리를 위한 이상적인 기술이며, 주조 공장 생산 현장에서 일상적으로 직접 적용되고 있습니다. OES는 작동 처리량에 미치는 영향을 최소화하면서 미량 레벨까지 합금의 원소 구성을 분석할 수 있는 기능을 제공하여 1분 안에 최대 40개의 개별 합금 원소에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 판독값을 보장합니다. 또한 고급 OES 방법을 사용하여 비금속 포함 여부를 조사할 수도 있습니다.
귀하가 속한 산업분야에서의 OES 사용에 대해 자세히 알아보려면 써모피셔 사이언티픽의 전문 세일즈 담당자와 상담하십시오.
광 방출 분광학(OES)은 금속과 합금의 원소 구성을 측정하는 데 널리 사용되는 시험 분석 기법입니다. 흔히 스파크 OES라고 부르는데, 금속 샘플에서 표면 물질을 수축시켜 고유 특성을 가진 광학적 방출을 발생시키기 위해 전기 스파크가 사용되기 때문입니다. 여기에는 일반적인 OES 분석기의 두 가지 기본 구성 요소 중 첫 번째 구성 요소인 전기 소스가 사용됩니다.
전극은 일반적으로 OES 시스템에서 표면 물질이 절연 지점까지 가열되도록 하는 고전압 전기 방전을 생성하는 데 사용됩니다. 기화된 분자는 전기 아크 또는 스파크에 의해 생성된 아르곤 플라즈마에 의해 여기됩니다. 이로 인해 자외선(UV)과 가시광선 범위 내에서 원소별로 특정 빛을 방출하게 됩니다. 여러 개의 방출선이 존재하지만, 샘플에 존재하는 원소와 그 농도에 의해 결정되는 파장의 전체 스펙트럼으로 구성되어 있습니다. 이 스펙트럼을 이해하려면 두 번째 기본 구성 요소인 광학 시스템이 필요합니다.
스파크 공정에서 발생하는 빛은 광학 시스템을 향하며 회절 격자를 사용하여 분광기 하우징 내의 진공 영역을 통해 분산됩니다. 이러한 신호는 CCD(charge-couple device) 디텍터 또는 PMT(photomultiplier tubes)를 통해 획득 및 전기 신호로 변환됩니다. CCD 디텍터는 일반적으로 수집된 스펙트럼에서 직접 관심 파장의 신호를 얻는 반면, PMT는 광자를 전기 신호로 변환하고 보정 곡선을 사용하여 농도로 변환합니다.
스파크 OES 분석은 뛰어난 정확도와 정밀도로 분석하려는 금속의 모든 원소를 가장 빠르게 측정할 수 있는 방법을 제공합니다. 스파크 OES로 분석하기에 이상적인 금속과 합금들로는 철(Fe)과 강철, 알루미늄(Al), 구리(Cu), 코발트(Co), 마그네슘(Mg), 니켈(Ni), 주석(Sn), 티타늄(Ti), 다양한 귀금속 등이 있습니다. 이러한 탁월한 정밀도와 더불어 스파크 OES는 사용이 편리하고 유지관리가 용이하기 때문에 금속 공정 분야에서 가장 흔히 사용되는 분석 기법입니다. 샘플 준비는 빠르고 쉬우며, 일반적으로 표준 연삭기나 밀링 기계를 사용하여 수행되며, 매우 높은 처리량(하루 최대 400개의 샘플)을 분석할 수 있다.
이러한 각각의 구성 요소는 스파크 OES를 금속 샘플 분석에서 가장 높은 신뢰성 기법 중 하나로 만드는 데 있어 매우 중요합니다. 금속 생산(금속판, 시트, 튜브 등)의 완제품 및 반제품 테스트에 널리 사용되며, 현장에서 1차 및 2차 금속 생산 공정의 용해 샘플을 검사하는 데 사용될 수 있습니다.
고객 추천: ARL iSpark OES – 프랑스 ArcelorMittal
ARL iSpark 분광분석기를 이용한 광학적 방출 해석
OES용 ARL SMS-2300 자동 금속 분석기
고품질 금속분석을 위한 OXSAS 광 방출 분석 소프트웨어
강철 생산 자동화공정을 최적화하기 위한 OES용 로봇기반 자동화솔루션
ARL QuantoShelter 자동 금속 분석기
스파크-OES는 금속 및 합금 제조 공정의 핵심 기술로, 생산 주기 전반에 걸쳐 고형 금속 샘플의 화학적 함량에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 혁신적인 ARL 제품군 중 강력하고 정밀한 OES 분광분석기를 선택할 수 있으며, 주조 공장에서 롤링 밀에 이르는 다양한 분석 요구를 충족시켜드립니다.
당사의 독점적인 OES 제품으로는 ARL easySpark와 ARL iSpark Series가 있습니다. 강철 및 강철 주조 공장 및 주조 공장의 어려운 작업 환경에 맞게 조정되어 귀사의 품질 요구 사항과 생산성 목표를 충족하는 데 필요한 속도와 정확성을 제공하고 있습니다.
당사의 OES 제품군에 대한 소개자료를 확인하십시오.
Thermo Scientific ARL iSpark OES는 일상적인 원소 분석에서 금속 연구 및 개발에 이르기까지 자동차, 항공 및 가전 산업의 1차 금속 생산자, 주조 공장, 원단 제조자, 외부 실험의뢰기관 및 금속 재활용 업체가 찾는 솔루션을 제공합니다. ARL iSpark 금속 분석기는 높은 수준의 기능과 사양을 제공하여 고객의 생산성과 품질 목표를 달성하도록 지원합니다.
ARL easySpark 금속 분석기는 다른 산업 중에서도 자동차, 항공, 우주항공 및 소비자 제품용 부품을 생산하기 위해 고품질의 비용 효율적인 OES 분석을 필요로 하는 금속 산업 내 중소 공장 및 연구소의 도전과 요구에 부응하기 위해 설계되었습니다.
Drive process control laboratory efficiencies in the metals and mining industries with the Thermo Scientific ARL SMS-3500 Automation for Twin OES or XRF, a complete laboratory workflow automation solution. Primary metals producers' laboratories typically run two fully duplicate and separate spectrometry lines to assure fast response times when several urgent samples must be processed at the same time. The ARL SMS-3500 system is an affordable alternative. The automation of multiple spectrometers and preparation machines with the ARL SMS-3500 system offers reduced sample analysis cost, increased sample throughput, better reproducibility and higher quality results for users requiring more comprehensive and integrated automation solutions in the metals and mining industries.
ARL iSpark OES
ARL easySpark OES
당사는 OES 기본 이론, 기술 및 응용 분야를 요약한 OES Quick Guide 포스터와 OES 주기율표 포스터를 제공하고 있습니다. 지금 무료로 다운로드하십시오!