Search Thermo Fisher Scientific
X선 회절(XRD)은 비파괴적으로 재료 샘플로부터 상세한 상(phase) 및 구조 정보를 획득하는 데 가장 효과적인 도구 중 하나입니다. Bragg의 법칙(λ = 2d sinθ, λ: 파장, d: d 간격, θ: 회절각)에 따라 1차 X선 빔의 회절각을 측정함으로써 샘플 내의 다양한 화학 물질, 위상 및 구조를 특성화하고 식별할 수 있습니다. 이는 다결정 재료의 구조적 특성화와 관련된 연구 및 산업 분야에 이상적입니다.
독립형 XRD 솔루션은 응용 재료, 제약, 반도체 등 다양한 분야에서 일상적으로 사용됩니다. 일상적인 원자재(시멘트, 금속 등)의 품질 보증 및 제어를 위해 통합된 X선 형광 XRD(XRF-XRD) 계측기가 종종 선호됩니다.
XRD(XRD) 또는 XRF-XRD를 사용하는 방법에 대해 자세히 알고 싶으시면 저희 팀원과 상담하시기 바랍니다.
X선 회절(XRD)은 솔리드 스테이트 과학의 기초 기술로서 관심 있는 샘플의 화학 조성과 구조 배열에 대한 독특한 통찰력을 제공합니다. 관련 데이터는 Bragg의 법칙에 따라 회절 각도에 대해 음극선 튜브에 의해 생성된 기본 X선 빔의 강도를 측정하여 얻습니다. 따라서 특정 샘플을 분석하기 위해 다양한 변속기 반사 지오메트리를 배치할 수 있습니다. 따라서 움직이는 파트가 필요합니다.
회절은 가장자리를 넘거나 조리개를 통과한 후 한 줄기 빛이 밖으로 퍼져 나가는 광학 과정입니다. 이것은 원자 수준에서 일어납니다. 원자핵을 공전하는 전자가 존재하는 전자의 수에 따라 규칙적으로 빛을 흩뿌리기 때문입니다. 결정체와 다결정 물질에 있는 원자들은 주기적으로 배열되는데, 이것은 그것들이 적절한 단파장의 빛을 구조적으로 간섭하여 회절 패턴을 만들 수 있다는 것을 의미합니다. X선은 이런 방식으로 흩어질 수 있을 만큼 짧습니다.
XRD 테스트에서 샘플은 챔버 내에 배치되고 관련 회절 기하학(즉, Theta-Theta Bragg-Brentano)에 의해 정의된 각도로 1차 X선을 조사 받습니다. 파우더 XRD에 사용되는 가장 일반적인 방법은 Bragg-Brentano 기하학이며 XRPD라고도 합니다. 여러 개의 움직이는 부품에 의존하여 샘플로부터 2차 산란 X선을 탐지하여 완전한 회절 패턴을 얻습니다. Bragg의 법칙이 충족되었다면, 1차 X선이 샘플과 상호작용할 때 그것은 확산되어 검출기에 의해 획득될 수 있는 2차 X선을 생성합니다. 이것은 시료의 고유한 결정 구조의 특징인 회절 패턴을 생성합니다. 실시간 위치 감도 검출기가 장착된 디프랙토미터는 열역학적 변화에 따른 상 변화 등 훨씬 더 역동적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
연구자는 XRD 패턴을 사용하여 상 함량의 지문과 같은(사용 가능한 데이터베이스의 기존 데이터와 상대적인 강도 및 반사의 위치를 비교해야 하는) 다양한 구조 조사를 수행할 수 있습니다. 이것은 일련의 산업 공정에서 상 제어를 위해 가장 널리 받아들여지는 선별 방법 중 하나입니다.
파우더 XRD는 수많은 다양한 샘플 유형의 상 함량에 대한 최첨단 통찰력을 제공하여 제조 품질 관리 및 일상적인 학술 연구의 우수성을 위한 토대를 제공합니다. 이렇게 다양한 적용 분야에 사용되기 위해서는 뛰어난 수준의 다용성이 필요합니다. Thermo Fisher Scientific은 넓은 적용 분야에 걸쳐 진정한 정밀도를 제공하기 위해 회절 기하학, 광학 및 연구용 액세서리을 사용하여 파우더 XRD 장비의 품질 및 유연성에 대한 기준을 세웠습니다.
Thermo Fisher Scientific의 파우더 X선 회절 분광기는 컴팩트한 벤치탑 형태와 풀스케일 XRD 솔루션을 모두 갖춘 신뢰할 수 있는 ARL EQUINOX 시리즈로 제공됩니다.
Thermo Scientific ARL EQUINOX 100 XRD는 QA/QC, 학술용 및 일반 실험실용 X선 회절 분석을 위해 설계된 XRD 솔루션 입니다. 기존의 회절기 공간의 3분의 1을 차지하는 이 독립형이며 이동가능한 벤치탑 분광기는 진정한 유연성을 제공합니다. 외부 수냉이 필요하지 않으며, 표준 전기 콘센트에 연결됩니다.
Thermo Scientific ARL EQUINOX 1000 XRD를 사용하여 단순하면서도 강력한 벤치탑 XRD에서 실시간 측정을 수행할 수 있습니다. QA 적용 분야 및 일상적인 X선 회절 연구를 위해 설계된 이 고출력 XRD 장비는 고해상도 성능을 제공하면서도 유지보수가 자유로우며, 단순화된 작동을 제공합니다.
Thermo Scientific ARL EQUINOX 3000 XRD를 사용하여 빠르고 정확한 측정을 수행할 수 있습니다. 해당 장비는 연구용도로 적합하며 고해상도 검출기, 더 큰 샘플 영역 및 X선 소스 선택 기능을 제공합니다. 대형 샘플 컴파트먼트는 furnace, 자동 샘플러, 대형 어셈블리 등을 포함한 모든 샘플 및 모든 샘플 처리 장치를 수용합니다.
ARL EQUINOX 100: QA/QC, 교육용 및 일상적인 애플리케이션을 위한 경제적이고 이동 가능한 소형 벤치탑 XRD 시스템
ARL EQUINOX 3000: 고해상도 검출기, 큰 샘플 영역 및 X선 소스의 선택기능 제공으로 빠르고 정확한 측정을 위한 연구급 회절 시스템
ARL EQUINOX 100 XRD 데모
X선 회절(XRD)에서 시료에 의해 분해되는 X선의 강도는 회절 각도에 따라 측정됩니다.
독립형 XRD 장비는 재료의 구조적 특성화를 다루는 연구와 산업 모두에서 널리 사용됩니다.
X선 회절 Quick Guide 포스터에는 XRD 기본 이론, 기술 및 주요 적용 분야에 대한 설명이 요약되어 있습니다. 지금 무료로 다운로드하세요!