HDI-X-Ray-Fluorescence-XRF-270x195
XRF 기본 이론
금속 및 광물의 화학적 분석을 위한 일상적인 솔루션인 X-선 형광 분석(XRF)은 고유한 XRF 스펙트럼을 기반으로 샘플의 원소 구성(미량에서 % 레벨까지)에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공합니다. 이러한 스펙트럼은 현장에서 휴대용 XRF 분석기를 사용하여 얻을 수 있으며 즉각적인 성분 분석을 제공합니다. 휴대용 XRF는 고철 분석과 같은 즉각적인 피드백을 필요로 하는 어플리케이션을 위한 솔루션입니다. 보다 강력한 품질 보증 및 품질 관리(QA/QC)를 위해서는 EDXRF와 WDXRF의 두 가지 주요 유형으로 구분되는 실험실 기반 XRF 분석이 필요합니다 .
편리한 front-end 분석 도구인 EDXRF(에너지 분산형 XRF)는 전처리 준비가 거의 없는 불규칙한 샘플도 빠르고 쉽게 분석할 수 있습니다. 한편 WDXRF(파장 분산형 XRF)는 뛰어난 감도와 높은 분해능으로 인해 광범위한 용도에 적용 가능한 표준 시험 방법입니다.
어떤 XRF 분석 방법이 귀하의 분야에 적합한지 알아보려면 경험이 풍부한 저희 영업담당자와 상담하십시오.
써모피셔 사이언티픽 담당자에게 문의
XRF 란 무엇인가?
X선 형광 분석(XRF)은 기본 X선과 물질 간의 고유한 상호 작용을 이용하는 기술입니다. 모든 물질은 원자들로 이루어져 있고 모든 원자의 중심에는 핵이 있는데, 이는 양성자(+전하)와 중성자(전하 없음)를 가지고 있으며 양전하입니다 전자(-ve charge)는 쉘이라고 알려진 이산 퀀텀으로 핵 주위를 돕니다. 전자의 음전하가 핵의 양전하를 균형있게 하여 원자핵을 중립으로 만듭니다. 이것은 X선과 같은 외부 에너지를 조사함으로써 바뀔 수 있습니다. X선은 매우 짧은 파장을 가진 빛의 하위 가시파이기 때문에 물질의 구성과 밀도에 따라 물질을 통과하는 동안 흡수되며 매우 높은 에너지를 가지고 있습니다.
원자가 충분한 에너지로 X선에 부딪히면(즉, 원자의 껍데기 결합 에너지를 초과하면) 가장 안쪽 궤도 껍질 안에 있는 전자가 배출되어 빈 공간이 생깁니다. 더 높은 원자 궤도에서 온 전자는 이 낮은 에너지 상태의 빈 공간으로 떨어질 것입니다. 이것은 전자의 두 양자 상태 사이의 특정한 에너지 차이와 같은 형광 또는 이차 X선의 형태로 에너지의 배출을 야기합니다.
이차 X선은 주기율표의 개별 원소에 특화되어 있습니다. XRF를 통해 샘플을 분석하면, 존재하는 모든 원소가 스펙트럼의 형태로 이러한 고유한 X선 신호를 방출합니다. 원소 지문이라고도 하는 이 스펙트럼은 EDXRF와 WDXRF 분석법의 핵심입니다.
판독 가능한 XRF 스펙트럼을 얻는 것은 여러 가지 한계(Rayleigh 또는 Compton 산란, 스펙트럼 효과, 매트릭스 효과 등)에 의해 복잡해질 수 있습니다. 결과의 정확성을 보장하기 위해 경험적 교정 또는 기본 매개변수(FP) 분석을 수행하는 것이 중요한 경우가 많습니다.
EDXRF 분석에서 판독치에 존재하는 여러 원소의 특성 X선은 직접 여기(2D 광학) 또는 간접 여기(3D 광학)을 사용하여 완전한 형광 에너지 스펙트럼으로 분리됩니다. 아래 양식을 사용하여 가이드 포스터를 다운로드하면 이러한 각 요소별 기하학적 특성에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. EDXRF 기술은 정성적 또는 정량적 분석을 위해 전체 원소 그룹을 동시에 처리하도록 설계되었으며 휴대용 분석 및 실험실 기반 분석 진행시 사용할 수 있습니다. 따라서 EDXRF는 거의 모든 모양과 크기의 샘플을 분석할 수 있습니다.
WDXRF는 고해상도 애플리케이션(약 15-150 eV)과 낮은 원자 질량 원소 및 희토류 분석 등에서 EDXRF 보다 선호됩니다. WDXRF는 전체 스펙트럼을 처리하는 대신 결정과 일련의 광학 구성요소(콜리메이터, 광학 인코더, 검출기 등)를 사용하여 형광 신호를 개별 파장으로 분리합니다.
EDXRF와 WDXRF는 모두 자체적인 강력한 솔루션으로, 금속 및 합금 제조, 석유화학, 과학수사, 식품 분석, 환경 분석 등과 같은 다양한 주요 적용 분야에서 사용되고 있습니다.
워크플로우 프로세스의 여러 포인트에서 재료의 원소 구성을 이해하면 해당 산업의 새로운 분석과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 써모피셔 사이언티픽은 적용분야와 상관없이 귀사의 재료를(분석하고자 하는 샘플) 이해할 수 있도록 제품, 서비스 및 기술을 제공합니다. 다음에서 XRF용 리소스 목록을 참조하시기 바랍니다.
XRF 제품 가이드
프로세스 및 품질 관리를 위한 정성 및 정량적 분석을 제공합니다. 실험실 기반 XRF 시스템은 모든 종류의 재료와 샘플 유형을 분석할 수 있습니다.
에너지 분산형 X선 형광분석(EDXRF)와 파장 분산형 X선 형광분석(WDXRF)은 분석 화학자의 툴킷에서 가장 강력한 도구 중 하나이며, 단지 버튼을 눌러 샘플의 고유한 원소 지문을 분석에 사용할 수 있게 합니다. 써모피셔 사이언티픽은 두 가지 방법을 모두 활용하여 유연한 실험실 기반 XRF 및 휴대용 XRF 솔루션을 통해 가능한 한 광범위한 고객 요구사항을 충족시켜드립니다. 이러한 기술은 현재 지구 탐사, 식품 연구, 제조, 고철 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.
써모피셔 사이언티픽은 독립형 분석 솔루션으로 혹은 다른 분석 기술과 결합된 형태로 실험실 기반 XRF 및 휴대용 XRF제품을 제공합니다.
여기에서 X선 전체 제품 포트폴리오를 확인하십시오.  제품브로셔: XRF Product Range
 }eBook: 연구실에서 사용되는 XRF 기술을 다운로드하십시오.
ARL PERFORM'X Sequential X-Ray Fluorescence Spectrometer
X선 형광 분석법을 통해 샘플 표면 매핑과 작은 스폿 분석을 함으로써 광범위한 적용 분야에서 분석 과제를 해결할 수 있습니다.
  • 고체, 융합된 비드, 분말 또는 액체로 Be 에서 Am 까지 분석
  • 하위 ppm에서 100%까지의 광범위한 다이나믹 레인지
  • 제너레이터 전원 선택
  • 0.5mm까지 가능한 작은 스폿 기능
  • 고급 샘플 매핑 기능
ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer
파장 분산형 X선 형광 분광법을 사용하는 석유, 시멘트 및 슬래그 산업에서 광범위한 원소 분석 과제를 해결하십시오.
  • 고체, 융합된 비드, 분말 또는 액체로 O 에서 Am 까지 분석
  • F부터 Fe에 대한 최고의 민감도로 시멘트, 슬래그, 세라믹, 장석, 유리, 광석 및 광물의 정밀한 분석 가능
  • 프로세스 제어 및 일반 실험실의 일상적인 분석에 이상적
  • 낮은 전력 소비량, 통합 진공 펌프, 최소한의 현장 요구 사항
ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer
강력한 X선 형광 기술을 사용으로 샘플의 비파괴 분석을 위한 연구 및 제조 분야에서 가장 어려운 분석 작업을 수행합니다.
  • 모든 형태, 유형 또는 구성의 샘플에서 F(불소)부터 Am(아메리슘)까지 분석합니다.
  • 비용 효율적인 독립형 XRF 솔루션입니다.
  • 연구, 과학 수사, 환경 분석, 규정 준수 및 품질 관리를 위해 실험실에서 널리 사용됩니다.
  • 여러 포인트 분석을 위한 큰 샘플 챔버
  • 샘플 이미징 및 조절가능한 빔 사이즈
ARL 9900 Simultaneous-Sequential XRF Series
하나의 장비에 통합되어 있는 완전한 동시 및 순차적 기능을 통해 비용을 절감하고 산업 프로세스에서 품질 관리를 수행할 수 있습니다.
  • 고체, 융합된 비드 또는 압착 가루로 Be(베릴륨)부터 Am(아메리슘)까지 분석합니다.
  • 탁월한 속도, 정밀도 및 광-원소 감도가 특징입니다.
  • 고니오미터, 모노크로메이터 및 XRD 시스템을 선택하여 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있습니다.
  • 필요한 분석 속도에 따라 제너레이터 전원을 선택합니다
  • 샘플 위에 X선 튜브를 사용하여 샘플을 안전하고 안정적으로 로딩합니다.
주요 XRF 비디오
ARL QUANT’X EDXRF Spectrometer: 다양한 연구소의 광범위한 샘플에 대해 주, 부 및 미량 원소를 정량화합니다.
ARL OPTIM’X WDXRF Spectrometer: 모든 유형의 미지 시료의 정성적/정량적 특성화를 위한 순차/동시 분석 기능을 갖춘 컴팩트 WDXRF
ARL PERFORM’X Sequential XRF Spectrometer:­ X선 형광 분석법으로 다양한 용도에서 샘플 표면 매핑 및 작은 스폿 분석을 위한 분석 과제를 해결합니다.
ARL 9900 Simultaneous WDXRF 및 통합 XRD 시스템을 통해 원소 및 구조 분석을 수행할 수 있습니다.
고급 ARL PERFORM’X WDXRF Spectrometer:  FLUXANA 적용사례
ARL PERFORM’X WDXRF Spectrometer: 분광계 내부의 3D 애니메이션
XRF 포스터 - Quick Guide 및 WD/EDXRF 주기율표
XRF downloads - quick guide and periodic poster
XRF 기본 이론, 기술 및 주요 적용분야를 요약한 X선 형광 분석 빠른 가이드 포스터와 에너지 분산형 XRF 및 파장 분산형 XRF용 주기율표 포스터를 제공합니다. 지금 무료로 다운로드하세요!
포스터 다운로드