Search Thermo Fisher Scientific
새로운 single-nucleotide polymorphism(SNP)의 발견은 식물 유전형 분석(genotyping)에 있어서 중요하며, 이는 핵심 작물의 marker-assisted selection 프로그램을 위한 많은 후보 마커를 제공할 수 있도록 도와줍니다. 유전체학 접근법은 다양한 종 개발과 작물 개량을 가속화하는 데 매우 유용합니다. 유전체학 도구는 QTL과 양호한 형질 및 유해한 형질의 검출, 양호한 대립 유전자의 식별 등을 지원할 수 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 식물육종과 생산성 목표 달성을 촉진하는 다양한 유전체학 도구와 리소스를 제공합니다.
Applied Biosystems AgriSeq 염기서열분석을 통한 표적 유전형 분석(GBS) 솔루션은 비용 대비 효과적이고 유연성 있는 방식으로 식물 유전형에 대한 고처리량 분석을 가능하게 합니다. 매우 효율적인 복합 분석 화학을 활용하여 수만개의 유전자좌를 단일 반응에서 동시에 표적화하고 효율적으로 증폭할 수 있습니다. 그런 다음 Next-Generation Sequencing(NGS)을 위해 라이브러리 처리가 실행되며, 이때 동일한 실행에서 수백개의 시료에 바코드가 지정되고 염기 서열이 분석됩니다. 데이터 포인트별 매우 낮은 비용으로 고품질 NGS 데이터로부터 하루에 최대 2.6백만개의 유전형을 생성할 수 있는 AgriSeq 표적 GBS는 식물 연구의 진전을 위한 미래 기술을 대표하는 제품입니다.
AgriSeq 화학은 50–5,000개 마커의 SNP 패널 분석을 위해 설계되었습니다. 관련성 있는 마커를 표적화할 수 있도록 설계된 맞춤형 패널은 다양한 종 개발 및 작물 개량을 가속화하는 데 도움을 줍니다. 당사의 농업유전체학 생물정보학 전문가들로 구성된 전담 팀은 옥수수, 콩, 토마토, 면화, 오이, 시금치 등등의 식물에 대해 다양한 패널 설계 작업을 성공적으로 수행해 오고 있습니다.
당사의 어레이 기반 유전형 분석(genotyping) 솔루션은 식물과 동물의 복잡한 유전 형질의 식별, 검증 및 스크리닝에 이상적입니다. 당사의 사전 설계된 다양한 어레이 중에서 선택이 가능하며 고객이 필요한 경우 특정 연구에 적합한 어레이를 맞춤형으로 제공합니다.
제품 | 마커 개수 | 어레이 형태 | 카탈로그 번호 | 가격 |
Axiom Citrus HD Genotyping Array(Citrus15 AX1) | 702,244 | 96-어레이 | 550729 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Citrus HD Genotyping Array(Citrus15 AX2) | 702,198 | 96-어레이 | 550730 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Citrus Genotyping Array | 58,433 | 384-어레이 | 550775 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Peanut Genotyping Array | 47,837 | 384-어레이 | 550846 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Peanut Genotyping Array | 47,837 | 미니 96-어레이 | 550865 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Rose Genotyping Array | 137,786 | 96-어레이 | 550450 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Rye Genotyping Array | 600,843 | 96-어레이 | 550535 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Strawberry Genotyping Array (i35) | 34,260 | 384-어레이 | 550767 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Strawberry Genotyping Array (i35) | 34,260 | 미니 96-어레이 | 550827 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
Axiom Tomato Genotyping Array | 51,214 | 96-어레이 | 550497 | 영업 담당자에게 문의하기 › |
이 어세이는 어떤 유전자에서도 다형성을 검출할 수 있는 유연성 높은 기술을 제공합니다. Applied Biosystems Custom TaqMan Assay Design Tool을 사용하여 당사의 보안 어세이 설계 파이프라인에 표적 염기 서열을 제출하면 원하는 맞춤형 어세이를 생성할 수 있습니다. 이 파이프라인은 제조 및 어세이 성능 데이터로부터 추론된 경험적 규칙을 통해 수백만개의 어세이 설계를 성공적으로 생성해 왔습니다. TaqMan 어세이는 당사의 모든 Real-Time PCR 장비에서 실행하거나 Array Tape 플랫폼과 같은 타사 시스템에서 엔드포인트 어세이로 사용할 수 있습니다.