rigid_containment_230x195px
공정 시간 감소 및 유연성 개선
Thermo Fisher의 생물공정용 콘테이너 시스템은 표준 옵션과 맞춤형 옵션을 선택할 수 있고 다양한 용도, 크기, 연결 시스템에 사용할 수 있습니다. 생물공정용 컨테이너 및 백(bag), 매니폴드 어셈블리, 외부 지지 용기, 일회용 바이오리액터, 일회용 믹서 외에도 모든 바이오프로덕션에 사용되는 멸균/비멸균 생물공정용 제품들을 전반적으로 제공합니다.
활성 제약 물질(API) 및 벌크 중간 생성물의 저장 및 운반을 위해 특별히 디자인되었으며, Thermo Scientific Nalgene 생산 제조용 병 및 카보이는 누액 방지* 기능이 있어 민감한 액체, 버퍼, 배지 등의 저장에 사용될 수 있습니다.
경질(rigid) 용기의 장점
경질의 용기는 PC, PETG, PP, LDPE 및 HDPE 재질로 30mL ~ 50L의 용량 범위에서 제공됩니다. 다양한 규제 관련 문서를 통해 당사의 제품이 까다로운 생명공학 요건을 만족하며 실제 공정에서 당사 제품 시행시 시간과 비용이 절감됨을 확인할 수 있습니다. Thermo Scientific Nalgene 다단계 저장 포트폴리오는 해당 애플리케이션에 적합한 제품 품질의 선택을 가능하게 합니다. 단계적 포트폴리오의 장점:
  • 낮은 미립자 농도: USP <788> 규정준수를 통해 오염 가능성을 줄여 고가의 내용물이 손실될 가능성을 감소시켜 줍니다.
  • 개선된 포장: 3겹 포장으로 클린룸 환경으로의 입실을 용이하게 합니다.
  • 멸균 처리 및 바로 사용 가능: 검증, 세척, 포장 및 멸균 필요성이 줄어들어 리소스를 절감할 수 있습니다.
주요 제품
애플리케이션에 맞는 최적의 용기 선택 방법
용기의 청결도는 매우 중요합니다. 서로 다른 청결도 및 검증 옵션과 그 영향에 대한 이해는 제품의 무결성(integrity)을 손상하지 않는 고품질 제품을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 바이오 제약 제조 애플리케이션에 맞는 용기 선택 시 고려해야 할 사항을 확인해 보십시오.
인포그래픽 다운로드
* 당사의 누출방지 밀봉 제품에 대한 보증은 Thermo Fisher Scientific 판매 계약 조건에 명시된 당사의 표준 제품 보증을 따릅니다. 당사의 제품은 해당 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누출이 방지됩니다. 하지만 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 당사의 용기 제품 및 마개에 대한 테스트를 수행할 것을 권장합니다.
리소스
경질(rigid) 용기 솔루션
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: