Cell Isolation With Dynabeads and MagniSort Technology
Invitrogen Dynabeads 또는 MagniSort 비드를 사용하여 섬세한 튜브-기반 자기 분리는 대량의 순수 생존 기능 세포를 분리하고자 할 때 유용한 기술입니다. 자기 분리는 분리된 세포가 조밀한 컬럼을 통과하는 것의 영향을 받지 않고 세포의 고유한 특성이 보존되도록 합니다.
Dynabeads 세포 분리 제품
아래 카테고리에서 Dynabeads 세포 분리 제품을 선택하십시오. 또한 Dynabeads 세포 분리에 적합한 자석을 찾으십시오.
Human cell 분리
  • whole blood, MNC, buffy coat, bone marrow 또는 tissue samples 직접 추출
Mouse cell 분리
  • bone marrow, spleen, lymph node 또는 thymus 직접 추출
자체 항체를 이용한 세포 분리
  • Dynabeads 마그네틱 비드는 다양한 종 및 세포 아형에서의 세포 분리에 사용됩니다.
Positive isolation
  • 유량 분석 및 세포 기반 분석에 이상적
  • 최대 순도와 수율이 중요한 경우
Negative isolation
  • Truly untouched cells, bead- and antibody-free
  • 모든 응용 분야에 적합한 완벽한 형태
  • 높은 수율, 순도 및 생존성
제거
  • 원치 않는 세포 유형의 간편한 제거
  • 분자 응용 분야의 positive cell isolation 에 이상적
  • 높은 수율 및 순도
Human cell isolationMouse cell isolation기타 세포 분리를 위한 마그네틱 비드
인간 세포 분리를 위한 마그네틱 비드 카탈로그에서 다음 목적의 분리 제품을 찾으십시오.
  • B cells
  • T cells
  • Dendritic cells
  • Endothelial cells
  • Granulocytes
  • Leukocytes
  • Monocytes
  • NK cells
  • Stem cells
  • T cells
  • Tumor cells
또는 자체 항체를 사용하여 모든 세포 유형에 대한 마그네틱 분리 비드를 생성할 수 있습니다.
마우스 세포 분리를 위한 마그네틱 비드 카탈로그에서 다음 목적의 분리 제품을 찾으십시오.
  • B cells
  • T cells
  • Dendritic cells
또는 자체 항체를 사용하여 모든 세포 유형에 대한 마그네틱 분리 비드를 생성할 수 있습니다.
다음과 같은 특성을 가진 기타 세포 분리를 위한 마그네틱 비드 카탈로그를 찾으십시오.
  • Goat anti–mouse IgG
  • Rat anti–mouse IgG
  • Sheep anti–mouse IgG
  • Sheep anti–rat IgG
  • Pan mouse IgG
  • Biotin, epoxy, and tosyl 표면
Positive cell isolation
Positive isolation에서 Dynabeads는 표적 세포에 결합하고 비드/세포 복합체는 자석으로 당겨집니다. 상층액은 폐기되고 순수한 표적 세포만 남습니다.
Bead-free cells
세포 분리 직후에 혁신적인 Dynabeads FlowComp 기술을 사용하여 비드를 간편하게 방출 및 제거할 수 있습니다.
기타 Dynabeads 방출 시스템에는 CELLection 제품 및 DETACHaBEAD 기술이 포함됩니다.
Negative cell isolation
negative isolation에서 Dynabead는 제공된 항체 믹스를 사용하여 원치 않는 모든 세포를 제거하는데 사용됩니다.  비드가 포함되지 않은 비손상 표적 세포가 시료에 남겨지며 유세포분석기로 직접 분석하여 모든 기능 어세이에 사용할 수 있습니다.
특정 세포 유형에 맞게 정제하려는 경우, 물론 항체 믹스에 추가 항체를 첨가할 수 있습니다. 2차 항체 코팅 Dynabeads sheep anti-rabbit IgGsheep anti-mouse IgG를 사용하면 모든 종에서 세포를 분리하기 위한 자체 negative isolation 키트를 만들 수 있습니다.
또는 기타 세포 분리를 위한 마그네틱 비드를 찾으십시오.
제거
제거 시에 세포 특이적 Dynabeads는 99% 이상의 효율로 혼합된 세포 시료로부터 원치 않는 특정 세포 유형을 제거하는데 사용됩니다. 다운스트림 어세이를 위해 제거된 상층액(모든 관심 세포가 포함됨)을 회수합니다.
human cell 제거용:
mouse cell 제거용:
또한 세포 방출이 필요하지 않은 다운스트림 분자 응용 분야에 양성 표적 및 비드 결합 세포를 사용할 수 있습니다.
세포 분리 기술의 2가지 유형
세포 분리 기술의 2가지 유형
세포 격리/세포 분리에 사용되는 마이크로 입자 및 나노 입자 기술의 차이에 대한 재미있고 유용한 설명.
MagniSort 세포 분리 제품
T cell 특이적 칵테일을 사용하여 시작하고 MagniSort 플랫폼을 사용하여 농축된 Tcell을 기존 컬럼 기반 분리 방법에 비해 더 간단하고 빠르게 그리고 훨씬 낮은 비용으로 확보할 수 있습니다.
MagniSort 플랫폼에 대해 자세히 알아보기