Search Thermo Fisher Scientific
모든 EVOS 현미경은 뛰어난 성능과 간편한 이미지 캡쳐, 밝은 LED 광원, 고분해능 카메라 및 광학, 소형의 효율적인 디자인, 최소한의 조작으로 향상된 안전성, 강력하고 직관적인 소프트웨어 등의 공통적인 특성을 공유합니다. 사용자에게 적합한 시스템은 사용자의 요구 사항과 응용 분야에 따라 다릅니다. 다용도 실험실 작업을 위해, 고급 기계식(M5000) 시스템과 완전 자동화(M7000) 시스템 중에서 선택할 수 있습니다. 세포 배양 응용 분야에 적합한 기본 현미경으로 형광(FLoid)과 명시야(XL Core) 시스템 중에서 선택해보십시오.
도움말: High-Content Analysis (HCA) 또는 High-Content Screening (HCS)과 관련된 응용분야의 경우, EVOS M7000 Imaging System High-Content Analysis Package 또는 Thermo Scientific CellInsight 이미징 시스템을 검토해보십시오.
|
|
| |
일반적인 응용 분야 | |||
형광 및 컬러 이미징을 위한 다용도 실험실 장비
| 세포 배양 응용 분야에 적합한 기본적인 실험실 현미경 | ||
모델 유형 | |||
완전 자동화, 흑백 및 컬러 카메라 모두 가능 | 반자동, 흑백 및 컬러 카메라 모두 가능 | 형광 단백질 및 염료 검출 | brightfield 이미징 |
설명 | |||
EVOS M7000은 최적의 색상 및 비색 이미지를 위해 2개의 고분해능 카메라(흑백 및 컬러)를 갖춘 첨단 자동 이미징 시스템입니다. 이 제품은 멀티웰 플레이트(multiwell plate) 스캐닝, 이미지 스티칭 및 타일링 등 고급 자동 이미지 생성 및 데이터 생성 기능이 통합되어 있습니다. | EVOS M5000은 간편하고 직관적인 인터페이스를 통해 뛰어난 이미지 품질을 제공하는 실험실용 제품입니다. 형광 이미징용 고감도 카메라로 빠른 확인부터 publication 품질의 이미지 촬영까지 다양한 응용 분야를 처리할 수 있습니다. | 세계에서 가장 간편한 세포 이미징 시스템 중 하나인 EVOS Floid는 3색 형광 이미지를 1분 내에 생성합니다. 세포 및 형광 레이블링을 빠르게 확인할 수 있으며 형광이 필요한 세포 배양 응용 분야에 이상적입니다. 교육용으로 훌륭합니다. | EVOS XL Core는 일상적인 세포 배양 및 후드 내 응용 분야에 이상적입니다. |
* 온도에 민감하지 않은 시료에 적합합니다.
** 온도 상승에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 시료에 권장됩니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.