Search Thermo Fisher Scientific
당사의 high-content screening 플랫폼은 모두 고속 이미지 획득, 강력한 이미지 처리 알고리즘 및 실시간 분석을 제공합니다. 플랫폼은 단일 세포 분석 기능을 포함하여, 라이브 세포 이미징과 심층 생명과학 분석을 비롯한 30가지 이상의 검증된 검사 및 옵션이 특징입니다. 아래에서 카테고리와 사양을 훑어보고 원하는 모델을 클릭하여 자세한 정보를 확인하십시오.
| ||
CellInsight CX7 LED Pro | CellInsight CX5 | |
이상적인 분야 | ||
높은 처리량의 스크리닝 및 두꺼운 검체를 포함한 3D 오가노이드 및 spheroid 연구에 이상적. | 타임랩스, Live-Cell 이미징을 포함한 멀티플렉스 생물학에 이상적. | 최적의 어세이 민감도로 이미징을 하고자 하는 연구자들에게 이상적인 솔루션 제공 |
카메라 | ||
sCMOS | sCMOS | CCD |
조명 | ||
7개 채널 | 7개 채널 | 5개 채널 |
광각 시야 | ||
7색 레이저 excitation | 7색 LED excitation | 컬러 LED excitation |
명시야 | ||
4개의 특정 LED + 고대비 이미징을 위한 백색광(총 5색) | 4개의 특정 LED + 고대비 이미징을 위한 백색광(총 5색) | 흰색 |
공초점 | ||
40µm & 70µm 핀홀이 있는 Nipkow 회전 디스크 | 40µm & 70µm 핀홀이 있는 Nipkow 회전 디스크 | 해당 없음 |
대물렌즈 | ||
Olympus X-라인 대물 렌즈, 배율 2x-60x | ||
초점 | ||
레이저 및 소프트웨어 | 레이저 및 소프트웨어 | 소프트웨어 |
마이크로플레이트 유형 | ||
6 ~ 1,536 well | ||
온보드 실시간 분석 소프트웨어 | ||
세포 페인팅 바이오애플리케이션을 갖춘 HCS Studio 5.0 세포 분석 소프트웨어 | HCS Studio 4.0 세포 분석 소프트웨어 | |
EurekaScan Finder 소프트웨어 | ||
예 | 예 | 아니오 |
Z-스택 | ||
예 | 예 | 예 |
Amira 소프트웨어 호환성 | ||
예 | 예 | 예 |
현미경 슬라이드 | ||
예 | 예 | 예 |
라이브 세포 및 타임랩스 이미징 | ||
획득 및 분석의 kinetic 스케쥴링을 사용하는 온스테이지 인큐베이터 옵션. hypoxia 조건을 위한 CO2 및 N2 사용 가능. | ||
데이터베이스 | ||
Store Express 이미지 및 데이터베이스 관리 소프트웨어. 확장 가능한 SQL/Oracle 데이터베이스 옵션 사용 가능 확장 가능한 SQL/Oracle 데이터베이스 옵션 사용 가능 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.