Search Thermo Fisher Scientific
가장 복잡한 spheroid, 오가노이드 및 조직 모델 연구를 위한 당사의 2D/3D Amira 시각화 소프트웨어 옵션을 확인하고, HCA Onstage Incubator의 환경 제어 기능을 살펴보며, 자동 고처리량 스크리닝을 위한 Orbitor RS2 플레이트 핸들러 또는 Cytomat 자동화 인큐베이터에 대한 개요를 확인해보세요. 또한 플랫폼별 시약 선택 가이드 링크를 확인해보세요.
고급 이미지 처리 및 분석을 위해 Thermo Scientific Amira 소프트웨어 옵션은 암과 면역 세포의 3D 신경과학 형태학 및 면역종양학 코로컬라이제이션(colocalization) 평가를 포함하여 가장 까다로운 샘플에 대한 탁월한 3D 분석 기능을 제공합니다. Amira 소프트웨어는 CellInsight CX5, CX7 LED Pro 및 CX7 LZR Pro 플랫폼에서 획득한 3D 이미지 세트를 인식하도록 맞춤화되었습니다. CellInsight 및 Amira 3D 소프트웨어를 종합적으로 사용하면 가장 복잡한 spheroid, 오가노이드 및 조직 모델을 조사할 수 있습니다.
당사의 환경 제어 챔버를 사용하여 라이브 세포 이미징과 카이네틱 시간 경과 분석을 지원합니다. Invitrogen HCS Onstage Incubation 시스템과 결합하여 사용할 경우, CellInsight 플랫폼은 3D 획득과 고해상도의 타임랩스 kinetic 이미징을 이상적으로 실행합니다. 환경 챔버는 생리학적 및 비생리학적 조건 모두를 모방하고 질소 이동을 통해 온도, 습도, 이산화탄소 및 산소를 제어하므로, 시스템을 3D 세포 모델에서 hypoxia 조건의 실험 요구를 이행하기에 이상적입니다. 이러한 기능은 HCS Studio Cell Analysis Software로 보안되어, T1/2 및 area-under-the-curve kinetic 측정을 포함하여 통계 성능을 개선합니다.
속성 | 세부 사항 |
호환 가능한 vessel | 광학적으로 투명한 대부분의 멀티웰 플레이트 |
온도 범위 | 주위 온도 ~ 40°C |
CO2 범위 | 0% ~ 20% |
O2 범위 | 0%부터 대기 |
습도 범위 | >37~40°C에서 65% 상대 습도(RH) |
가스 입력 | 공기 또는 공기/CO2 프리믹스, CO2만, N2만(최대 50psi 입력) |
크기 | 37 x 16 x 20cm |
중량 | 10kg |
고처리량 자동화 스크리닝을 위해 CellInsight HCS 플랫폼에 Orbitor RS2 플레이트 핸들러를 더할 수 있습니다. 당사의 자동 솔루션을 사용하면 최대 80개 플레이트까지 처리 용량을 늘릴 수 있습니다. HCS Studio 소프트웨어는 Orbitor RS2 Microplate Mover를 직접 작동할 수 있으므로, 타사 소프트웨어가 필요하지 않습니다.
Cytomat 자동화 인큐베이터는 자동화 및 고처리량 요구 사항을 위한 이상적인 솔루션입니다. Cytomat 인큐베이터는 Orbitor RS2 플레이트 핸들러를 보완하며, CellInsight CX5, CX7 LED Pro 및 CX7 LZR Pro 기기와 함께 사용할 수 있습니다.
High-content screening 플랫폼과 Invitrogen Molecular Probes 형광 시약을 결합하여 결과를 극대화합니다. 형광 레이블링 분야의 개척자로서, Invitrogen Molecular Probes 과학자들은 CellInsight 플랫폼과 함께 정기적으로 새로운 시약을 개발하고 기존 시약을 개선합니다.
당사의 HCS 시약 포트폴리오는 높은 처리량의 워크플로우와 자동 이미징을 위해 설계되었습니다. 이러한 시약의 예로는 자동 경계 구분을 위한 세포 및 핵 마스크, 세포 건강 조사를 위한 probe, 세포 페인팅을 포함하여 멀티플렉싱을 쉽게 하기 위한 다양한 형광 선택사항이 있습니다. 시약은 자동 처리를 위해 유연한 워크플로우로 여러 이미징 플랫폼에서 검증되었습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.