Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific CellInsight high-content 플랫폼을 통해 전체 형광 스펙트럼을 활용하여 어세이를 최적화하고, 구성요소를 멀티플렉스하여 생물학적 의문에 대해 더 깊이 있게 연구할 수 있습니다. 이를 위해, 저희는 CellInsight 시스템과 호환되는 다양한 항체와 어세이를 가지고 있습니다. 다음은 High-Content 플랫폼과 함께 어세이를 사용하는 애플리케이션의 종합적인 목록입니다.
이 신뢰성 있는 자동 검사는 내피 세포에 의해 형성된 angiogenic 튜브(마이크로 모세혈관)를 식별하고 튜브 개수, 형태학 및 분지화, 혈관 신생 지수 등의 혈관 신생 튜브 형성과 관련된 정량적 측정을 제공합니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
Matrigel 지원으로 성장하고, 혈관 신생 화합물로 처리하고, 5x 확대로 촬영한 HUVEC 세포.
(왼쪽) 세포 핵을 Invitrogen Molecular Probes Hoechst 33342(적색으로 표시)로 염색하고, 세포골격(액틴 섬유)을 phalloidin conjugate(녹색/노란색으로 표시됨, 광범위한 선택)을 사용하여 염색했습니다. (오른쪽) Thermo Scientific HCS Studio 소프트웨어를 사용하여 식별된 혈관신생 특징. 2채널 검사에서, 연결된 튜브는 청색 오버레이를 사용하여 자동으로 식별되며 branching node는 분홍색 스폿으로 표시됩니다. 추가 검출 채널에서 여러 매개변수를 자동으로 측정하고 식별된 튜브 구조와 상관시킬 수 있습니다.
라이브 세포에서 실시간으로 또는 고정 세포에서 활성 caspase를 간단하게 검출할 수 있는 HCS용 caspase assay.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
이 검사는 핵 염색을 사용하여 세포를 식별하고 TUNEL 레이블을 사용하여 DNA 가닥 절단을 측정합니다. Invitrogen Click-iT TUNEL Alexa Fluor Imaging Assay 키트는 빠르고 효율적이며 높은 수준의 사멸 세포에 대해서도 정확한 정량 데이터를 제공합니다. 이 키트는 HCS에 최적화되어 있으며 다른 세포 측정과 함께 멀티플렉싱을 지원하는 3가지 파장 선택 옵션을 제공합니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
이 검사에서, 면역형광 검출을 기반으로 하는 고정 엔드포인트 검사를 사용하여 자가포식 소포에 있는 LC3B 단백질을 정량화합니다. 핵 염색을 사용하여 세포를 식별하고 각 세포와 관련된 LC3B 발현을 측정합니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
자가포식을 유도하도록 처리하고 이미징한 A549 세포.(왼쪽) A549 세포는 chloroquine으로 처리하고 Invitrogen Hoechst 33342, Invitrogen HCS CellMask Deep Red 및 Invitrogen Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit 항체가 있는 anti-LC3B로 염색했습니다. 세포는 더 높은 클로로퀸 농도에서 LC3B를 응집합니다. (오른쪽) Thermo Scientific CellInsight CX5 high-content 플랫폼 및 Thermo Scientific HCS Studio Software를 사용하여 자가포식 특징을 자동으로 식별했습니다. 핵(청색), 세포(녹색 경계) 및 LC3B는 과립 수(분홍색)를 기준으로, 488 채널에서 형광 강도를 측정하여 모두 검사했습니다.
세포 주기 검사 및 분열지수 측정은 세포 분열에 대한 통찰력을 제공하고 분열 진행에 영향을 미치는 화합물 또는 처리의 효과를 정량화합니다. 자동 검사는 세포 주기 중 세포가 염색되는 위치를 나타내는 표시자로 세포 DNA 함량을 측정하거나, Histone H3와 같은 유사분열과 관련된 단백질 수준을 검출할 수 있습니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
이 자동 검사는 뉴클레오사이드 아날로그 EdU가 DNA에 결합해 새로운 DNA 합성을 측정합니다. 구리 촉매의 “클릭” 반응은 EdU에 형광 Invitrogen Alexa Fluor dye conjugate를 추가하여 다중화에 용이하도록 다양한 파장 옵션으로 검출할 수 있도록 합니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
이 검사는 기본 세포내 구조의 변화를 반영하는 세포 형태학에서 변화를 자동으로 측정합니다. 특히 이 검사는 F-actin과 미소관 섬유의 개수, 크기, 세포내 위치 및 배치뿐만 아니라, 전체 세포와 핵의 형태학 정보를 측정합니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
세포골격 재배열 검사. cytochalasin-D로 A549 세포를 처리하고 Thermo Scientific CellInsight CX7 High-Content Analysis Platform을 사용하여 분석했습니다. 핵은 Invitrogen HCS NuclearMask Blue Stain으로 레이블링하고 F-actin은 Invitrogen Alexa Fluor 488 Phalloidin으로 레이블링하고, 전체 세포는 Invitrogen HCS CellMask Deep Red Stain을 사용하여 경계 표시했습니다. 이 검사는 세포(노란색 오버레이)를 자동으로 분할하고 액틴 섬유(녹색 오버레이)의 위치 및 방향을 식별합니다. 임계값 길이보다 큰 액틴 섬유가 식별되고 레이블링됩니다(적색 오버레이). 막대형 챠트 및 산점도에서 개별 세포를 식별할 수 있습니다.
HCS DNA Damage Kit는 2차 항체 conjugate를 사용하여 인산화된 H2AX를 검출하고, Image-iT DEAD Green 염료를 사용하여 세포독성을 검출하며, Hoechst 33342를 사용하여 살아있는 세포와 죽은 세포 모두에서 핵을 레이블링합니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
Endocytosis는 영양소 획득 및 수용체 신호 전달과 같은 많은 세포 프로세스와 관련이 있습니다. 주어진 분자의 내적화 정도 분석을 endocytosis의 마커로 사용할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 마커에는 LDL, EGF 또는 transferrin과 같은 리간드와 fluid phase 마커, 예를 들어 형광체에 결합된 10,000 MW 덱스트란을 사용하여 국소화를 확인할 수 있습니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
GFP-EGF 수용체 구조를 안정적으로 표현하고 pHrodo Red EGF Conjugate로 배양된 U2OS 세포를 PitStop 2 억제제(Abcam, Inc.)로 처리하여 endocytosis를 억제했습니다. Hoechst 33342 및 pHrodo Red EGF Conjugate로 세포를 염색했습니다. 염색한 세포를 Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content Platform(A행)을 사용하여 촬영하고 HCS Studio Software를 사용하여 분석했습니다. 내재화된 EGF 수용체와 EGF 리간드가 자동으로 식별되었습니다(B행). 핵(청색), 세포(녹색 경계), EGF 또는 EGF 수용체는 과립 수(pHrodo EGF의 경우 적색 또는 GFP-EGF 수용체의 경우 녹색)로 검사되었습니다.
HCS LipidTOX 중성 지질 염색제는 이미지 기반 HCS(high-content 스크리닝) 검사에서 포유류 세포주의 지질 대사에 대한 화합물의 잠재적 독성 부작용을 특성화하기 위해 개발되었습니다. LipidTOX 검사 시리즈에는 고정 세포의 중성 지질 염색과 살아있는 세포의 인지질 염색이 포함되며 멀티플렉스 검사에 결합할 수 있습니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
HCS LipidTOX Deep Red Neutral Lipid Stain, 세포 이미징용 | HCS LipidTOX Red Neutral Lipid Stain, 세포 이미징용 | HCS LipidTOX Green Neutral Lipid Stain, 세포 이미징용 | |
---|---|---|---|
판독 | 고정 세포에서의 중성 지질 방울에 대한 높은 친화도 | ||
일반적인 필터 세트 | Cy5 | Texas Red | FITC |
리포터 | LipidTOX Deep Red neutral lipid stain | LipidTOX Red neutral lipid stain | LipidTOX Green neutral lipid stain |
Ex/Em(nm) | 637/655 | 577/609 | 495/505 |
라이브 세포 호환 가능 | 아니오 | ||
성장 배지에 추가됨 | 아니오 | ||
포름알데히드 고정 가능 | 고정 후 레이블링된 세포 | ||
멀티플렉싱 | 인지질증 검출 시약으로 멀티플렉스 가능(아래 표 참조) | ||
플랫폼 | 이미징, HCS | ||
참고문헌 | 인용 문헌 | ||
형식 | 125μL(steatosis의 경우 1,200개 검사/adipogenesis의 경우 240개 검사) | ||
Cat. No. | H34477 | H34476 | H34475 |
HCS LipidTOX Phospholipidosis and Steatosis Detection Kit | ||
---|---|---|
판독 | 인지질증 및 지방증의 순차적 분석을 위한 키트 | |
일반적인 필터 세트 | ||
리포터 | LipidTOX Green neutral lipid stain | |
Ex/Em(nm) | 495/505 | |
라이브 세포 호환 가능 | 아니오 | |
성장 배지에 추가됨 | 아니오 | |
포름알데히드 고정 가능 | 고정 후 레이블 지정됨 | |
멀티플렉싱 | ||
참고문헌 | ||
플랫폼 | ||
형식 | 10개 플레이트/1,200개 검사 | |
카탈로그 번호 | H34158 |
HCS LipidTOX Green Phospholipidosis Detection Reagent | HCS LipidTOX Red Phospholipidosis Detection Reagent | |
---|---|---|
판독 | 라이브 세포 배양 후 인지질 축적에 레이블링 | |
일반적인 필터 세트 | FITC | Texas Red |
리포터 | LipidTOX Green phospholipid stain | LipidTOX Red phospholipid stain |
Ex/Em(nm) | 495/525 | 595/615 |
라이브 세포 호환 가능 | 예 | |
성장 배지에 추가됨 | 예 | |
포름알데히드 고정 가능 | 예 | |
멀티플렉싱 | 중성 지질 염색으로 멀티플렉스 가능(위 표 참조) | |
참고문헌 | 인용 문헌 | |
플랫폼 | 이미징, HCS | |
형식 | 125μL(1,200개 검사) | |
Cat. No. | H34350 | H34351 |
이 자동 검사는 Invitrogen MitoTracker Orange를 미토콘트리아 기능에 대한 인디케이터로 사용하며, 그 이유는 살아있는 세포에서 미토콘드리아에 축적되는 Invitrogen MitoTracker Orange의 양이 미토콘드리아의 막전위에 비례하기 때문에 미토콘드리아의 기능을 보여줄 수 있기 때문입니다. Invitrogen Hoechst 33342는 세포를 식별하기 위한 분할 도구로 사용되며, Invitrogen Image-iT DEAD Green Viability Stain과 같은 viability 염색은 쉽게 추가할 수 있어 검사를 더욱 멀티플렉스 가능합니다. 이 세 가지 염료는 포름알데히드 고정 및 계면활성제 투과화 시 형광 신호 강도를 충분히 유지시켜 고정 엔드포인트 검사뿐만 아니라 특정 단백질 검출을 위한 면역세포화학과 관련된 응용분야에서도 유용합니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
이 자동 검사는 뉴런과 신경돌기 형태의 정량화 및 상관성을 산출할 수 있게 합니다. 분석은 단순한 신경돌기 성장 측정에서 확장된 신경돌기의 성장 및 분지에까지 이를 수 있습니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
CellROX 염료와 같은 형광 리포터를 사용하면 살아있는 세포와 고정 세포 준비에서 ROS 발생을 실시간으로 분석할 수 있습니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
Click-iT Plus OPP Alexa Fluor Protein Synthesis Assay Kit는 HCS 형식의 단백질 합성 검출을 위한 빠르고 민감한 방법을 제공합니다. 이 검사는 O-propargyl-puromycin (OPP)을 전체 메티오닌 함유 배지에서 새롭게 변환된 단백질에 효율적으로 통합합니다. 그런 다음 이 단백질은 빠르고 구체적이며 가벼운 클릭 반응에서 밝고 광안정적인 Alexa Fluor 염료로 형광 레이블링됩니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
cyclohexamide로 처리하고 Hoechst 33342 및 Click-iT OPP로 레이블링한 후 화학 선택적 검출을 위해 Alexa Fluor 488 아지드를 추가한 Hap1세포(Click-iT Plus OPP Alexa Fluor 488 Protein Synthesis Assay Kit). 세포는 Thermo Scientific CellInsight CX5 High-Content Platform (A행) 및 Thermo Scientific HCS Studio Software를 사용하여 촬영했고, 이를 사용하여 (B행)을 자동으로 식별하고 각 세포에서 Click-iT OPP 녹색 형광 세기를 정량화했습니다.
이 자동 검사는 시냅스 전/후 마커의 동시 국소화를 사용하여 시냅스를 식별하고 신경과 신경돌기 표현형의 상관관계를 보여줍니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
이 자동 검사에서는 각 세포에 대해 세포질에서 핵으로 활성화된 전사 인자의 translocation가 자동으로 검출 및 정량화됩니다. 이 검사는 핵 염색, 전체 세포 염색 및 전사 인자에 대한 특정 레이블과 함께 3개의 검출 채널을 사용하여 편리하게 실행할 수 있습니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
세포막 무결성은 세포 viability 검사에서 일반적으로 측정되는 파라미터입니다. 막이 손상된 세포는 세포 불투과성 DNA 결합 염료에 포함될 수 있으며 이 DNA 염색은 단일 채널 검사의 기초로 사용할 수 있는 세포 사멸 지표로 사용됩니다. Invitrogen Image-iT DEAD Green Viability Stain(녹색, Cat. No. I10291)은 죽은 세포의 핵을 레이블링하고 고정화와 투과성을 견뎌 다른 기술로도 쉽게 멀티플렉스 될 수 있으므로 죽은 세포를 위한 이상적인 염색입니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
프로토콜 및 시약:
이미지 분할은 배경에서 관심 개체(세포)를 분리하거나 분석과 관련 없는 다른 특징을 분리하고, 세포핵으로의 바이오마커 translocation 또는 특정 세포 구획 내 바이오마커 레벨의 변화와 같은 적절한 공간 상황에서 관심 항목을 판별할 수 있도록 합니다. 이미지 분할의 주요 접근방식은 세포의 특정 부분(세포핵, 세포질, 원형질막 또는 기타 소기관)에 대해 선택적인 형광 염색을 사용하여 전체 세포를 묘사하는 것입니다.
자동 측정 속성:
이미징 모드:
시약
그림 2. HCS CellMask Blue Stain으로 측정했을 때 HeLa 세포 크기에 cytochalasin D 처리가 미치는 영향. HeLa 세포를 고정화 및 투과 전 3시간 동안 DMSO 전달체(왼쪽) 또는 10µM cytochalasin D(오른쪽)로 처리했습니다. 그 후 샘플을 HCS CellMask Blue Stain, 액틴을 시각화(적색)하는 Alexa Fluor 488 Dye–Conjugated Phalloidin, mouse anti–α-tubulin IgG( Alexa Fluor 555 Goat Anti-Mouse IgG로 검출됨, 녹색) 및 핵을 대비 염색(자주색)하는 TO-PRO-3 Iodide로 레이블링했습니다. 막대 그래프는 HCS CellMask Blue 염색으로 확인된 세포 크기의 정량적 측정을 나타내어 사이토칼라신 D 처리의 효과를 보여줍니다.
세포 생존율, 증식 및 기능 시약 또는 세포 구조를 측정하기 위한 시약에 대해 알아보세요.
새로운 CellInsight CX7 Pro 플랫폼을 사용하여 가능해진 고처리량 이뮤노어세이(immunoassay) 스크리닝
CellInsight CX7 및 CX7 Pro 장비에서 FirePlex™-HT no-wash immunoassay 비교. 고처리량 스크리닝을 위해 최적화된 no-wash FirePlex assay는 웰당 5 및 10개의 분석물을 검출하기 위해 제조업체의 프로토콜에 따라 수행되었습니다. 10 포인트 표준 곡선이 어세이 분석물 재현성과 동적 범위 창으로 정량화되었습니다. 그 결과 어세이는 CellInsight CX7(왼쪽 이미지) 또는 CX7 Pro(오른쪽 이미지) 플랫폼을 사용하여 측정했으며 FirePlex Analysis Workbench 소프트웨어를 사용하여 정량되었습니다. CX7 Pro 장비(오른쪽 이미지)만 2.5(15-비트) 또는 3.0(16-비트) 동적 범위를 초과하고 플레이트내 변동계수(intra-plate CV)가 15% 미만입니다. CX7 Pro 기기의 우수한 광학 및 95% QE 검출 기능으로 인해 크게 동적 범위 및 재현성 성능이 향상되었습니다. 이 실험은 HT-스크리닝 고려 사항을 위해 15- 및 16-비트 CX7 Pro sCMOS 카메라 모드를 사용하여 Abcam ™ 으로 검증되었습니다.
면역-종양학 응용 분야: 유방암 spheroid에서 항체-의존 세포 사멸 이미징
유방암 spheroid에서 항체-의존 세포 사멸. Dynabeads Untouched Human NK Cells Kit로 분리된 Human natural killer(NK) 세포를 CellTracker Deep Red dye로 레이블링했습니다. 인간 유방암 세포(SKBR3)는 Nunclon Sphera 96-well plate에서 하룻밤 사이에 성장하여 spheroid를 형성했으며, anti-HER2 항체 Trastuzumab으로 처리 후 4시간 동안 NK 세포에 대항했습니다. 세포를 CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent 및 Hoechst 33342로 염색했고 CellInsight CX7 LZR High-Content Screening에서 촬영했습니다. 플랫폼. 이미지는 여러 Z 단면을 최대 강도로 투사한 것입니다. CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent는 spheroid에서 NK 세포와 항체 매개 세포사멸을 연구하는 데 사용되었습니다. CellTracker Deep Red는 spheroid 내에서 NK 세포를 추적하는 데 사용되었습니다. SKBR3 세포의 HER2에 결합된 Trastuzumab은 항체 의존 세포의 사멸을 통해 NK 세포 anti-tumor 반응을 증폭시킵니다.
spheroid 이미징 및 분석 응용 분야: EdU 증식 및 spheroid 크기의 분할 및 정량
CellInsight CX7 LZR 시스템을 사용한 EdU 및 spheroid 크기의 분할 및 정량. A549 세포는 Nunclon Sphera 96U-웰 마이크로플레이트에서 웰당 5,000개 세포 밀도로 플레이팅된 후 CO2 인큐베이터에서 24시간 동안 배양되었습니다. EdU를 10µM의 최종 농도로 추가하고 1시간 동안 배양했습니다. 그런 다음 spheroid를 세척하고 4% 포름알데히드로 고정했으며 0.25% Triton X-100으로 투과시켰습니다. 그 후 키트 프로토콜에 따라 Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS Assay Kit를 사용하여 EdU에 대해 spheroid를 염색했습니다. CellInsight CX7 LZR High Content Screening Platform의 공초점 모드를 사용하여 4x 대물렌즈로 해당 플레이트를 촬영했습니다. 이미지는 각각 1 micron의 200 광학 z 절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. HCS Studio 2.0 소프트웨어에서 Morphology Explorer 바이오애플리케이션을 사용하여 정량화를 수행했습니다. spheroid를 하나의 개체로 분할했고, EdU 양성 세포는 spheroid 내에서 스폿으로 계산했습니다. Morphology Explorer 바이오애플리케이션을 사용하여 spheroid를 전체 개체로 분할했고 EdU 양성 세포는 spheroid 내부에서 분할되고 세포 수를 플로팅했습니다.
바이오애플리케이션용 라이브 세포 모드에서 3D spheroid의 공초점 이미징
라이브 세포 모드에서 3D spheroid의 공초점 이미징 (A) A549 세포는 U-bottom 플레이트에서 5,000/웰 밀도로 플레이팅되어 CO2 인큐베이터에서 48시간 동안 배양되었습니다. 살아있는 세포와 죽은 세포에 대해 LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit를 사용하여 라이브 spheroid를 레이블링했습니다. 해당 플레이트는 CellInsight CX7 LZR HCS 기기의 공초점을 사용하여 10x 대물렌즈로 자동으로 촬영되었습니다. 이미지는 여러 z-절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. 죽은 세포는 spheroid 핵(적색)에서 관찰되었고 살아있는 세포(녹색)는 spheroid 주변에서 관찰되었습니다. (B) A549 세포는 U-bottom 플레이트에서 5,000/웰 밀도로 플레이팅된 후 CO2 인큐베이터에서 24시간 동안 배양되었습니다. 그런 다음, 살아있는 spheroid를 MitoTracker Orange CMTMRos 및 CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent로 30분 간 염색했습니다. 플레이트는 CellInsight CX7 LZR HCS 기기의 공초점을 사용하여 10x 대물렌즈로 자동으로 촬영되었습니다. 이미지는 여러 Z 절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. 살아있는 A549 spheroid에서, 대부분의 세포는 MitoTracker Orange 염색으로 보았듯이 건강하며, 극소수의 apoptotic 세포가 관찰되었습니다. (C) A549 세포는 U-bottom 플레이트에서 5,000/웰 밀도로 플레이팅된 후 CO2 인큐베이터에서 24시간 동안 배양되었습니다. 그런 다음, 살아있는 spheroid를 Image-iT Green Hypoxia Reagent로 30분 간 염색했습니다. 플레이트는 CellInsight CX7 LZR HCS 기기의 공초점을 사용하여 10x 대물렌즈로 자동으로 촬영되었습니다. 이미지는 여러 z-절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. 살아있는 A549 spheroid는 Image-iT Green Hypoxia Reagent로 염색하여 hypoxia 염색을 나타냅니다. (D) SKBR3 세포는 U-bottom 플레이트에서 5,000/웰 밀도로 플레이팅된 후 CO2 인큐베이터에서 24시간 동안 배양되었습니다. 그런 다음 살아있는 spheroid를 pHrodo Red conjugated Herceptin 항체를 사용하여 24시간 동안 배양했습니다. 해당 플레이트는 CellInsight CX7 LZR HCS 기기의 공초점을 사용하여 4x 대물렌즈로 자동으로 촬영되었습니다. 이미지는 여러 z-절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. 내면화된 pHrodo conjugated Herceptin 항체는 세포 내 소포에서 관찰됩니다. (E) neurosphere는 Culture One Supplement를 사용하여 Neurobasal Plus Medium에서 신경줄기세포(NSC)와 구분했습니다. 그런 다음, 라이브 neurosphere를 Tubulin Tracker Deep Red로 1시간 동안 염색했습니다. 해당 플레이트는 CellInsight CX7 LZR HCS 기기의 공초점을 사용하여 4X 대물렌즈로 자동으로 촬영되었습니다. 이미지는 여러 z-절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. Tubulin Tracker Deep Red는 NSC와 구별되는 신경구의 신경돌기를 염색합니다. (F) HeLa 세포를 U자형 바닥 플레이트에 5,000/웰의 밀도로 플레이팅하고 CO2 인큐베이터에서 24시간 동안 배양했습니다. 활성화된 T 세포는 CellTracker Deep Red로 레이블링되었으며 각 웰에 약 5,000개의 세포가 추가되었습니다. 활성화된 T 세포와 함께 2시간 배양 후, spheroid는 pHrodo Green AM Intracellular pH Indicator로 30분 간 염색되었습니다. 그런 다음 세포를 PBS로 3번 세척하고 CellInsight CX7 LZR HCS 기기에서 공초점을 사용하여 4x 대물렌즈로 촬영되었습니다. 이미지는 여러 z-절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. 활성화된 T 세포 추가 시 pHrodo Green AM 형광에서 세포 내 증가.
spheroid에서 증식 세포 이미징 및 분석
HeLa spheroid에서 증식 세포 분석. HeLa 세포를 Nunclon Sphera U-bottom 플레이트에서 5,000/웰 밀도로 플레이팅한 후 CO2 인큐베이터에서 24시간 동안 배양했습니다. spheroid는 24시간 동안 50µM hydroxyurea로 처리되었습니다. 그런 다음 spheroid는 10µM 5-ethynyl-2’-deoxyuridine (EdU)으로 30분 간 펄스되었습니다. 그 후 PBS로 spheroid를 세척하고 Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS Assay를 사용하여 증식 세포에 염색했습니다. 그런 다음 spheroid를 세척하고 Alexa Fluor 647 dye에 콘주게이트된 Ki67 항체로 염색했습니다. spheroid는 CellInsight CX7 LZR HCS 기기의 공초점을 사용하여 10x 대물렌즈로 자동으로 촬영되었습니다. 이미지는 여러 z-절편을 최대 강도로 투영한 것입니다. spheroid는 개체로 분할되고, EdU 및 Ki67 양성 세포는 spheroid 내에서 puncta로 정량화되었습니다. EdU 및 Ki67 양성 세포 모두 대조군 spheroid에서 관찰되었습니다. 수산화요소로 처리된 spheroid에서, 활발하게 증식하는 S-phase 세포가 사라지고(EdU 음성) Ki67 양성 세포만 관찰되었습니다.
면역-종양학 응용 분야: T 세포 침투 및 폐암 spheroid 사멸 이미징
T 세포 침투 및 폐암 spheroid 사멸. spheroid는 Nunclon Sphera U-bottom 플레이트에서 Gibco Minimal Essential Medium(MEM)을 사용하여 A549 세포를 시딩하고 2일 동안 배양하여 형성되었습니다. Dynabeads Human T-Expander CD3/CD28을 사용하여 human PBMC에서 분리한 T 세포는 72시간 동안 활성화되었고 4시간 동안 폐암 spheroid에 추가하여 CellTracker Deep Red Dye로 레이블링되었습니다. 세포는 CellEvent Caspase 3/7 Reagent로 레이블링되었습니다. CellInsight CX7 LZR High-Content Platform에서 라이브 세포 전체 spheroid 이미징을 사용하여 T 세포 침투 및 종양 세포 독성을 평가했습니다. 활성화된 T 세포는 CellEvent Caspase 3/7 Reagent(녹색)로 염색도의 증가에서 보이는 바와 같이, spheroid(적색)를 침투하고 spheroid 전체에서 표적 세포의 apoptosis를 유도했습니다.
Thermo Scientific high-content 분석 기기는 평판이 좋은 출판물에서 광범위하게 인용되고 있습니다. 전문가 리뷰된 출판물에서의 HCA 기기 인용은 여기에 표시되어 있습니다. HCA는 형광 현미경, 이미지 처리, 자동 세포 측정, 정보학 도구의 강력한 조합을 구성하여, 기초 연구에서의 근본적인 발견과 약물 화합물 개발의 진행을 가능하게 만들었습니다. 귀하와 같은 연구자들이 Thermo Scientific CellInsight High-Content Screening(HCS) Platform을 사용하여 결과를 어떻게 게시하는지 알아보십시오.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.