Search Thermo Fisher Scientific
세포 트래킹 염료(tracking dye)는 살아있는 세포에서 세포의 움직임과 국소화 연구를 지원하는 무독성의 안정화된 프로브입니다. CellTracker(단기) 및 Qtracker(장기)는 세포에 수동적으로 로드되며 몇 세대를 통해 유지되지만 인접 세포로는 전달되지 않습니다. 이 세포 트래킹 염료(tracking dye)는 기기 레이저 및 필터에 적합하고 항체 또는 기타 세포 분석 시약을 사용한 공동 염색(co-staining)을 수용하기 위해 다양한 형광 색상으로 제공됩니다.
단기 세포 트래킹 | 장기 세포 트래킹 |
---|---|
신속한 로딩(일반적으로 15분~1시간) | 일반적으로 세포 로딩에 1시간 소요 |
단기 트래킹(일반적으로 3~6세대 또는 72시간) | 장기 트래킹(일반적으로 6~10세대 또는 5~14일) |
광표백(Photobleaching)에 대한 저항성 중간 | 광표백(Photobleaching)에 대한 저항성 높음 |
중간 밝기 | 강렬한 밝기 |
세포 전체에 신호 분포 | 세포 내 점모양의 형광 |
고정 후 항체 라벨링으로 쉽게 멀티플렉스 가능 | 항체 라벨링로 쉽게 멀티플렉스 가능 |
CellTracker dye | Common filter set | Ex/Em(nm) | Quantity | Cat. No. | |
---|---|---|---|---|---|
CellTracker Blue CMAC (7-amino-4-Chloromethylcoumarin) | CMAC | DAPI | 353/466 | 5 mg | C2110 |
CellTracker Blue CMF2HC (4-chloromethyl-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin) | Blue CMF2HC | DAPI | 371/464 | 5 mg | C12881 |
CellTracker Violet BMQC (2,3,6,7-tetrahydro-9- bromomethyl-1H,5H-quinolizino( 9,1-gh)coumarin) | Violet BMQC | DAPI | 415/516 | 5 x 0.1 mg | C10094 |
CellTracker Green CMFDA (5-chloromethylfluorescein diacetate) | Green CMFDA | FITC | 492/517 | 20 x 50 µg | C7025 |
CellTracker Orange CMRA | Orange CMRA | TRITC | 548/576 | 20 x 50 µg | C34551 |
CellTracker CM-DiI | CM-DiI | TRITC | 553/570 | 20 x 50 µg | C7000 |
CellTracker Red CMTPX | CMTPX | Rhodamine | 577/602 | 20 x 50 µg | C34552 |
CellTracker Deep Red | Deep Red | Cy5 | 630/650 | 20 x 15 µg | C34565 |
Common filter set
|
Emission max (nm)
|
Quantity
| Cat. No. | |
---|---|---|---|---|
Qtracker 525 Cell Labeling Kit | GFP or FITC | 525 | 1 kit | Q25041MP |
Qtracker 565 Cell Labeling Kit | 565 | 1 kit | Q25031MP | |
Qtracker 585 Cell Labeling Kit | TRITC-A | 585 | 1 kit | Q25011MP |
Qtracker 605 Cell Labeling Kit | 605 | 1 kit | Q25001MP | |
Qtracker 625 Cell Labeling Kit | Texas Red | 625 | 1 kit | A10198 |
Qtracker 655 Cell Labeling Kit | 655 | 1 kit | Q25021MP | |
Qtracker 705 Cell Labeling Kit | Cy5 | 705 | 1 kit | Q25061MP |
Qtracker 800 Cell Labeling Kit | Cy7 | 800 | 1 kit | Q25071MP |
CellTracker dye | Common filter set | Ex/Em(nm) | Quantity | Cat. No. | |
---|---|---|---|---|---|
CellTracker Blue CMAC (7-amino-4-Chloromethylcoumarin) | CMAC | DAPI | 353/466 | 5 mg | C2110 |
CellTracker Blue CMF2HC (4-chloromethyl-6,8-difluoro-7-hydroxycoumarin) | Blue CMF2HC | DAPI | 371/464 | 5 mg | C12881 |
CellTracker Violet BMQC (2,3,6,7-tetrahydro-9- bromomethyl-1H,5H-quinolizino( 9,1-gh)coumarin) | Violet BMQC | DAPI | 415/516 | 5 x 0.1 mg | C10094 |
CellTracker Green CMFDA (5-chloromethylfluorescein diacetate) | Green CMFDA | FITC | 492/517 | 20 x 50 µg | C7025 |
CellTracker Orange CMRA | Orange CMRA | TRITC | 548/576 | 20 x 50 µg | C34551 |
CellTracker CM-DiI | CM-DiI | TRITC | 553/570 | 20 x 50 µg | C7000 |
CellTracker Red CMTPX | CMTPX | Rhodamine | 577/602 | 20 x 50 µg | C34552 |
CellTracker Deep Red | Deep Red | Cy5 | 630/650 | 20 x 15 µg | C34565 |
Common filter set
|
Emission max (nm)
|
Quantity
| Cat. No. | |
---|---|---|---|---|
Qtracker 525 Cell Labeling Kit | GFP or FITC | 525 | 1 kit | Q25041MP |
Qtracker 565 Cell Labeling Kit | 565 | 1 kit | Q25031MP | |
Qtracker 585 Cell Labeling Kit | TRITC-A | 585 | 1 kit | Q25011MP |
Qtracker 605 Cell Labeling Kit | 605 | 1 kit | Q25001MP | |
Qtracker 625 Cell Labeling Kit | Texas Red | 625 | 1 kit | A10198 |
Qtracker 655 Cell Labeling Kit | 655 | 1 kit | Q25021MP | |
Qtracker 705 Cell Labeling Kit | Cy5 | 705 | 1 kit | Q25061MP |
Qtracker 800 Cell Labeling Kit | Cy7 | 800 | 1 kit | Q25071MP |
세포 트래커 염료(tracker dye)는 세포 이동 및 국소화를 위한 가장 간단한 프로세스를 제공합니다. 이 염료(dye)는 티올(thiol) 그룹과 반응하여 세포 불투과성 상태가 된 세포의 막을 자유롭게 통과합니다. 예외적으로 CellTracker Deep Red는 단백질 상의 아민(amine) 그룹과 반응합니다. 세포 트래커 염료(tracker dye)는 여러 세대에 걸쳐 딸 세포에 전달되지만 주변 세포로는 전달되지 않습니다. 이 염료(dye)는 작업 농도에서 안정적이며 독성이 없고(그림 1), 생리적 pH에서는 밝은 형광을 나타냅니다(그림 2, 3). CellTracker dye는 항체 염색을 사용한 멀티플렉싱을 위해 광범위의 emission 스펙트럼을 가지고 있습니다.
Qtracker 라벨로 세포 움직임과 국소화를 장기간 추적할 수 있습니다. 이 프로브는 광표백(Photobleaching) 저항성이 더 우수하며 더 많은 세포 분열 주기에서 유지됩니다. Qtracker 라벨은 맞춤형 표적 펩타이드를 사용하여 live cell의 세포질에 전달되어 장기(6~10세대) 추적을 위한 강하고 안정적인 신호를 제공하지만, 인접 세포로는 전달되지 않습니다. Qtracker 라벨은 항체 염색과 쉽게 조합할 수 있도록 단일 excitation에서 다른 emission을 갖는 8개의 개별 프로브를 제공합니다.