Search Thermo Fisher Scientific
CellLight 형광 단백질은 살아있는 세포(live cells)에서 특정 구조를 쉽게 라벨링할 수 있는 방법을 제공합니다. 바로 사용할 수 있는 이 구성체를 세포에 추가하여 하룻밤 동안 인큐베이션한 후 아침에 이미징이 가능합니다. 이 구성체는 특정 세포내 구조를 표적으로 하는 형광 융합 단백질을 발현합니다. 분자 생물학 기술이 필요 없는 간단한 트랜스펙션 단계, BacMam 기술을 사용하여 형광 단백질이 유입됩니다. 이 방법으로 세포 염색과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다.
GFP | RFP | CFP | |
---|---|---|---|
Excitation 파장 범위 | 488-510 | 555-584 | 435-485 |
크기 | 1mL | 1mL | 1mL |
액틴(Actin) | C10582 | C10583 | — |
세포질(Cytoplasm) | B10383 | — | — |
소포체(Endoplasmic reticulum) | C10590 | C10591 | — |
초기 엔도솜(Early endosomes) | C10586 | C10587 | — |
후기 엔도솜(Late endosomes) | C10588 | C10589 | — |
골지체(Golgi) | C10592 | C10593 | — |
히스톤(Histone 2B) | C10594 | C10595 | — |
리소좀(Lysosomes) | C10596 | C10597 | — |
미토콘드리아(Mitochondria) | C10600 | C10601 | — |
세포핵(Nucleus) | C10602 | C10603 | — |
퍼옥시좀(Peroxisome) | C10604 | — | — |
원형질 막(Plasma membrane) | C10607 | C10608 | C10606 |
탈린(Talin) | C10611 | — | — |
튜뷸린(Tubulin) | C10613 | C10614 | — |
BacMam 2.0 transduction control | B10383 | — | — |
비결합(unconjugated) | |||
Null virus (control) | C10615 |
BacMam 2.0 기반 CellLight 형광 융합 단백질을 사용하여 유전자를 발현하는 작업은 매우 간단합니다.
플레이팅 직전에 CellLight 형광 융합 단백질과 세포를 혼합함으로써 세포에 형질도입을 할 수 있습니다. 또는, 이미 접시 또는 플레이트에 있는 세포에 바이러스를 추가함으로써 부착 세포에 형질도입을 할 수 있습니다. 일반적으로, 최적의 형질도입은 70% confluence에서 BacMam 입자 대 세포 비율이 20:1 일때 얻어집니다.
BacMam 기술은 효율적인 형질도입 시스템을 제공하여 어세이를 실행하기 위한 관련 세포 모델을 만들 수 있습니다. BacMam 기술을 사용하여 표적 형광 단백질로 소기관을 라벨링할 수 있고, 이온 채널 또는 수용체와 같은 약물 표적을 발현하거나 형광 단백질 인디케이터를 사용하여 세포 프로세스를 모니터링할 수 있습니다. Invitrogen ViraPower BacMam Expression System을 사용하여 맞춤형 구성체를 만들 수도 있습니다.