Search Thermo Fisher Scientific
세포 트레이서(tracer) 및 세포 트래커(tracker)는 세포 배양물 또는 동물 모델 에서 유세포 분석 또는 이미징을 사용하여 집단 내에서 특정 세포를 모니터링하기 위한 효율적이고도 정확한 방법을 제공합니다. 세포 라벨링 전략에는 형광 단백질 발현, 세포 투과성 세포질 라벨, 고정 가능한 멤브레인 트레이서 등이 있습니다.
단기 트래킹(3~6세대), 장기 트래킹(6~10세대) 및 형광 단백질 기반 세포 트래킹을 위한 live-cell probe에 대해 알아보세요.
미세 주입, 이온삼투요법(iontophoresis) 또는 포액 작용(pinocytosis)을 통해, 조직 섹션, in vivo 이미징, 배양 세포를 라벨링하기 위한 형광 트레이서(tracer)를 찾아보세요.
덱스트란 콘주게이트는 3,000MW~2,000,000MW로 제공되며 미세주입 또는 이온삼투요법에 의해 조직 섹션, in vivo 신경세포, 배양 세포에 로드(load) 될 수 있습니다.
유세포 분석 세포 트레이싱 프로브는 고정 및 비고정 샘플에서 단기 및 장기 세포 트레이싱에 사용될 수 있습니다. 이들 프로브는 레이저 라인의 다양성에 맞는 다양한 색상으로 제공되며, 세포 카운팅, 생존율, 증식 검사 애플리케이션을 지원하기 위한 다양한 제품으로 제공됩니다.
유세포 분석용 세포 트레이싱 프로브(cell tracing probe) 보기
유세포 분석용 미생물 어세이에 대해 알아보기