Search Thermo Fisher Scientific
형광단(Fluorophore) 선택 가이드 |
형광단(Fluorophore)을 사용하여 하이 컨텐트(high content) 분석, 현미경 및 유세포 분석 플랫폼에서 멀티컬러 실험의 한계를 넓힐 수 있습니다. 당사의 형광 염료(fluorescent dye)는 세포 라벨링 및 검출에 최적화된 항체, 스트렙타비딘, 펩타이드, 단백질, 트레이서, 증폭 기질에 콘주게이트되어 제공됩니다. 또한, 연구자들이 생물학적 구조, 기능, 상호 작용 연구를 위한 프로빙 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션을 위해 바이오분자를 라벨링할 수 있도록 라벨링 시약 및 키트도 제공하고 있습니다. 아래 표에서 각 형광단(fluorophore)에 대한 정보를 확인하세요.
이 페이지에서, 다양한 염료(dye) 브랜드에 대해 알아보기 위해 fluorophore 브랜드를 확인하시거나, 유세포 분석 및 이미징에 대한 프로토콜 및 선택 가이드 포스터를 보기 위해 리소스를 확인해보세요.
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 525 Probe | 300 | 525 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 565 Probe | 300 | 564 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Qdot 605 Probe | 300 | 603 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 655 Probe | 300 | 654 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 705 Probe | 300 | 702 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 800 Probe | 300 | 792 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Coumarin and Coumarin Derivatives | 387 | 470 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Cyan Fluorescent Protein (CFP) | 435 | 485 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
eFluor 506 | 419 | 508 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Green | 411 | 510 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Orange | 400 | 551 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 600 | 414 | 601 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 645 | 414 | 645 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Green Fluorescent Protein (GFP) | 488 | 510 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Cy3 | 554 | 566 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
R-phycoerythrin (R-PE) | 565 | 576 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Red Fluorescent Protein (RFP) | 555 | 584 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Texas Red (and Texas Red-X) | 595 | 613 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 755 | 552 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Allophycocyanin (APC) | 651 | 660 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
Cy5 | 647 | 665 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 525 Probe | 300 | 525 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 565 Probe | 300 | 564 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Qdot 605 Probe | 300 | 603 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 655 Probe | 300 | 654 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 705 Probe | 300 | 702 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 800 Probe | 300 | 792 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Coumarin and Coumarin Derivatives | 387 | 470 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Cyan Fluorescent Protein (CFP) | 435 | 485 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
eFluor 506 | 419 | 508 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Green | 411 | 510 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Orange | 400 | 551 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 600 | 414 | 601 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 645 | 414 | 645 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Green Fluorescent Protein (GFP) | 488 | 510 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Cy3 | 554 | 566 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
R-phycoerythrin (R-PE) | 565 | 576 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Red Fluorescent Protein (RFP) | 555 | 584 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Texas Red (and Texas Red-X) | 595 | 613 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 755 | 552 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Allophycocyanin (APC) | 651 | 660 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
Cy5 | 647 | 665 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브를 선택합니다.
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Coumarin and Coumarin Derivatives | 387 | 470 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Cyan Fluorescent Protein (CFP) | 435 | 485 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
eFluor 506 | 419 | 508 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Green Fluorescent Protein (GFP) | 488 | 510 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
Pacific Green | 411 | 510 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Qdot 525 Probe | 300 | 525 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Pacific Orange | 400 | 551 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 565 Probe | 300 | 564 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Cy3 | 554 | 566 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
R-phycoerythrin (R-PE) | 565 | 576 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Red Fluorescent Protein (RFP) | 555 | 584 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 600 | 414 | 601 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Qdot 605 Probe | 300 | 603 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Texas Red (and Texas Red-X) | 595 | 613 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 645 | 414 | 645 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 655 Probe | 300 | 654 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Allophycocyanin (APC) | 651 | 660 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Cy5 | 647 | 665 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Qdot 705 Probe | 300 | 702 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 755 | 551 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 800 Probe | 300 | 792 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브를 선택합니다.
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Coumarin and Coumarin Derivatives | 387 | 470 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 폴리머 염료(Polymer dye) | 유세포 분석 |
Cyan Fluorescent Protein (CFP) | 435 | 485 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
eFluor 506 | 419 | 508 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Green Fluorescent Protein (GFP) | 488 | 510 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
Pacific Green | 411 | 510 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Qdot 525 Probe | 300 | 525 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Pacific Orange | 400 | 551 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 565 Probe | 300 | 564 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Cy3 | 554 | 566 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
R-phycoerythrin (R-PE) | 565 | 576 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Red Fluorescent Protein (RFP) | 555 | 584 | 발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein) | 현미경, 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 600 | 414 | 601 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Qdot 605 Probe | 300 | 603 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Texas Red (and Texas Red-X) | 595 | 613 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 645 | 414 | 645 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 655 Probe | 300 | 654 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Allophycocyanin (APC) | 651 | 660 | 단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Cy5 | 647 | 665 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Qdot 705 Probe | 300 | 702 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Fluorophore | Excitation | Emission | 화학적 성질 | 플랫폼 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
NovaFluor Yellow 755 | 551 | 755 | 피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye) | 유세포 분석 |
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 작은 유기 염료(Small organic dye) | 현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye) | 유세포 분석 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Qdot 800 Probe | 300 | 792 | 양자 점(Quantum dot) | 현미경, 유세포 분석 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye) | 유세포 분석 |
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
Alexa Fluor dye는 가장 신뢰할 수 있는 형광 dye입니다. 이 고성능 dye는 강한 형광을 나타내며 가시광선 스펙트럼 전반에 걸친 콘주게이트를 제공합니다.
Brilliant Ultra Violet(BUV) 및 Brilliant Violet(BV) dye는 폴리머 기술을 사용하여 UV 및 violet 검출기 채널 모두 사용할 수 있는 광범위한 콘주게이트 항체를 제공합니다.
eFluor 콘주게이트 콘주게이트 항체는 멀티컬러 유세포 분석 및 면역형광 현미경을 비롯한 여러 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 얻기 위해 개발되었습니다.
NovaFluor dye는 피톤(Phiton) 기술을 사용하여 레이저 라인 간 교차 여기를 최소화하면서 고유한 형광 특징을 생성하여 향상된 분해능을 제공하고 보상(compensation) 필요성을 낮춥니다.
Super Bright dye는 밝기의 측면에서 Brilliant Violet dye와 비슷하면서도 violet-레이저 자극성 항체 콘주게이트에 대한 추가적인 마커와 복제 옵션을 제공합니다.
Qdot probe는 live cell 이미징을 위한 장시간 광안정성, post in vivo 연구를 위한 고정성, 크로스톡(crosstalk)을 낮추기 위한 좁은 emission 스펙트럼을 갖춘 single-excitation 멀티컬러 분석을 위한 밝은 형광 성능을 제공합니다.
CyTM는 GE Healthcare의 상표 또는 등록 상표입니다.