eFluor 유기 염료 스펙트럼
탁월한 광학 성능을 제공하는 항체 콘주게이트
Invitrogen eBioscience eFluor 유기 염료는 바이오 분자 라벨링 및 검출을 위해 특별히 개발되었습니다. 각각의 eFluor 염료는 다양한 애플리케이션에서 탁월한 광학 성능을 제공합니다.
다양한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능
eFluor 유기염료는 다색 유세포분석 및 면역형광 현미경검사를 포함하는 여러 애플리케이션에서 사용되는 전통적인 형광 염료입니다. 더욱 간편하게 형광단을 선택할 수 있도록 eFluor 유기 염료는 자신의 방출 파장을 사용하여 명명되었으며 기존 대부분의 염료와 호환됩니다.
2개 파라미터 스캐터 플롯
eFluor 유기 염료
염료eFluor 450eFluor 506
형광단 유형유기 염료유기 염료
Ex(nm)401419
Em(nm)421506
애플리케이션유세포분석유세포분석
사용 가능한 콘주게이트eFluor 450 1차 항체 콘주게이트
eFluor 450 2차 항체 콘주게이트
eFluor 506 1차 항체 콘주게이트
권장 밴드패스(bandpass) 필터450/50510/50
용도Invitrogen Pacific Blue 염료와 유사AmCyan 또는 Horizon V500 염료 대신 사용
자색 레이저용 유세포분석 항체에 대해 자세히 알아보기
염료eFluor 520eFluor 570PE-eFluor 610PerCP-eFluor 710
형광단 유형
유기 염료
유기 염료
유기 염료(탠덤), PE 분자에서 eFluor 610 염료로 공명 에너지 전이
유기 염료(탠덤), PerCP 분자에서 eFluor 710 염료로 공명 에너지 전이
Ex(nm)
475
546
496, 565
488
Em(nm)
535
585
607
710
애플리케이션
ICC, IHC
ICC, IHC
FC
FC
사용 가능한 콘주게이트
eFluor 570 1차 항체 콘주게이트
eFluor 570 2차 항체 콘주게이트
PE-eFluor 610 1차 항체 콘주게이트
PE-eFluor 610 2차 항체 콘주게이트
PerCP-eFluor 710 1차 항체 콘주게이트
PerCP-eFluor 710 2차 항체 콘주게이트
권장 밴드패스(bandpass) 필터
535/45
585/40
610/20
695/40
용도
Invitrogen Alexa Fluor 488 염료 대신 사용
Invitrogen Alexa Fluor 555 염료 대신 사용
Invitrogen PE-Texas Red 염료 대신 사용
(참고: PE-eFluor 610은 PE-Texas Red 염료에 비해 밝기가 더 강하고 근적외선 채널에서 감소된 보상이 필요합니다.)
PE-Cyanine 5.5 또는 PerCP-Cyanine 5.5 염료 대신 사용
청색 레이저용 유세포분석 항체에 대해 자세히 알아보기
염료eFluor 570eFluor 615
형광단 유형유기 염료유기 염료
Ex(nm)546560
Em(nm)585645
애플리케이션ICC, IHCICC, IHC
사용 가능한 콘주게이트
eFluor 570 1차 항체 콘주게이트
eFluor 570 2차 항체 콘주게이트
eFluor 615 1차 항체 콘주게이트
eFluor 615 2차 항체 콘주게이트
권장 밴드패스(bandpass) 필터585/40645/75
용도Invitrogen Alexa Fluor 555 염료 대신 사용Invitrogen Alexa Fluor 647 염료 대신 사용
녹색 레이저용 유세포분석 항체에 대해 자세히 알아보기
염료eFluor 660APC-eFluor 780
형광단 유형유기 염료유기 염료(탠덤), APC 분자에서 eFluor 780 염료로 공명 에너지 전이
Ex(nm)633645
Em(nm)668767
애플리케이션유세포분석, ICC, IHC유세포분석
사용 가능한 콘주게이트
eFluor 660 1차 항체 콘주게이트
eFluor 660 2차 항체 콘주게이트
APC-eFluor 780 1차 항체 콘주게이트
APC-eFluor 780 2차 항체 콘주게이트
권장 밴드패스(bandpass) 필터660/20780/60
용도APC 또는 Invitrogen Alexa Fluor 647 염료 대신 사용APC-Cyanine 7 및 Invitrogen APC-Alexa Fluor 750 염료와 유사
적색 레이저용 유세포분석 항체에 대해 자세히 알아보기
리소스
맞춤 서비스
항체 콘주게이트, 항체 칵테일,면역어세이(immunoassay) 개발, 대량 시약 및 검사 서비스에 대한 자세한 내용은 eBioscience 맞춤 서비스 그룹에 문의하십시오.
지원