유세포분석용 샘플 준비 어세이
철저한 준비가 큰 차이를 만들어 냅니다.
고품질 샘플을 통해 고품질 데이터를 얻을 수 있습니다. 세포내(intracellular) 및 전사 인자(transcription factor) 염색 완충액 세트, 세포 용해 및 보존 어세이, 차단 시약, 마그네틱(magnetic) 세포 분리용 비드(bead)를 포함하여 유세포 분석용으로 지명도가 높은 샘플 준비용 시약을 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
유세포분석용 완충액 선택
 Cal-Lyse 용액고수율 용해 용액
용도
  • 전혈(whole blood) 또는 골수의 단클론항체 염색 후 적혈구 용해를 위해 조제된 사전 혼합된 용해 용액
세포 보존 및 용해 완충액에 대해 자세히 알아보기
  • 희귀 혈액 세포군의 손실을 최소화한 유세포분석을 위해 전혈에서 적혈구 세포 제거에 사용되는 사전 혼합된 고정액 무첨가 적혈구 용해 용액
세포 보존 및 용해 완충액에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • 전혈 용해 완충액
  • 포름알데히드 고정액
  • 고정액 무첨가 전혈(whole blood) 용해 완충액
크기25 mL100mL500 mL
카탈로그 번호GAS010GAS010S100HYL250
인허가 상태CL1 – Class I 장치CL1 – Class I 장치
사용 시점
용도 설명:
이 제품은 In Vitro 진단용입니다.
유세포분석법을 사용한 분석을 위해 단클론항체로 염색한 혈액 및 골수를 포함하여 다양한 인간 생체학적 소스에서 얻은 백혈구의 계수 용도로 사용됩니다.
용도 설명:
이 제품은 In Vitro 진단용입니다.
희귀 혈액 세포군의 손실을 최소화한 유세포분석을 위해 전혈에서 적혈구 세포 제거에 사용됩니다.
 eBioscience 유세포분석 염색 완충액
용도
  • 표면 염색과 유세포분석에 필요한 모든 세척 단계뿐만 아니라 항체 및 세포 희석 단계에서 사용 가능
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
유세포분석 염색 완충액에 대해 자세히 알아보기
내용물완충 생리식염수:
  • 소 태아 혈청
  • 아지드화나트륨(0.09%) 보존제
크기200 mL
카탈로그 번호00-4222-57
 eBioscience 세포내 고정 및 투과화 완충액 세트FIX & PERM 세포 고정 및 세포 투과화 키트
용도
  • 세포질 단백질 뿐만 아니라 케모카인(chemokine)과 사이토카인(cytokine) 같은 분비 경로 내 단백질도 모두 염색
  • 핵내(intranuclear) 염색에는 권장되지 않음
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
IC Fix & Perm 완충액 세트에 대해 자세히 알아보기
  • 세포질 또는 핵 효소, 종양단백질, 사이토카인 및 면역글로불린 같은 세포내 마커 염색에 사용
  • 형태학적 산란 특성이 온전하게 보존되는 약한 세포 고정 및 투과화
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
FIX & PERM Kit에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • IC 고정 완충액
  • 투과화 완충액(10X)
  • 고정 배지(Medium A)
  • 투과화 배지(Medium B)
크기키트 1개50회 테스트
카탈로그 번호88-8824-00GAS003
인허가 상태RUO(For Research Use Only) - 연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.GPR(General Purpose Reagent) - 일반용 시약
사용 시점연구용으로만 사용(모든 샘플 유형에 대한 연구)일반 실험실 애플리케이션에서 진단 용도로 인체에서 유래한 검체의 채취, 전처리 및 검사에 사용
 eBioscience Foxp3/전사 인자(Transcription Factor) 염색 완충액 세트
용도
  • Foxp3 및 Ki-67 같은 전사 인자 및 핵 단백질에 대해 항체를 사용한 염색을 위해 조제 및 최적화
  • 핵과 세포질(사이토카인 및 전사 인자) 동시 염색에도 적용 가능
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
Foxp3/전사 인자(Transcription Factor) 염색 완충액 세트에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • 고정/투과화 농축액
  • 고정/투과화 희석액
  • 투과화 완충액(10X)
크기키트 1개
카탈로그 번호00-5523-00
 eBioscience Super Bright Complete 염색 완충액
용도
  • 실험에 둘 이상의 Super Bright 염료 결합 항체가 존재하는 경우에 사용합니다. 이 완충액은 비특이적 고분자 상호 작용을 저해하여 보상된 상태로 데이터가 나타나게 할 수 있음
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
Super Bright 항체 콘주게이트에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • Super Bright Complete 염색 완충액
크기100회 테스트
카탈로그 번호SB-4401-42
 Cal-Lyse 용액고수율 용해 용액
용도
  • 전혈(whole blood) 또는 골수의 단클론항체 염색 후 적혈구 용해를 위해 조제된 사전 혼합된 용해 용액
세포 보존 및 용해 완충액에 대해 자세히 알아보기
  • 희귀 혈액 세포군의 손실을 최소화한 유세포분석을 위해 전혈에서 적혈구 세포 제거에 사용되는 사전 혼합된 고정액 무첨가 적혈구 용해 용액
세포 보존 및 용해 완충액에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • 전혈 용해 완충액
  • 포름알데히드 고정액
  • 고정액 무첨가 전혈(whole blood) 용해 완충액
크기25 mL100mL500 mL
카탈로그 번호GAS010GAS010S100HYL250
인허가 상태CL1 – Class I 장치CL1 – Class I 장치
사용 시점
용도 설명:
이 제품은 In Vitro 진단용입니다.
유세포분석법을 사용한 분석을 위해 단클론항체로 염색한 혈액 및 골수를 포함하여 다양한 인간 생체학적 소스에서 얻은 백혈구의 계수 용도로 사용됩니다.
용도 설명:
이 제품은 In Vitro 진단용입니다.
희귀 혈액 세포군의 손실을 최소화한 유세포분석을 위해 전혈에서 적혈구 세포 제거에 사용됩니다.
 eBioscience 유세포분석 염색 완충액
용도
  • 표면 염색과 유세포분석에 필요한 모든 세척 단계뿐만 아니라 항체 및 세포 희석 단계에서 사용 가능
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
유세포분석 염색 완충액에 대해 자세히 알아보기
내용물완충 생리식염수:
  • 소 태아 혈청
  • 아지드화나트륨(0.09%) 보존제
크기200 mL
카탈로그 번호00-4222-57
 eBioscience 세포내 고정 및 투과화 완충액 세트FIX & PERM 세포 고정 및 세포 투과화 키트
용도
  • 세포질 단백질 뿐만 아니라 케모카인(chemokine)과 사이토카인(cytokine) 같은 분비 경로 내 단백질도 모두 염색
  • 핵내(intranuclear) 염색에는 권장되지 않음
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
IC Fix & Perm 완충액 세트에 대해 자세히 알아보기
  • 세포질 또는 핵 효소, 종양단백질, 사이토카인 및 면역글로불린 같은 세포내 마커 염색에 사용
  • 형태학적 산란 특성이 온전하게 보존되는 약한 세포 고정 및 투과화
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
FIX & PERM Kit에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • IC 고정 완충액
  • 투과화 완충액(10X)
  • 고정 배지(Medium A)
  • 투과화 배지(Medium B)
크기키트 1개50회 테스트
카탈로그 번호88-8824-00GAS003
인허가 상태RUO(For Research Use Only) - 연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.GPR(General Purpose Reagent) - 일반용 시약
사용 시점연구용으로만 사용(모든 샘플 유형에 대한 연구)일반 실험실 애플리케이션에서 진단 용도로 인체에서 유래한 검체의 채취, 전처리 및 검사에 사용
 eBioscience Foxp3/전사 인자(Transcription Factor) 염색 완충액 세트
용도
  • Foxp3 및 Ki-67 같은 전사 인자 및 핵 단백질에 대해 항체를 사용한 염색을 위해 조제 및 최적화
  • 핵과 세포질(사이토카인 및 전사 인자) 동시 염색에도 적용 가능
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
Foxp3/전사 인자(Transcription Factor) 염색 완충액 세트에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • 고정/투과화 농축액
  • 고정/투과화 희석액
  • 투과화 완충액(10X)
크기키트 1개
카탈로그 번호00-5523-00
 eBioscience Super Bright Complete 염색 완충액
용도
  • 실험에 둘 이상의 Super Bright 염료 결합 항체가 존재하는 경우에 사용합니다. 이 완충액은 비특이적 고분자 상호 작용을 저해하여 보상된 상태로 데이터가 나타나게 할 수 있음
  • 모든 유형의 세포(인간, 마우스 등)에 사용
  • 테스트 튜브 및 플레이트에서 둘 다 사용할 수 있도록 부피 조절 가능
Super Bright 항체 콘주게이트에 대해 자세히 알아보기
내용물
  • Super Bright Complete 염색 완충액
크기100회 테스트
카탈로그 번호SB-4401-42
세포 분리 및 증식 시약
 세포 분리용 DynabeadsMagniSort 세포 분리 기술
용도
  • 세포 분리
  • 세포 활성화 및 증식
  • 임상 및 비임상 연구
  • 세포 농축 및 고갈을 포함한 세포 분리
기술Dynabeads 활성화 및 증식 기술은 in vivo T 세포 활성화를 모방하도록 설계되었습니다.
인간 및 마우스를 대상으로 한 기초 연구는 물론 임상 연구 환경에도 적합합니다.
자세히 알아보기
T 세포 특이적 칵테일을 사용하여 시작하고 MagniSort 플랫폼을 사용하여 농축된 T 세포를 기존 컬럼 기반 분리 방법에 비해 더 간단하고 빠르게 그리고 훨씬 낮은 비용으로 확보할 수 있습니다.
자세히 알아보기
Resources
Fluorophore and reagent selection guide for flow cytometry
Download Flow Cytometry Protocols Handbook
Spectral Flow Cytometry Fundamentals
Invitrogen eBioscience Resources—Selection guides, Best Protocols, product performance and more.
Intracellular Staining for Flow Cytometry How-To Video—for detecting cytokines and intranuclear markers.
Flow Cytometry Learning Center—Access flow cytometry educational resources for better experiment planning and execution.
Flow Cytometry Panel Builder—Design your flow cytometry panel with this online tool for a simplified, customizable experience to fit your needs.
5 Steps Resources
Support
Flow Cytometry Support Center—Find technical support recommendations for your flow cytometry workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Flow Cytometry Panel Design Support—Work with one of our technical sales specialists to discuss your experimental needs and guide you through the process.
Flow Cytometry Protocols
Flow Cytometry Application Notes and Posters