Search Thermo Fisher Scientific
염료 | Super Bright 436 | Super Bright 600 | Super Bright 645 | Super Bright 702 | Super Bright 780 |
---|---|---|---|---|---|
유사한 성능을 가진 염료 | Brilliant Violet 421 | Brilliant Violet 605 | Brilliant Violet 650 | Brilliant Violet 711 | Brilliant Violet 786 |
밝기 |
|
|
|
|
|
여기 | 자색(405 nm) | 자색(405 nm) | 자색(405 nm) | 자색(405 nm) | 자색(405 nm) |
방출 | 436 nm | 600 nm | 645 nm | 702 nm | 780 nm |
권장 밴드패스(bandpass) 필터 | 450/50 | 610/20 | 660/20 | 710/50 | 780/60 |
염료에 대한 추가 정보 | Super Bright 436 염료 대시보드(dashboard) 보기 | Super Bright 600 염료 대시보드(dashboard) 보기 | Super Bright 645 염료 대시보드(dashboard) 보기 | Super Bright 702 염료 대시보드(dashboard) 보기 | Super Bright 780 염료 대시보드(dashboard) 보기 |
비교 데이터 | 데이터 보기 | 데이터 보기 | 데이터 보기 | 데이터 보기 | 데이터 보기 |
Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.