Search Thermo Fisher Scientific
그림 1. Super Bright 645 Conjugate와 Brilliant Violet™ 650 Conjugate의 형광 강도 비교(A) 생쥐 비장세포는 동일한 항체 농도에서 Super Bright 645(빨간색, Cat. No. 64-0081-82) 또는 Brilliant Violet™ 650 Conjugate(회색)로 콘주게이트된 Anti-CD8a로 염색되었습니다. (B) 인체 말초 혈액 세포는 동일한 항체 농도를 사용하여 Super Bright 645(빨간색, Cat. No. 64-0088-42) 또는 Brilliant Violet™ 650 Conjugate(회색)로 콘주게이트된 Anti-CD8a로 염색되었습니다.
복합 분석 호환성 | 완충액 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|---|
1개의 Super Bright 항체 콘주게이트로 복합 분석 | 표준 완충액 적용 가능 | 패널에서 단 1개의 Super Bright 항체 콘주게이트만 사용된 경우 특수 완충액은 필요하지 않습니다. |
2개 이상의 Super Bright 항체 콘주게이트로 복합 분석 | Super Bright 염색 완충액 | 비특정 염색 간 상호 작용을 줄이기 위해 Super Bright 콘주게이트를 추가하기 전에 특수 염색 완충액이 필요함 |
1개 이상의 Brilliant Violet™ 항체 콘주게이트로 복합 분석 | Super Bright 염색 완충액 | 비특정 염색 간 상호 작용을 줄이기 위해 특수 염색 완충액이 필요함 Super Bright 염색 완충액 사용이 권장되지만, 유사한 Brilliant 염색 완충액으로 대체할 수 있음 |
생존도 지시염료 옵션 | 제품 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|---|
고정성(fixable) | LIVE/DEAD 고정성 사멸 세포 염색 키트 | 호환성 우려 사항 없음 |
비-고정성 | SYTOX 비-고정성 사멸 세포 염색 Ready Flow Ready-to-use 생존도(Viability) 시약 | 호환성 우려 사항 없음 생존도용 모든 Ready Flow 시약과 호환 가능 |
제품 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|
UltraComp eBead 마이크로입자(Microsphere) | UltraComp eBead 마이크로입자는 자색 레이저와 호환 가능하지만, OneComp eBead는 자색 레이저와 호환되지 않습니다. 또한 AbC Total Antibody 보상 비드 키트도 Super Bright 항체 콘주게이트와 호환 가능합니다. |
염색 타겟 | 제품 | 복합 분석 고려 사항 |
---|---|---|
세포액 염색 (사이토카인) | 세포내 고정 및 투과화 완충액 세트 | 호환성 우려 사항 없음 |
핵 염색 (전사 인자) | Foxp3/전사(Transcription) 인자 염색 완충액 세트 | 호환성 우려 사항 없음 |
Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.